Clicktainer
Seguridad de la muestra con varios clics
Presentamos lo último en innovación en la recogida de muestras. Diseñados con una exclusiva tecnología a prueba de fugas, los nuevos viales Thermo Scientific Samco Clicktainer proporcionan la máxima protección de las muestras y seguridad para el usuario con un sellado audible de varios clics. 
Comprar ahora
Amplia variedad de colores y configuración en empaquetado
clicktainer caps
Diferentes colores de tapones
  • Tapones de colores para diferenciar y gestionar las muestras
  • Disponible preensamblado, estéril y no estéril, para un uso cómodo
  • Paquetes independientes de tapones y viales a granel para aplicaciones de prellenado de fijadores
  • Bolsas individuales para quirófanos, salas limpias y otros entornos estériles
  • Cajas dispensadoras ideales para su uso tanto en laboratorios pequeños como en consultorios
Etiquetas con diseño claro
  • Una etiqueta, varios idiomas: inglés, español y francés
  • Campos para registrar toda la información requerida por la FDA
  • Tira de temperatura opcional
  • También disponible sin etiqueta
Clicktainer label
Variedad de aplicaciones
  • Recogida y transporte de líquidos, sólidos y polvos
  • Recogida de muestras de pacientes valiosas y, a menudo, peligrosas como orina, heces y esputo
  • Transporte a través de sistemas de transporte de aire/vacío hospitalarios
  • Apto para su uso con formol o fijadores para aplicaciones histológicas
Excelente rendimiento a prueba de fugas
Los viales Clicktainer son herméticos probados de acuerdo con BS EN 14254, validados como conformes con 95kPa y rigurosamente probados para su idoneidad en tubos neumáticos. 
Ver la diferencia competitiva
 ClicktainerMarca AMarca BMarca C
Prueba de fuga pasiva≥95%≥ 94%No se ha probado≥ 89%
Vacío de 95 kPa≥95%≥ 94%≥ 92%0%
Sistema de transporte neumático≥95%≥ 77%No se ha probado≥ 71%
Oferta de viales Clicktainer
Seleccione el código de producto de interés y aparecerá en la parte superior de la página de pedidos.
Viales de 120 ml/53 mm
Viales de 90 ml/53 mm
Tapones y viales sin tapar
Viales de 120 ml/53 mm
Viales de 90 ml/53 mm
Tapones y viales sin tapar
* El término «estanco» se aplica a los productos Thermo Scientific Samco Clicktainer, de 90 ml/53 mm y 120 ml/53 mm, que cumplen los siguientes criterios: a) prueba de vacío que aplica una presión de 95 kPa en una cámara sellada sin fugas; b) prueba de estanquidad de conformidad con BS EN 14254 durante la cual se llena el recipiente con un tinte, se coloca durante 2 minutos en un agitador de rodillos y se invierte durante una hora en un baño de agua sin fugas. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones. Los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer son estancos a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Clicktainer.
Style Sheet for Global Design System