Tras la elución de la columna, la fase móvil transporta las bandas o analitos separados hasta el detector, el último componente en la HPLC. Si bien existen muchos métodos de detección en la HPLC, no es posible detectar el total de analitos posibles. Las personas dedicadas a la cromatografía de líquidos pueden utilizar dos o más métodos de detección en el mismo ciclo para obtener una caracterización de muestras más detallada.
Método de detección
Requisitos de los analitos
Límite de detección
¿El detector es destructivo?
UV-Vis (UVD)
Absorbe la luz UV-Vis de entre 190 y 800 nm
Nanogramos
No
Fluorescencia (FLD)
Tiene un fluoróforo o está etiquetado con una etiqueta fluorescente
Femtogramos
No
Índice de refracción (RID)
Sin restricciones de analitos
Microgramos
No
Dispersión de luz evaporativa (ELSD)
Analitos no volátiles y semivolátiles
Nanogramos
Sí
Electroquímica (ECD)
Sufre una reacción redox en presencia de un potencial eléctrico
Femtogramos
Sí
Aerosol cargado (CAD)
Analitos no volátiles y semivolátiles
Picogramos
Sí
Espectrometría de masas (MS)
Analitos ionizables volátiles y semivolátiles
Picogramos
Sí
Obtenga más información sobre las ventajas de utilizar varios detectores durante un análisis mediante HPLC
La mayoría de los detectores para HPLC funcionan mediante la conversión de una propiedad fisicoquímica de un analito en una señal eléctrica. En otras palabras, un detector «ve» una muestra y envía señales en puntos temporales consecutivos a lo largo del ciclo de la muestra. 
La intensidad de la señal debe correlacionarse con la cantidad (ya sea de masa o de concentración) de la muestra detectada en el punto temporal determinado, lo que permite la cuantificación e identificación de los analitos separados teniendo en cuenta el factor de tiempo. 
Cuando se desarrolla un método es de vital importancia seleccionar un detector  compatible con los analitos de interés y con las condiciones de separación. Si utiliza un método de detección incompatible con los analitos de interés, perderá información de las muestras.
Por el contrario, algunas composiciones o aditivos de fase móvil pueden producir ruido en los fondos de ciertos detectores, lo que previene una cuantificación adecuada de los analitos.
Tipos de detectores UV-Vis
Para la detección de luz UV-Vis, los cromatógrafos pueden elegir entre tres tipos de detectores: un detector de longitud de onda variable (VWD), un detector de matriz de diodos (DAD) o un detector de longitud de onda múltiple (MWD). En la detección de longitud de onda variable, una sola longitud de onda escogida del espectro de UV-Vis ilumina la muestra. Por el contrario, los detectores de matriz de diodos y de longitud de onda múltiple exponen la muestra a todo el espectro, en lugar de a una sola longitud de onda escogida. Normalmente se elige el detector adecuado en función de lo que requiera la aplicación o de las propiedades ópticas de los analitos y la matriz de la muestra.
Funcionamiento de los detectores de longitud de onda variable
Un detector de longitud de onda variable utiliza una rejilla giratoria para dispersar la luz policromática en el espectro. A continuación se selecciona la luz de una sola longitud de onda. La luz pasa entonces a través de la ranura de salida.
Una vez que la luz ha pasado por la ranura de salida, un divisor de haz o un espejo semipermeable divide el haz en dos partes. Una parte de la luz pasa a un diodo de referencia para medir la intensidad sin absorción. La segunda parte pasa a través de la celda de flujo, donde la muestra absorbe la luz de forma parcial. La intensidad de la luz restante se mide mediante el fotodiodo de detección y se transforma en una señal cuantitativa.
Al seleccionar una longitud de onda antes de la exposición de la muestra, se utiliza la luz de una longitud de onda para medir la absorción. Este método de detección ofrece una alta sensibilidad debido a la medición simultánea de una referencia real, además de reducir la exposición total a la luz de la muestra durante la detección.
La sensibilidad mejorada de los VWD frente a los DAD es esencial para los compuestos sensibles a la luz.    
Funcionamiento de los detectores de matriz de diodos y de longitud de onda múltiple
Los detectores de matriz de diodos y los de longitud de onda múltiple utilizan una rejilla para dispersar la luz en una matriz de fotodiodos una vez que la luz ha atravesado la celda de flujo. Como resultado, todas las longitudes de onda se absorben simultáneamente, lo que proporciona al analito un espectro de absorción completo.
Este método de detección se recomienda para analizar mezclas complejas o muestras de composición desconocida como, por ejemplo, durante el desarrollo de métodos o el análisis de pureza del pico.  
Los detectores de fluorescencia son los detectores ópticos más sensibles y constituyen una excelente alternativa a los detectores UV-Vis estándar basados en absorción en el caso de analitos con propiedades fluorescentes o analitos etiquetados con fluoróforos.
La sensibilidad puede ser de 10 a 1000 veces mayor con los detectores de fluorescencia frente a los detectores de absorción UV-Vis, pero esta sensibilidad se limita únicamente a las moléculas fluorescentes. Por esta razón, los detectores de fluorescencia son menos comunes que los de UV-Vis.
Los detectores de fluorescencia son excepcionalmente selectivos para compuestos fluorogénicos. Además, se pueden ajustar la excitación y la emisión para cada clase en particular de fluoróforos.
Funcionamiento de la FLD
Los detectores de fluorescencia miden los fotones emitidos por moléculas fluorescentes tras la excitación a una longitud de onda determinada.
Hay una relajación vibracional antes de la emisión de un fotón durante la relajación electrónica. Esta relajación vibracional conduce al desplazamiento al rojo de los fotones emitidos frente a los fotones de excitación, lo que se denomina desplazamiento de Stokes.
Simplificando, las moléculas fluorescentes pierden la energía restante al emitir más luz que la longitud de onda de absorción original. 
Los detectores de índice de refracción suelen medir la desviación de un haz de luz debida a la diferencia entre los índices de refracción de la fase móvil pura y la fase móvil que contiene el analito. Los detectores de índice de refracción son detectores universales que requieren únicamente que el analito sea soluble en la fase móvil.
La desventaja de RID es la sensibilidad hacia la temperatura y el caudal, así como la composición del eluyente, lo que impide su uso con separaciones de gradientes. Para mantener la sensibilidad, es necesario un control preciso del flujo y de la temperatura del detector.
El límite de detección de un detector de índice de refracción es considerablemente inferior al de los detectores UV-Vis o FLD, pero hay determinadas aplicaciones en las que los RID deberían ser su primera opción.
Funcionamiento de la RID
Un índice de refracción es un número adimensional que describe la rapidez con la que la luz se propaga a través de un medio en comparación con el vacío. La ley de Snell determina la refracción de la luz a medida que atraviesa el borde de separación entre dos medios con diferentes índices de refracción.
El tipo de detector de índice de refracción más común es el de desviación. En este tipo de detectores, la celda de flujo tiene una trayectoria de flujo de celda de muestra y una trayectoria de flujo de celda de referencia que se comparan con la fase móvil.
Cuando el analito pasa a través de la celda de flujo de la muestra, el índice de refracción y la dirección de la luz dentro de la celda de flujo cambian en proporción a la concentración del analito. Como consecuencia, se aplica un cambio en la dirección de la intensidad de la luz para determinar la concentración cuando se calibra el sistema para una combinación determinada de analito y fase móvil.
Los detectores electroquímicos son selectivos y extremadamente sensibles. A menudo se utilizan para medir analitos redox activos de bajo nivel en matrices biológicas complejas. Aunque el rendimiento de los detectores de ECD a menudo es comparable con la sensibilidad de la FRD, una ventaja de la detección electroquímica es la medición directa de un analito sin hacer uso de procedimientos de derivatización complejos que requieren mucho tiempo.
Funcionamiento de la ECD
Un detector electroquímico mide la corriente producida cuando un compuesto electroquímico activo sufre oxidación o una reducción en la superficie del electrodo debido al potencial que se ha aplicado. Según la ley de Faraday, la corriente resultante es directamente proporcional a la concentración del analito en el que ocurre la reacción electroquímica.
Los detectores de aerosol cargado son casi universales. La alta sensibilidad, el amplio rango dinámico y la respuesta uniforme hacen que la CAD sea excelente y muy versátil para las distintas aplicaciones. Las tres ventajas más relevantes del uso de la CAD son:
  1. Detección sensible
    Independientemente de si hay un cromóforo o si el compuesto forma iones en fase gaseosa.
  2. Respuesta uniforme
    Hace referencia a la capacidad de obtener la misma respuesta para todos los componentes independientemente de la estructura del analito.
  3. Cuantificación sin patrones para sustancias desconocidas
    Esta funcionalidad es esencial cuando no hay patrones de referencia disponibles para ciertas impurezas y degradantes.
Funcionamiento de la CAD
En la CAD, los analitos se detectan como un aerosol cargado positivamente y la carga total se mide como una corriente de forma independiente de las propiedades ópticas. El tamaño de la carga depende del tamaño de la partícula, por lo que una mayor masa producirá una partícula más grande y con más carga. Una partícula grande da como resultado una mayor respuesta de la señal.
Todos los detectores de aerosoles cargados utilizan la tecnología de evaporación. La conversión de los analitos a señales que se puedan detectar implica los mismos pasos que se indican a continuación:
  1. Nebulización mediante formación de gotas a partir del flujo del eluyente
  2. Acondicionamiento mediante la selección de gotas de un intervalo de tamaños determinado
  3. Evaporación con la conversión de gotas para formar partículas de aerosol residuales y no cargadas que estén compuestas de analitos no volátiles
  4. Transferencia de la carga positiva del gas ionizado a las partículas de aerosol evaporadas
  5. Cuantificación de las partículas de aerosol cargadas mediante un electrómetro
Detección de dispersión de luz evaporativa (ELSD)
Al igual que los detectores de aerosoles cargados, los detectores de dispersión de luz evaporativa son casi universales y no lineales. Estos detectores miden muchos analitos semivolátiles y no volátiles. Además, no requieren que el analito tenga un grupo ionizable ni un cromóforo.
Funcionamiento de la ESLD
En la ELSD, la detección de aerosoles depende de las propiedades de dispersión de luz del analito, y la intensidad de la luz está relacionada con la cantidad de analito presente. Todos los detectores de dispersión de luz evaporativa funcionan de la misma manera:
  1. Nebulización mediante formación de gotas a partir del flujo del eluyente
  2. Evaporación del eluyente, que deja partículas de analito secas
  3. Exposición de las partículas de analito secas a un haz de luz
  4. Dispersión de la luz a través de las partículas secas
  5. Medición de la luz dispersada mediante un fotomultiplicador
  6. Cuantificación del analito mediante un tubo fotomultiplicador
Tanto en la CAD como en la ELSD se utilizan detectores de aerosoles no lineales y evaporativos capaces de detectar compuestos no volátiles y muchos compuestos semivolátiles. Pero la diferencia entre las dos tecnologías es la forma en que se detectan las partículas.
En la CAD se mide la carga de partículas mientras que en la ELSD se mide la capacidad de la partícula para dispersar la luz.  Esta diferencia afecta significativamente a la eficacia del detector.
La ELSD también es menos sensible que la CAD, tiene un rango dinámico lineal más estrecho y produce curvas de calibración complejas debidas a la dispersión de la luz.
Además, la respuesta interanalito en la ELSD puede variar debido a las propiedades ópticas de la partícula (por ejemplo, al índice de refracción, a la absorción o a la fluorescencia), lo que puede alterar la sensibilidad del detector.
Los sistemas de cromatografía de líquidos a menudo se utilizan junto con espectrómetros de masas. En combinación con el tiempo de retención obtenido de la separación en la cromatografía de líquidos (LC), la detección mediante MS proporciona aún más información, ya que indica la relación masa-carga de los analitos de la muestra.
La espectrometría de masas facilita información sobre la composición elemental e isotópica de los analitos, lo que genera una alta especificidad en la detección y es útil para la elucidación de estructuras. Estos detectores son compatibles con muchos analitos que pueden formar iones de fase gaseosa, desde pequeñas sales inorgánicas hasta grandes macromoléculas como las proteínas.
La detección mediante MS tiene más sensibilidad que otros métodos de detección, como mediante UV-Vis, no requiere un grupo de cromóforos ni redox y permite la identificación y elucidación de estructuras de varias moléculas.  
Funcionamiento de la espectrometría de masas
Los espectrómetros de masas tienen tres componentes principales: la fuente de iones, el analizador de masas y el detector, en ocasiones denominado «electrómetro». En la MS, los analitos se transfieren a la fase gaseosa, se cargan, filtran y detectan en función de la relación masa-carga (m/z). 
En primer lugar, la fuente iónica genera iones de fase gaseosa desde el flujo del eluyente y proporciona un haz de iones focalizado al analizador de masas. A continuación, el analizador de masas separa los iones en el tiempo o espacio en función de la respectiva relación m/z. Por último, el detector convierte los iones en una señal eléctrica basada en el tiempo y ofrece un espectro con la relación m/z seleccionada dentro del intervalo del barrido.
La diferencia clave de un espectrómetro de masas a otro es su analizador de masas. Algunos ejemplos son los espectrómetros de trampa iónica, de cuadrupolo, con tecnología de tiempo de vuelo u orbitrap, que cuentan con diferentes analizadores que ofrecen distintas ventajas en cuanto a resolución, velocidad y sensibilidad.
La espectrometría de masas en tándem (MS/MS) implica el uso de varias fases de análisis de masas para obtener más información de las estructuras y/o mayor especificidad que con la MS de una sola fase. En la primera fase, los iones precursores se aíslan en función de la relación m/z. A continuación, se fragmentan los iones seleccionados, normalmente mediante aceleración a través de un gas inerte. Por último, los iones fragmentados se aíslan y se detectan.  
Explore nuestro centro de aprendizaje de MS para obtener más información sobre las ventajas de la detección de masas.
Preguntas frecuentes
La mayoría de los detectores para HPLC funcionan mediante la conversión de una propiedad fisicoquímica de un analito en una señal eléctrica.
Hay muchos tipos de detectores válidos para la HPLC. Los más utilizados son los detectores de luz UV-Vis, fluorescencia, espectrometría de masas, aerosol cargado, dispersión de luz evaporativa e índice de refracción.
* Campo obligatorio
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes