Sistema de IC Dionex Aquion: cromatografía iónica para análisis de agua
Lleve a cabo el análisis de cationes y aniones básicos fiables con el sistema de cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex Aquion. Este instrumento de cromatografía iónica (IC) sencillo y compacto, que se utiliza habitualmente para el análisis de agua, se ha diseñado para facilitar su uso y para que su funcionamiento sea sencillo en laboratorios con un presupuesto limitado. Es compatible con la supresión electrolítica y contiene un desgasificador de vacío para la desgasificación en línea de los eluyentes. También ofrece tiempos de inicio rápidos y un rendimiento fiable y estable para aplicaciones exigentes en laboratorios académicos, medioambientales y de seguridad alimentaria.
Características destacadas
Detección de conductividad
La trayectoria de flujo de PEEK inerte y no metálica del sistema de IC Dionex Aquion se ha diseñado y optimizado para aplicaciones que utilizan la detección de conductividad. Garantiza la compatibilidad con eluyentes corrosivos y análisis de IC sin contaminación por metales. La celda de conductividad de alto rendimiento cuenta con control de temperatura para protegerla frente a las variaciones de la temperatura ambiente. El control digital de la celda ofrece un amplio rango dinámico para la detección.
Compatibilidad con el supresor
El sistema de IC Dionex Aquion es compatible con tecnologías de supresión química y electrolítica. Los supresores eliminan los iones conductores del eluyente para aumentar la señal del analito mientras reducen el ruido de fondo. Esto permite obtener la máxima sensibilidad posible y los límites de detección más bajos en la detección de conductividad.
Calentador de columna opcional
Aumente la precisión y ejecute las aplicaciones a temperaturas elevadas con un calentador de columna opcional. El calentador de columna precalienta el eluyente antes de entrar en la columna y mantiene la temperatura de la columna que haya establecido el usuario. La temperatura del calentador puede regularse entre 30 °C y 60 °C.
Desgasificador de eluyente*
El desgasificador del eluyente reduce el ruido de la línea de base, lo que garantiza la reproducibilidad y la protección de los eluyentes frente a la contaminación y la descomposición. Un desgasificador de vacío integrado opcional proporciona desgasificación en línea de los eluyentes y el funcionamiento se puede automatizar para detectar los momentos en los que se requiere la desgasificación.
Software CDS
El sistema de IC Dionex Aquion contiene el sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, sencillo de usar. Esta plataforma de software ofrece un potente control y procesamiento de datos para IC y facilita flujos de trabajo electrónicos (eWorkflows) que permiten acceder fácilmente a todas las aplicaciones esenciales.
Prácticos paquetes
Los paquetes de IC Dionex Aquion para análisis de aniones o cationes contienen todo el hardware, el software y los consumibles necesarios para empezar, con garantías extendidas opcionales disponibles para aportar mayor tranquilidad.
Vídeos
Especificaciones del sistema
En la siguiente tabla se ofrece una descripción general de las especificaciones del sistema de IC Dionex Aquion. No se indican todas las especificaciones. Para obtener una lista completa de las especificaciones, descargue la hoja de especificaciones del sistema de cromatografía iónica Dionex Aquion (EN).
Especificación
Sistema de IC Dionex Aquion
Bomba analítica y sistema de fluidos
Tipo
Pistones de vaivén doble en serie, recorrido constante controlado por microprocesador, velocidad variable
Estructura
Cabezales de bomba y trayectorias de caudal de PEEK químicamente inertes sin metal; compatible con eluyentes acuosos de pH de entre 0 y 14 y disolventes de fase reversa
Presión de funcionamiento de la bomba
Entre 0 y 35 MPa (0-5000 psi)
Rango de caudal
Entre 0,00 y 5,00 mL/min sin cambio de los cabezales de bomba
Precisión de flujo
<0,1 %, normalmente
Exactitud de flujo
<0,1 %, normalmente
Onda de presión
<1 % a 13,8 MPa (2000 psi) y 1,0 mL/min
Válvula de apertura y cierre de eluyentes
Estándar
Arandela de sellado del pistón
Cabezal de bomba doble; el lavado puede ser continuo cuando se conecta al suministro de solución de enjuague
Límites de alarma de presión
Límite superior de 0 a 35 MPa o de 0 a 5000 psi en incrementos de una unidad (MPa o psi); el límite inferior se puede configurar hasta una unidad inferior al límite superior
Desgasificador de vacío
Sí, opcional, control automático
Frascos de eluyente
Polipropileno, volumen máximo de 4 L
Presión del frasco de eluyente
No obligatorio
Columnas compatibles
2, 3, 4 y 5 mm de d. i.; columna de análisis de 250 mm de longitud máxima con precolumna de 50 mm
Válvula de inyección
Tipo
Válvula Rheodyne de dos posiciones y seis puertos, con accionamiento eléctrico
Calentador de columna (opcional)
Rango de temperatura de funcionamiento
Entre 30 y 60 °C (86 y 140 °F); mínimo de 5 °C por encima de la temperatura ambiente; el intervalo regulable es igual al intervalo de trabajo
Exactitud de temperatura
± 0,5 °C en el sensor, a 40 °C
Supresores y control
Supresión química
2 mm y 4 mm de anión y catión, tipos de base de supresión de membrana
Supresión química de desplazamiento
2 mm y 4 mm de anión y catión, tipos de base de supresión de membrana
Supresión electrolítica
2 mm y 4 mm de anión y catión, tipos de base de supresión de membrana disponibles
Supresión electrolítica con modo de agua externa
2 mm y 4 mm de anión y catión, tipos de base de supresión de membrana disponibles
Intervalo de control de corriente
Supresor regenerado por electrolitos Thermo Scientific Dionex ERS 500: 4 mm, entre 0 y 500 mA en incrementos de 1 mA 2 mm, entre 0 y 150 mA en incrementos de 1 mA
Desalinizador regenerado por electrolitos Thermo Scientific Dionex ERD 500: entre 0 y 500 mA (4 mm) y entre 0 y 150 mA (2 mm) en incrementos de 1 mA
Neutralizador con regeneración automática Thermo Scientific Dionex SRN: entre 0 y 500 mA en incrementos de 1 mA
Convertidor de sal
Disponible en versiones de 2 y 4 mm
Eliminación de ácido carbónico para aniones
Supresor Dionex AERS 500 con dispositivo de extracción de carbonato Thermo Scientific Dionex CRD 200 para eluyentes de hidróxido supresor Dionex AERS 500 con dispositivo Dionex CRD 300 para eluyentes de carbonato
Cromatografía sin supresión
Sí, compatible
Piezas de desgaste del supresor
Ninguna; bomba peristáltica y filtros en línea no necesarios
Electrónica del detector de conductividad y de la celda de flujo
Tipo
Procesador de señal digital controlado por microprocesador
Unidad de célula
Onda cuadrada de 8 kHz
Linealidad del detector
1 % hasta 1 mS
Presión máxima de celda
10 MPa (1500 psi)
Resolución
0,00238 nS/cm
Rangos de salida a escala completa
Intervalo de señal digital de 0 a 15 000 μS/cm
Rango de señal analógica de 0 a 15 000 μS/cm
Ruido electrónico
± 0,1 nS cuando la conductividad de fondo es de 0 a 150 µS/cm
± 2 nS cuando la conductividad de fondo es de 151 a 3200 μS/cm
Filtro
Aumento de 0 a 10 s, los puede seleccionar el usuario
Compensación de temperatura
Fijado a 1,7 % por 1 °C a temperatura de la celda
Intervalo de temperatura
Ambiente +7 °C, entre 30 y 55 °C
Electrodos de la celda
Acero inoxidable 316 neutralizado; compatible con MSA
Cuerpo de la celda
Material de polímero químicamente inerte
Volumen de la celda
< 1 µL
Intercambiador de calor
Trayectoria inerte y tortuosa para una baja dispersión axial
Muestreador automático
Automatización con muestreador automático
Para obtener más información sobre los muestreadores automáticos disponibles, visite la página Muestreadores automáticos para IC
Software del sistema
CDS Chromeleon, es necesario contar con Microsoft® Windows® 10
Especificaciones físicas
Dimensiones (Al x An x F)
56,1 cm × 22,4 cm × 53,3 cm( 22,1 in × 8,8 in × 21 in)
Peso
24,5 kg (54 lb)
Requisitos de alimentación
Entre 100 y 240 V CA, entre 50 y 60 Hz de rango automático
Temperatura de funcionamiento
4-40 °C (40-104 °F); compatible con cámaras frigoríficas (4 °C) siempre que la alimentación del sistema permanezca encendida
Intervalo de humedad de funcionamiento
Entre 5 y 95 % relativa, sin condensación
Modos de control
Control total a través del software CDS Chromeleon; control alternativo a través de cierres de relé o TTL; dos salidas de relés, dos salidas TTL, cuatro entradas programables
Protocolo de comunicación USB
Una entrada USB; un concentrador USB de dos puertos integrado
Detección de fugas
Sensor óptico integrado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.