Sistema de HPIC Dionex Integrion: una solución sencilla para el análisis rutinario
Consiga separaciones versátiles y eficaces que satisfagan sus necesidades rutinarias de análisis iónico con el fiable sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex Integrion. Sus capacidades de cromatografía iónica de alta presión (HPIC) permiten un análisis más rápido sin comprometer la calidad de los datos. El sistema de HPIC Dionex Integrion está disponible en dos modelos y en una amplia gama de configuraciones. Se ha diseñado para aplicaciones de cromatografía de iones de rutina (IC) para análisis de agua, alimentos y bebidas, biocombustibles y productos farmacéuticos.
Características destacadas
Diseño de instalación hidráulica sencillo
La disposición de la instalación hidráulica de este sistema de cromatografía iónica de alta presión se basa en una ruta de caudal lógica para facilitar el acceso a los componentes en una plataforma compacta con un tamaño de superficie reducido.
Generación de eluyente automatizada (EG)
La cromatografía de iones sin reactivos opcional con generación de eluyentes (RFIC-EG) combina generadores de eluyentes automatizados y supresores con regeneración electrolítica para crear eluyentes y regenerantes.
Componentes inertes y fiables
Los componentes de PEEK inertes y no metálicos de todo el sistema de HPIC Dionex Integrion garantizan la compatibilidad con eluyentes corrosivos y análisis sin contaminación por metales. Los accesorios Viper de PEEK para IC son fáciles de instalar, tienen un volumen muerto bajo y su montaje no requiere ninguna formación ni herramientas especiales.
Dispositivo de monitorización de consumibles*
El monitor de dispositivos consumibles identifica automáticamente los consumibles y mantiene un registro de sus métricas de instalación, uso y rendimiento en el sistema de HPIC Dionex Integrion, lo que elimina la necesidad de hacer un seguimiento manual de los consumibles.
Amplia gama de columnas de IC
El sistema de HPIC Dionex Integrion es compatible con una amplia variedad de tamaños de columna, incluidas columnas de tamaño de partículas inferiores a 4 µm para capacidades de HPIC, que ofrecen tiempos de análisis más rápidos y una mejor resolución, para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones.  
Software CDS
El sistema de HPIC Dionex Integrion contiene el sistema de datos de cromatografía (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, sencillo de usar. Esta plataforma de software ofrece un potente control y procesamiento de datos para IC y facilita flujos de trabajo electrónicos (eWorkflows) que permiten acceder fácilmente a todas las aplicaciones esenciales.
* Es posible que los dispositivos transmisores inalámbricos no estén autorizados según lo exigen las leyes de su país, y estas características no se ofrecerán para la venta o arrendamiento ni se venderán ni se arrendarán hasta que se obtenga la autorización adecuada. Consulte a su representante local de ventas para obtener información detallada.
Vídeos
Especificaciones del sistema
La siguiente tabla ofrece una descripción general de las especificaciones del sistema de HPIC Dionex Integrion. No se indican todas las especificaciones. Para obtener una lista completa de las especificaciones, descargue la hoja de especificaciones del sistema de HPIC Dionex Integrion (EN).
Especificación
Sistema de HPIC Dionex Integrion
Bomba
Tipo
Pistón doble (en serie) controlado por microprocesador, longitud de carrera primaria constante de 10 mm, isocinética de velocidad variable con compresión previa de eluyente
Estructura
Cabezales de bomba y trayectoria de caudal de PEEK químicamente inertes sin metal; compatible con eluyentes acuosos de pH de entre 0 y 14 y disolventes de fase inversa
Intervalo de presión
Entre 0 y 41 MPa (0-6000 psi)
Rango de caudal
De 0,000 a 10,000 mL/min con capacidad para establecer incrementos de caudal de 0,001 mL/min
Precisión de flujo
< ±0,1 %
Exactitud de flujo
< ±0,1 %
Onda de presión
< 1 % a 1,0 mL/min, típico
Válvula de apertura y cierre de eluyentes
Accionamiento eléctrico, estándar
Arandela de sellado del pistón
Opcional, funcionamiento automático
Desgasificador de vacío
Integrado, opcional
Generador de eluyente
Tipos de eluyente
Un máximo de dos cartuchos de generador de eluyente
KOH, LiOH, NaOH; carbonato; carbonato/bicarbonato; MSA
Intervalo de concentración de eluyente
De 0,1 a 100 mM
Caudales
De 0,1 a 3 mL/min
La concentración de eluyente de 1,0 mL/min es limitada
Presión máxima de funcionamiento
Cartucho Dionex EGC 500: 35 MPa (5000 psi)
Concentración máxima de disolvente
Cationes: 0 %
Aniones (hidróxido): Metanol al 25 % (cartuchos KOH, NaOH y LiOH); aniones (carbonato/bicarbonato): Ninguno
Perfiles de gradientes
Estándar: cualquier combinación de perfiles de gradiente lineal, convexo y cóncavo, positivo y negativo
Compartimento de la columna
Válvulas de inyección
Un máximo de dos válvulas de alta presión, de 6 o 10 puertos
Columnas compatibles
Un máximo de dos columnas analíticas de 1 a 9 mm de i.d., longitud máxima de 250 mm con precolumna de 50 mm
Zona de temperatura constante
Opcional
Intervalo de temp.: Entre 30 y 80 °C (entre 86 y 176 °F); mínimo de 5 °C por encima de la temperatura ambiente
Exactitud de temperatura: ±0,5 °C (a 30 °C)
Estabilidad de la temperatura: ±0,2 °C (a 30 °C)
Tiempo de equilibrio (de ambiente a ambiente más 20 °C): 20 minutos
Compartimiento detector
Zona de temperatura constante
Opcional
Intervalo de temp.: Entre 15 (o 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) y 40 °C (entre 59 y 104 °F) Exactitud de temperatura: ±0,5 °C (a 15 °C)
Estabilidad de la temperatura: ±0,2 °C (a 15 °C)
Tiempo de equilibrio (de ambiente a ambiente menos 20 °C): 30 minutos
Modos de supresión
Supresión química
2 mm y 4 mm, anión y catión, supresión de membrana
Modo de reciclaje de supresión electrolítica
2 mm y 4 mm, anión y catión, supresión de membrana
Modo de agua externa de supresión electrolítica
2 mm y 4 mm, anión y catión, supresión de membrana
Conductividad no suprimida
Compatible: tanto el anión como el catión
Detector de conductividad
Tipo de electrónica
Calibración automática de procesamiento de señales digitales controlado por microprocesador
Unidad de célula
Onda cuadrada de 8 kHz
Linealidad
1 %
Resolución
0,00238 nS/cm
Intervalo de salida
Rango de señal digital: Entre 0 y 15 000 µS/cm
Rango de señal analógica: Entre 0 y 15 000 µS/cm
Ruido, humedad
≤ 0,2 nS a 23 µS/cm de fondo
≤ 0,1 nS a 1 µS/cm de fondo
Filtro
Aumento de 0 a 10 s, programable
Tasa de muestreo
Entre 1 y 100 Hz, configurable por el usuario o automático
Temperatura de la celda
7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta un máximo de 60 °C
Estabilidad de la temperatura de la celda
< 0,001 °C
Compensación de la temperatura de la celda
Valor predeterminado: 1,7 % por °C; programable entre 0 y 3 % por °C
Presión máxima de la celda de flujo
10 MPa (1500 psi)
Volumen de la célula de flujo
0,7 µL
Electrodos de la celda
Acero inoxidable 316 neutralizado. Compatible con MSA
Cuerpo de la celda
Material de polímero químicamente inerte
Intercambiador de calor
Trayectoria inerte y tortuosa para una baja dispersión longitudinal
Detector electroquímico
Tipo de electrónica
Procesamiento de señal digital controlado por microprocesador
Ruido electrónico, humedad
IPAD (electrodo Au) < 50 pC a 10 mM KOH, amperometría de CC (GC) < 10 pA
Intervalo de potencial
Entre -2,0 y 2,0 V en incrementos de 0,001 V
Intervalo de señal (digital y analógico)
Amperometría integrada: Entre 50 pC y 200 μC Amperometría de CC: Entre 5 pA y 74 µA
Filtro
Tiempo de respuesta de 0 a 10 s, configurable por el usuario
Modo de control
Control local o remoto mediante cierres de relé o TTL o bien control mediante el software Chromeleon CDS a través del módulo de CC
Cuerpo de la celda
Cuerpo de titanio. Compatible con columnas de 2 a 7 mm de diámetro interno
Electrodos de trabajo
Convencional: oro, carbón vítreo, platino y plata Desechable: oro, platino, carbono y plata
Electrodo de referencia
Combinación de pH-Ag/AgCl, diseño de una pieza
PdH, diseño de una pieza
Calibración automática
Sí
Salida analógica
Escala completa de 10, 100 o 1000 mV que puede seleccionar el usuario
Volumen de la célula en el electrodo de trabajo
< 0,2 µL
Optimización de la presión de funcionamiento de la celda
0,7 MPa (100 psi)
Fuentes de alimentación internas
Fuentes de alimentación internas
Fuentes de alimentación de corriente constante (CC) o tensión constante (CV) Opción 1: 1 canal CC [0-500 mA] o CV [0-36 V]
Opción 2: 2 canales CC [0-500 mA] o CV [0-36 V]
Opción 3: 1 canal CC [0-500 mA] y 2 canales CC [0-500 mA] o CV [0-36 V]
Opción 4: 1 canal CC [0-500 mA] y 4 canales CC [0-500 mA] o CV [0-36 V]
Software del sistema
Software
Software Chromeleon CDS, versión 7.2 o posterior
Asistentes de flujo de trabajo automatizados
Característica estándar
Encendido y apagado inteligente del sistema
Característica estándar
Compatibilidad con automatización de instrumentos de proveedores externos
Control absoluto de más de 400 instrumentos diferentes de más de 30 proveedores, como GC, HPLC y MS
Paneles de control de sistema personalizables
Característica estándar
Canales de señal
Señales del detector y presión de la bomba de serie
Gráficos de tendencias de datos
Todos los parámetros numéricos de dispositivo
Canales virtuales de estado del sistema
Característica estándar
Protección frente a fallos de red
Característica estándar para instalaciones en red
Comandos y condiciones de activación de sistema
Característica estándar
Seguimiento de auditoría diario
Característica estándar
Seguimiento de auditoría de muestra
Característica estándar
Almacenamiento de calibraciones de sistema
De fábrica, actuales y anteriores. Selección a discreción absoluta del usuario
Elaboración de informes personalizada
Característica estándar con hojas de informe ilimitadas
Conformidad con GLP
Opcional
Especificaciones físicas
Dimensiones (Al x An x F)
62,5 × 30,0 × 55,9 cm (24,6 × 11,8 × 22 in)
Peso
41 kg (90 lb)
Requisitos de alimentación
100-240 V CA, 50-60 Hz de rango automático
Temperatura de funcionamiento
4-40 °C (40-104 °F); compatible con cámaras frigoríficas (4 °C) siempre que la alimentación del sistema permanezca encendida
Intervalo de humedad de funcionamiento
Entre 5 y 95 % relativa, sin condensación
Modos de control
Control total a través del panel frontal y el software CDS Chromeleon; control alternativo a través de cierres de relé o TTL; dos salidas de relés, dos salidas TTL, cuatro entradas programables
Protocolo de comunicación USB
Una entrada USB; un concentrador USB de dos puertos integrado
Detección de fugas
Sensor óptico integrado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.