Niton XL5 Handheld Analyzer
Descubra el analizador XRF portátil Thermo Scientific Niton XL5. Al funcionar con tecnología de fluorescencia de rayos X, el Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero, compacto y potente de que se dispone para la determinación de elementos*. Como parte de la familia de productos Niton líderes del sector, el analizador Niton XL5 ofrece una velocidad, un rendimiento y una productividad inigualables y nunca antes vistos en un analizador XRF portátil.
Solicite una demostración y hable con un miembro de nuestro equipo para obtener más información sobre el analizador Niton XL5.
Solicite una demostración
Powerful Analysis
Análisis potente
El analizador Niton XL5 incorpora un tubo de rayos X de 5 W (el analizador disponible más potente) para generar resultados de calidad en el laboratorio. Diseñado de forma específica para proporcionar análisis superiores, el analizar Niton XL5 optimiza la geometría entre la fuente de rayos X y la muestra para garantizar la obtención de los límites más bajos de detección (LOD). Y eso no es todo, el ajuste dinámico de corriente ofrece una sensibilidad óptima, mientras que la calibración inteligente de los parámetros fundamentales corrige los efectos de la matriz de muestras.
Expanded Field Use
Amplio uso sobre el terreno
Vea y sienta la diferencia que marca el analizador Niton XL5. Con un peso de 1,3 kg (2,8 lb), el Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero y compacto de que se dispone para la determinación de elementos. El tamaño miniaturizado y el diseño ultraligero reducen el cansancio del operador al tiempo que aumentan la productividad. El analizador Niton XL5 presenta una amplia variedad de usos sobre el terreno y permite desbloquear el acceso a los lugares estrechos en los que antes nunca había conseguido penetrar. Alcance sin problemas las esquinas, las juntas y las soldaduras difíciles o estrechas sin apenas esfuerzo.
Increased Productivity
Aumento de productividad
Al reducir el tiempo de inactividad, podrá lograr más con el analizador Niton XL5. Los tiempos cortos de análisis ayudan a aumentar la producción y el rendimiento de las muestras. Al estar equipado con dos baterías de cambio en caliente, los operadores pueden sustituir con rapidez las baterías agotadas. La pantalla táctil a color e inclinable y las teclas opcionales de dirección facilitan a los usuarios la navegación por los menús, las lecturas de las muestras, etc. Y con la microcámara y la macrocámara del Niton XL5, experimentará una mejor conservación de los registros. La microcámara localiza con precisión la medición exacta, mientras que la macrocámara recopila las imágenes de toda la muestra.
Smart Technology
Tecnología inteligente
Con el Niton XL5, trabajará de un modo más inteligente, no con más esfuerzo. Nuestra solución de software inteligente y sencilla incorpora una interfaz que el usuario comprenderá con facilidad. Tendrá la opción de personalizar las capturas de los datos y los perfiles de usuario para crear una solución de flujo de trabajo específica para las necesidades de su empresa. Y lo mejor de todo, nuestro analizador XRF con WiFi activado le permitirá transferir y visualizar de manera remota las lecturas de las muestras.
Explore las aplicaciones para el analizador XRF portátil Niton XL5
La integridad estructural de las tuberías y los activos de la planta es clave para la seguridad. Con el potente analizador XRF Niton XL5, los operadores pueden realizar la identificación positiva de materiales para analizar (PMI) las tuberías en las que la corrosión acelerada por el flujo o la corrosión sulfúrica son un problema.
  • Verifique la composición de las tuberías, las válvulas y los recipientes de reacción en cuestión de segundos, con los LdD más bajos posibles.
  • Acceda a lugares estrechos y esquinas soldadas de la planta o de las tuberías para lograr una inspección continua y reducir el cansancio del operador.
  • Examine y analice materiales individuales en la inspección en el momento de la recepción, en la fabricación/soldadura durante los procesos y en los puntos de revisión de la inspección final.
Oil and Gas
La verificación de los materiales para el aseguramiento y el control de la calidad es fundamental para la seguridad de los productos. Con el analizador XRF Niton XL5 fiable, asegúrese de que no se introduce en el proceso de fabricación ninguna aleación de metales incorrecta o que no cumpla las especificaciones.
  • Determine la composición de las aleaciones y la calidad para una amplia gama de productos químicos metálicos más rápido que nunca.
  • Mejore el aseguramiento y control de la calidad, y aumente la confianza en las prácticas de gestión de riesgos.
  • Mida el grosor o el peso del revestimiento de hasta cuatro (4) capas de revestimientos en un sustrato específico.
    • Las capas de soporte constan de metales puros, aleaciones y compuestos y definen sustratos que constan de metales puros, aleaciones, plásticos y madera.
Metal Fabrication
Para las empresas de reciclaje de metales, la clasificación rápida y precisa de la chatarra es esencial para mejorar tanto la eficacia del flujo de trabajo como la rentabilidad. El robusto analizador XRF Niton XL5 se adapta a los entornos más exigentes mientras que su ligera estructura reduce el cansancio del operador, lo que permite que los usuarios realicen miles de mediciones al día.
  • Detecte elementos extraños y de traza que deben identificarse y medirse para cumplir la normativa reguladora.
  • Evite que las aleaciones erróneas o chatarra contaminada se introduzcan en el flujo de suministro.
  • Aumente la cobertura con la cuantificación de más de 30 elementos y más de mil aleaciones con múltiples bibliotecas.
Scrap Recycling
Las empresas mineras de éxito son aquellas capaces de identificar y recuperar rápidamente la mayoría de los recursos económicamente viables. Utilice el potente analizador XRF Niton XL5 para recopilar datos geoquímicos precisos y en tiempo real y maximizar la productividad general.
  • Determine la concentración de elementos de Mg a U en varios tipos de materiales geoquímicos.
  • Identifique rápidamente los objetivos de perforación in situ y en tiempo real.
  • Solución rentable para la exploración de gas y petróleo, el descubrimiento de minerales y las operaciones de minería.
Mining
La detección y eliminación de contaminantes medioambientales procedentes de las operaciones industriales y de minería suponen un reto mundial. Utilice el analizador XRF Niton XL5 para recopilar y analizar las muestras in situ a fin de cumplir con los requisitos de evaluación de detección de riesgos. 
  • Analice rápidamente las muestras de suelos in situ, al tiempo que facilita información sobre los contaminantes de los metales pesados. 
  • Detecte fácilmente metales RCRA, contaminantes con prioridad y analitos objetivo de la EPA estadounidense con unos resultados inmediatos y conformes con la legalidad. 
  • Consiga resultados inmediatos en una fracción del tiempo y del coste de las pruebas de laboratorios fuera de las instalaciones.
Environmental
La presencia de sustancias peligrosas está estrictamente regulada en los productos de consumo. Los productos como los juguetes, los artículos electrónicos, las joyas, las prendas de vestir y otros muchos requieren que los fabricantes sigan programas de diligencia debida. El versátil analizador XRF Niton XL5 permite a los usuarios probar las aleaciones de componentes electrónicos y plásticos.
  • Detecte los metales pesados y los halógenos en los productos de consumo para evitar que los artículos que no cumplan con las normativas lleguen a las estanterías de las tiendas.
  • Cumpla con seguridad los requisitos del certificado de conformidad general (GCC, del inglés, General Conformity Certification).
  • Pruebe varios tipos de materiales, como el metal, la cerámica, el vidrio, el plástico, la madera, los tejidos y las soldaduras.
Consumer Goods
El desconocimiento, aunque pequeño, del contenido de metales preciosos puede conllevar pérdidas financieras importantes para su empresa. Consiga determinar con extraordinaria precisión el oro, el platino, la plata, el paladio y sus elementos de aleación con el analizador XRF Niton XL5.
  • Proteja la rentabilidad de cada transacción, desde la fabricación y la comercialización, hasta el reciclado y el refinado.
  • Reciba alertas de chapado en oro y notificaciones de materiales adulterados.
  • Realice un ensayo de metales preciosos en lingotes y joyas.
Precious Metals
La integridad estructural de las tuberías y los activos de la planta es clave para la seguridad. Con el potente analizador XRF Niton XL5, los operadores pueden realizar la identificación positiva de materiales para analizar (PMI) las tuberías en las que la corrosión acelerada por el flujo o la corrosión sulfúrica son un problema.
  • Verifique la composición de las tuberías, las válvulas y los recipientes de reacción en cuestión de segundos, con los LdD más bajos posibles.
  • Acceda a lugares estrechos y esquinas soldadas de la planta o de las tuberías para lograr una inspección continua y reducir el cansancio del operador.
  • Examine y analice materiales individuales en la inspección en el momento de la recepción, en la fabricación/soldadura durante los procesos y en los puntos de revisión de la inspección final.
Oil and Gas
La verificación de los materiales para el aseguramiento y el control de la calidad es fundamental para la seguridad de los productos. Con el analizador XRF Niton XL5 fiable, asegúrese de que no se introduce en el proceso de fabricación ninguna aleación de metales incorrecta o que no cumpla las especificaciones.
  • Determine la composición de las aleaciones y la calidad para una amplia gama de productos químicos metálicos más rápido que nunca.
  • Mejore el aseguramiento y control de la calidad, y aumente la confianza en las prácticas de gestión de riesgos.
  • Mida el grosor o el peso del revestimiento de hasta cuatro (4) capas de revestimientos en un sustrato específico.
    • Las capas de soporte constan de metales puros, aleaciones y compuestos y definen sustratos que constan de metales puros, aleaciones, plásticos y madera.
Metal Fabrication
Para las empresas de reciclaje de metales, la clasificación rápida y precisa de la chatarra es esencial para mejorar tanto la eficacia del flujo de trabajo como la rentabilidad. El robusto analizador XRF Niton XL5 se adapta a los entornos más exigentes mientras que su ligera estructura reduce el cansancio del operador, lo que permite que los usuarios realicen miles de mediciones al día.
  • Detecte elementos extraños y de traza que deben identificarse y medirse para cumplir la normativa reguladora.
  • Evite que las aleaciones erróneas o chatarra contaminada se introduzcan en el flujo de suministro.
  • Aumente la cobertura con la cuantificación de más de 30 elementos y más de mil aleaciones con múltiples bibliotecas.
Scrap Recycling
Las empresas mineras de éxito son aquellas capaces de identificar y recuperar rápidamente la mayoría de los recursos económicamente viables. Utilice el potente analizador XRF Niton XL5 para recopilar datos geoquímicos precisos y en tiempo real y maximizar la productividad general.
  • Determine la concentración de elementos de Mg a U en varios tipos de materiales geoquímicos.
  • Identifique rápidamente los objetivos de perforación in situ y en tiempo real.
  • Solución rentable para la exploración de gas y petróleo, el descubrimiento de minerales y las operaciones de minería.
Mining
La detección y eliminación de contaminantes medioambientales procedentes de las operaciones industriales y de minería suponen un reto mundial. Utilice el analizador XRF Niton XL5 para recopilar y analizar las muestras in situ a fin de cumplir con los requisitos de evaluación de detección de riesgos. 
  • Analice rápidamente las muestras de suelos in situ, al tiempo que facilita información sobre los contaminantes de los metales pesados. 
  • Detecte fácilmente metales RCRA, contaminantes con prioridad y analitos objetivo de la EPA estadounidense con unos resultados inmediatos y conformes con la legalidad. 
  • Consiga resultados inmediatos en una fracción del tiempo y del coste de las pruebas de laboratorios fuera de las instalaciones.
Environmental
La presencia de sustancias peligrosas está estrictamente regulada en los productos de consumo. Los productos como los juguetes, los artículos electrónicos, las joyas, las prendas de vestir y otros muchos requieren que los fabricantes sigan programas de diligencia debida. El versátil analizador XRF Niton XL5 permite a los usuarios probar las aleaciones de componentes electrónicos y plásticos.
  • Detecte los metales pesados y los halógenos en los productos de consumo para evitar que los artículos que no cumplan con las normativas lleguen a las estanterías de las tiendas.
  • Cumpla con seguridad los requisitos del certificado de conformidad general (GCC, del inglés, General Conformity Certification).
  • Pruebe varios tipos de materiales, como el metal, la cerámica, el vidrio, el plástico, la madera, los tejidos y las soldaduras.
Consumer Goods
El desconocimiento, aunque pequeño, del contenido de metales preciosos puede conllevar pérdidas financieras importantes para su empresa. Consiga determinar con extraordinaria precisión el oro, el platino, la plata, el paladio y sus elementos de aleación con el analizador XRF Niton XL5.
  • Proteja la rentabilidad de cada transacción, desde la fabricación y la comercialización, hasta el reciclado y el refinado.
  • Reciba alertas de chapado en oro y notificaciones de materiales adulterados.
  • Realice un ensayo de metales preciosos en lingotes y joyas.
Precious Metals
¿Tiene más preguntas sobre el analizador Niton XL5?
Explore nuestra lista de Preguntas frecuentes para obtener más información sobre el analizador XRF portátil Niton XL5.
* El analizador XRF Niton XL5 pesa 1,3 kg (2,8 lb). El Niton XL5 es el analizador XRF portátil más ligero y compacto que saca partido a la tecnología de rayos X.