Search Thermo Fisher Scientific
Ofrecemos distintos kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos para el acoplamiento directo de la amplia gama de colorantes y etiquetas muy fluorescentes, incluidos los colorantes Alexa Fluor®, los colorantes DyLight® Fluor, las etiquetas Qdot®, los colorantes tándem de control avanzado de procesos (APC) y R-ficoeritrina (R-PE) y biotina, a escalas que van desde menos de 10 μg hasta 1 mg de anticuerpo IgG. El etiquetado directo de anticuerpos le permite utilizar más de un anticuerpo de la misma especie en un solo experimento. Puede utilizar sustancias químicas de etiquetado tradicionales optimizadas para su aplicación o etiquetado específico de sitio con la tecnología química de clic.
Kits de etiquetado de anticuerpos Zenon® (específicos de sitios) | Kits de etiquetado de anticuerpos APEX® | Kits de etiquetado de proteínas Microscale | Kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick™ (específicos de sitios) | Kits de etiquetado de anticuerpos | Kit de etiquetado de anticuerpos y proteínas a gran escala | Kits de etiquetado rápido de anticuerpos SAIVI™ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 10 µg | 10–20 µg | 20–100 µg | 100 µg | 100 µg | 1 mg | > 1 mg | |
Solo anticuerpo | Solo anticuerpo | Proteína y anticuerpo | Solo anticuerpo | Solo anticuerpo | Proteína y anticuerpo | Solo anticuerpo | |
Alexa Fluor® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DyLight® | |||||||
Colorantes tradicionales (fluoresceína [FITC], tetrametilrodamina [TRITC], rodamina, Oregon Green®, Texas Red®) | ✓ | ||||||
Biotina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | ✓ | ||||||
pHrodo® (para estudios de internalización de anticuerpos) | |||||||
Sondas Qdot® | ✓ | ||||||
R-ficoeritrina | ✓ | ✓ | |||||
Tándems y APC | ✓ | ||||||
Pacific Blue® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pacific Orange® | ✓ |