Search Thermo Fisher Scientific
Los manuales, folletos, notas de aplicación, descargas, demostraciones, vídeos y otros recursos de esta sección le ayudarán a sacar el máximo partido a su Countess Automated Cell Counter II.
Para descargar el software más reciente para los contadores de células automatizados Countess II, consulte nuestra página de descarga de software. A continuación, consulte el vídeo sobre cómo actualizar el software en la sección Vídeos de esta página.
Los recursos educativos para los contadores de células automatizados Countess incluyen una gran cantidad de materiales sobre adquisición de imágenes de células, recuento de células y cultivo de células. Para obtener información sobre los cursos de formación que se imparten a domicilio y en línea, consulte Servicios.
Líneas celulares verificadas en los contadores de células automatizados Countess II
Tipo de célula | Organismo | Fuente del tejido/órgano | Tamaño de la célula (diámetro) |
---|---|---|---|
A431 | Humano | Cutáneo | 15,5 μm |
Adipocitos | Humano | Células madre derivadas de tejido adiposo | 13 μm |
Músculo liso de la aorta | Humano | Músculo liso | 20 μm |
Sangre lisada entera | Humano | Sangre | ND |
CHO-M1WT2 | Hámster chino | Ovario | ND |
CHSE | Salmón Chinook | Embrión | 16-17 μm |
COLO-205 | Humano | Colon | ND |
COS-7 A | Humano | Riñón | ND |
HEK293 | Humano | Riñón | 13 μm |
HeLa | Humano | Cuello uterino | ND |
HepG2 | Humano | Hígado | 18 μm |
HL-60 | Humano | Sangre | ND |
J774A.1 | Ratón | Sangre | 13-14 μm |
Jurkat | Humano | Sangre | 12 μm |
K562 | Humano | Médula ósea | ND |
MCF-7 | Humano | Mama | 20-24 μm |
MRC-5 | Humano | Pulmón | 18 μm |
NIH/3T3 | Ratón | Embrión | 18 μm |
CMSP | Humano | Humano | 7-8 μm |
PC-12 | Rata | Glándula suprarrenal | 12-14 μm |
Células endoteliales de la arteria pulmonar | Humano | Vaso sanguíneo | 13 μm |
Músculo liso de la arteria pulmonar | Humano | Músculo liso | 20 μm |
SF-21 | Insecto | Ovario | ND |
U266 | Humano | Sangre | 12-13 μm |
U2OS | Humano | Hueso | ND |
Células endoteliales de la vena umbilical | Humano | Vaso sanguíneo | 17 μm |
Registre su instrumento para recibir notificaciones de actualizaciones de software y firmware.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.