Search Thermo Fisher Scientific
Factores de crecimiento de células madre |
Los factores de crecimiento de células madre y las citocinas desempeñan un papel clave en los cultivos sanos de células madre. Algunos mantienen la pluripotencia, permiten la autorrenovación y evitan la diferenciación espontánea de ESC e iPSC, mientras que otros factores de crecimiento reprograman las células madre mediante el inicio o la inhibición mediada por proteínas de las vías de señalización celular.
Thermo Fisher Scientific ofrece factores de crecimiento de células madre, citocinas y otras proteínas recombinantes relacionadas con células madre en la cartera de PeproTech para mantener, expandir y diferenciar eficazmente las células madre en los fenotipos deseados.
Identifique proteínas recombinantes específicas utilizadas para diferenciar las células madre pluripotentes (iPSC/ESC) en la célula de interés con este póster de vías de diferenciación de ESC/iPSC.
Los cultivos de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) y células madre embrionarias (ESC) difieren en la fuente celular, pero comparten la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula, lo que los convierte en candidatos ideales para la terapia celular y los estudios de biología celular. Los factores de crecimiento de células madre como el FGF básico mantienen los cultivos de células madre pluripotentes mediante la regulación genética de la supervivencia celular, la apoptosis y la proliferación. Las proteínas recombinantes como BMP-4 también se utilizan para bloquear la diferenciación no deseada en cultivos de células madre pluripotentes. |
Las células madre hematopoyéticas (HSC) se diferencian en todos los tipos de células sanguíneas de los linajes mieloide y linfoide. La citocina IL-7 impulsa las HSC a diferenciarse en progenitores linfoides, mientras que la combinación de la citocina IL-3 y el factor de crecimiento de células madre GM-CSF envía las HSC hacia el linaje mieloide. Complementar cultivos de células madre linfoides con otras citocinas y factores de crecimiento impulsa la diferenciación en tipos de células inmunitarias como linfocitos T, linfocitos B y células NK. Mediante la aplicación de la combinación correcta de factores de crecimiento, los cultivos de células madre mieloides se pueden diferenciar en neutrófilos, macrófagos o células dendríticas. |
Las HSC experimentan una serie de cambios a medida que se desarrollan en las células sanguíneas maduras que se encuentran en circulación. En el cultivo celular, estos cambios pueden inducirse mediante factores de crecimiento y citocinas. Observe las proteínas necesarias para impulsar la diferenciación de células madre hematopoyéticas in vitro.
Las células madre mesenquimales (MSC) son células perivasculares y multipotentes que se encuentran en la médula ósea y otros tejidos vascularizados. Dada la exposición a diferentes suplementos de células madre mesenquimales, estas células experimentan cambios a través de vías de señalización celular como condrogénesis, adipogénesis, miogénesis y osteogénesis. |
Proteína | Condrocito | Osteocito | Miocito | Adipocito |
---|---|---|---|---|
BMP-2 | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | ||
BMP-6 | ✓ | |||
BMP-7 | ✓ | |||
CCL8 (MCP-2) | ✓ | |||
CXCL9 | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | |||
FGF-8 | ✓ | |||
FGF-9 | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ligando FLT-3 (FLT3L) | ✓ | ✓ | ||
IGF-1 | ✓ | |||
IL-1 | ✓ | |||
IL-11 | ✓ | |||
IL-15 | ✓ | |||
IL-6 | ✓ | |||
IL-7 | ✓ | ✓ | ||
IL-8 (CXCL8) | ✓ | ✓ | ||
LIGHT | ✓ | |||
M-CSF | ✓ | |||
TRANCE (RANKL) | ✓ | |||
CXCL12 (SDF-1a) | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VEGF-165 | ✓ |
Los factores de crecimiento y las citocinas pueden ayudar a diferenciar las MSC en adipocitos, condrocitos, miocitos y osteocitos in vitro. Obtenga más información sobre la diferenciación, el abastecimiento y las características de las MSC en este folleto.
Factores de crecimiento de células madre y citocinas para la diferenciación de células neuronalesLas células madre neuronales son células madre multipotentes que producen los principales fenotipos del sistema nervioso. Los progenitores de células madre basales, gliales y neuronales se diferencian en las células del sistema nervioso central, como neuronas motoras y periféricas o astrocitos. |
Proteína | Renovación de células madre neuronales | Progenitor glial | ||
---|---|---|---|---|
Astrocito I | Astrocito tipo II | Oligodendrocito | ||
CNTF | ✓ | ✓ | ✓ | |
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGF-1 | ✓ | |||
NT-3 | ✓ | |||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ |
Proteína | Progenitor basal | Progenitor restringido a neuronas | |||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Periférico | Dopaminérgico | Glutamatérgico | GABAérgico | |
BDNF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
beta-NGF | ✓ | ||||
BMP-2 | ✓ | ||||
BMP-4 | ✓ | ||||
EGF | ✓ | ✓ | |||
FGF-10 | ✓ | ✓ | |||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-8b | ✓ | ✓ | |||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GDNF | ✓ | ✓ | |||
IGF-1 | ✓ | ✓ | |||
NT-4 | ✓ | ||||
PDGF AA/BB/AB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sonic Hedgehog C25II (Shh) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Obtenga más información sobre el papel de los factores de crecimiento y las citocinas en la investigación de células madre neuronales, el modelado de enfermedades y la medicina regenerativa.
Las iPSC/ESC pueden diferenciarse en cualquier linaje celular a través de las tres capas germinales in vivo. Si bien existen desafíos para replicar estos procesos in vitro en todos los tejidos humanos, con la combinación correcta de factores de crecimiento, se puede impulsar la diferenciación de iPSC/ESC en numerosos tipos de células importantes para la investigación de modelos de enfermedades, entre ellas células pulmonares, intestinales, pancreáticas, tiroideas y hepáticas.
Proteína | Pulmonar | Intestinal | Pancreático | Hepático | Tiroideo |
---|---|---|---|---|---|
Activina A | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BMP-4 | ✓ | ✓ | |||
EGF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FGF-4 | ✓ | ||||
FGF-7 (KGF) | ✓ | ||||
FGF-basic (FGF-2/bFGF) | ✓ | ||||
HGF | ✓ | ||||
Noggin | ✓ | ✓ | ✓ | ||
R-Spondin | ✓ | ✓ | |||
TGF-beta 1 | ✓ | ||||
Wnt-3a | ✓ |
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Learn about all aspects of cell culture
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Procedures and buffers for performing western blots
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Search the database to find answers to your questions
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Get in touch with GMP technical and regulatory experts