Disfrute de una amplia selección de productos de almacenamiento ULT y muchas opciones excelentes según sus necesidades específicas.  Ahora puede encontrar el congelador adecuado fácilmente seleccionando las siguientes opciones de categorías.
Guía de selección
–80 de sobremesa
–80 horizontal
–80 TDE/RDE/FDE vertical
–40 TDE/RDE/FDE vertical
–80 TSX vertical
Descripción
Ultracongelador de tamaño reducido y sobremesa ideal para su uso personal.
Modelos horizontales diseñados para un almacenamiento de muestras fiable y a largo plazo en los que el acceso a muestras poco frecuente es la norma.
Estos modelos verticales, confiables para laboratorios ajetreados, establecen el estándar para el rendimiento y el almacenamiento de muestras fiable y de alta capacidad en situaciones de uso intensivo, independientemente de que necesite funciones de –80 o –40.
Ofrecen un rendimiento excelente y superior para laboratorios modernos y con gran volumen de trabajo. Diseñados para el almacenamiento de muestras más crítico y los entornos de laboratorio más exigentes, con una extraordinaria eficiencia energética.
Capacidad de temperatura
De –50 °C a –80 °C De –50 °C a –80 °C
De –50 °C a –80 °C
De –10 °C a –40 °C
De –50 °C a –80 °C
Capacidad de almacenamiento para cajas de 2 pulg. 16 63-396 300-600 300-600 400-700
Volumen de capacidad de almacenamiento
1 pie cúbico (28 l)
3 pies cúbicos (84,9 l)-20 pies cúbicos (566,3 l)
14,9 pies cúbicos (422 l)-28,8 pies cúbicos (816 l)
14,9 pies cúbicos (422 l)-28,8 pies cúbicos (816 l)
19,4 pies cúbicos (549 l)-33,5 pies cúbicos (949 l)
Conformidad
Uso general
Uso general
GP/FDA Clase II
GP/FDA Clase II
Uso general
Sonido
Normal
Normal
Silencioso
Silencioso
Extremadamente silencioso
Capacidad de tensión
115 V/60 Hz
208-230 V/60 Hz
115 V/60 Hz
208-230 V/60 Hz
 230 V/50 Hz
115 V/60 Hz
208-230 V/60 Hz
 230 V/50 Hz
115 V/60 Hz
208-230 V/60 Hz
 230 V/50 Hz
115 V/60 Hz
208-230 V/60 Hz
 230 V/50 Hz
Clasificación Energy Star
Seleccione modelos para 600 cajas de 2"
Seleccione modelos para 600 cajas de 2"
Consumo de energía
Tan solo 5,3 kWh/día
Tan solo 11 kWh/día
Tan solo 10,5 kWh/día
Tan solo 8 kWh/día
Tan solo 7,9 kWh/día
Refrigerantes del sistema
Hidrofluorocarburos (HFC)
Hidrofluorocarburos (HFC)
Hidrocarburo (HC) natural, respetuoso con el medioambiente
Hidrocarburo (HC) natural, respetuoso con el medioambiente
Hidrocarburo (HC) natural, respetuoso con el medioambiente
Interfaz de usuario
Indicador LED de botón
Botón táctil HIC
Botón táctil HIC
Pantalla táctil VIC
Conexión en la nube activada
No
No
No
No
Opciones disponibles
Respaldo de CO2/LN2
Respaldo de CO2/LN2
Registrador de gráficos
Respaldo de CO2/LN2 Registrador de gráfico
Respaldo de CO2/LN2
Registrador de gráficos
Respaldo de CO2/LN2
Control de acceso HID
Registrador de gráficos
Explore todos los modelos
Una vez que haya encontrado la categoría de ultracongeladores que mejor se adapta a sus necesidades, puede explorar diferentes modelos y seleccionar el más adecuado para su laboratorio.