Search Thermo Fisher Scientific
La selección del sistema correcto de concentrador de vacío es vital para obtener un rendimiento y una fiabilidad óptimos. Los kits Savant SpeedVac están disponibles en dos formatos:
|
|
Utilice las tablas siguientes con el fin de seleccionar el sistema adecuado para su aplicación. Si tiene alguna pregunta relativa a los pedidos o si desea realizar una consulta sobre un sistema personalizado que responda a sus necesidades, envíe un correo electrónico a través de la dirección speedvac@thermofisher.com.
Modelos SpeedVac* | DNA130 | SPD1030P1 con | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular | Modular |
Capacidad máxima de tubo de 1,5 ml | 36 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ADN/ARN Etanol, H2o, tampones | ||||||||
ADN/ARN Hidróxido amónico (oligonucleótidos) | ||||||||
ADN/ARN ADN en acetonitrilo o H2O | ||||||||
Proteínas, enzimas y fracciones para HPLC H20, acetonitrilo, metanol y etanol + 0,1% de TFA | ||||||||
Disolventes de punto de ebullición bajo (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos Cloroformo, acetato de etilo, acetona, cloruro de metileno y hexano | ||||||||
Disolventes de punto de ebullición alto (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos DMSO, DMF, tolueno, nitrobenceno y piridina | ||||||||
Bases y ácidos fuertes Química orgánica y descubrimiento de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido sódico |
*Todos los kits vinculados a los modelos de 115 V/60 Hz. Los modelos de 230 V/50 Hz también están disponibles en las páginas de los productos correspondientes.
Modelos SpeedVac* | SPD1030 | SPD2030P1 con | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular |
Capacidad máxima de tubo de 1,5 ml | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ADN/ARN Etanol, H2o, tampones | |||||||
ADN/ARN Hidróxido amónico (oligonucleótidos) | |||||||
ADN/ARN ADN en acetonitrilo o H2O | |||||||
Proteínas, enzimas y fracciones para HPLC H20, acetonitrilo, metanol y etanol + 0,1% de TFA | |||||||
Disolventes de punto de ebullición bajo (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos Cloroformo, acetato de etilo, acetona, cloruro de metileno y hexano | |||||||
Disolventes de punto de ebullición alto (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos DMSO, DMF, tolueno, nitrobenceno y piridina | |||||||
Bases y ácidos fuertes Química orgánica y descubrimiento de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido sódico |
*Todos los kits vinculados a los modelos de 115 V/60 Hz si están disponibles. Los modelos de 230 V/50 Hz también están disponibles en las páginas de los productos correspondientes
Modelos SpeedVac* | DNA130 | SPD1030P1 con | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular | Modular |
Capacidad máxima de tubo de 1,5 ml | 36 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ADN/ARN Etanol, H2o, tampones | ||||||||
ADN/ARN Hidróxido amónico (oligonucleótidos) | ||||||||
ADN/ARN ADN en acetonitrilo o H2O | ||||||||
Proteínas, enzimas y fracciones para HPLC H20, acetonitrilo, metanol y etanol + 0,1% de TFA | ||||||||
Disolventes de punto de ebullición bajo (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos Cloroformo, acetato de etilo, acetona, cloruro de metileno y hexano | ||||||||
Disolventes de punto de ebullición alto (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos DMSO, DMF, tolueno, nitrobenceno y piridina | ||||||||
Bases y ácidos fuertes Química orgánica y descubrimiento de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido sódico |
*Todos los kits vinculados a los modelos de 115 V/60 Hz. Los modelos de 230 V/50 Hz también están disponibles en las páginas de los productos correspondientes.
Modelos SpeedVac* | SPD1030 | SPD2030P1 con | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formato | Integrado | Integrado | Modular | Modular | Integrado | Modular | Modular |
Capacidad máxima de tubo de 1,5 ml | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ADN/ARN Etanol, H2o, tampones | |||||||
ADN/ARN Hidróxido amónico (oligonucleótidos) | |||||||
ADN/ARN ADN en acetonitrilo o H2O | |||||||
Proteínas, enzimas y fracciones para HPLC H20, acetonitrilo, metanol y etanol + 0,1% de TFA | |||||||
Disolventes de punto de ebullición bajo (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos Cloroformo, acetato de etilo, acetona, cloruro de metileno y hexano | |||||||
Disolventes de punto de ebullición alto (Agresivo) Química orgánica y descubrimiento de fármacos DMSO, DMF, tolueno, nitrobenceno y piridina | |||||||
Bases y ácidos fuertes Química orgánica y descubrimiento de fármacos TFA, HCL, ácido acético, ácido fórmico, hidróxido sódico |
*Todos los kits vinculados a los modelos de 115 V/60 Hz si están disponibles. Los modelos de 230 V/50 Hz también están disponibles en las páginas de los productos correspondientes