Search Thermo Fisher Scientific
La investigación en ciencias de los materiales modernos ha ido más allá de los metales tradicionales y las muestras recubiertas. Hoy en día, se necesita información a micro y nanoescala sobre materiales más complejos y desafiantes, incluyendo aquellos que no son conductivos, sucios, húmedos, susceptibles de reacción química o que están en proceso de desgasificación.
Mientras que la microscopía electrónica (EM) ha sido durante mucho tiempo el punto de referencia para el análisis estructural de materiales, se ha limitado a muestras que son estables bajo vacío. Esto generalmente no representa las condiciones experimentadas por el material en su entorno operativo nativo y puede limitar su comprensión de sus propiedades y comportamiento. Por lo tanto, las observaciones verdaderamente relevantes requieren imágenes y análisis de alta resolución en diversas condiciones experimentales y ambientales. La preparación de la muestra también sería idealmente minimizada para preservar el estado original del material.
La microscopía electrónica de barrido ambiental (ESEM) amplía los límites de la SEM tradicional para ofrecer una visión más profunda de todos los tipos de muestras. ESEM permite la adquisición de imágenes de muestras con una preparación mínima y añade variables como la hidratación, el ciclo térmico y la introducción de gas para caracterizar los cambios dinámicos in situ. Utilizando vapor de agua y una etapa de control de temperatura, algunas de las muestras de las que es “imposible obtener imágenes”, como las muestras sucias (altamente desgasificadas) y naturalmente hidratadas (cuyas propiedades cambiarán con el secado) ahora se caracterizan fácilmente.
Con un control total de la hidratación de las muestras, los científicos pueden observar interacciones materiales en tiempo real en la solución, además de cómo la humedad cambia un material y cómo el agua interactúa con la superficie de la muestra. Esto transforma las posibilidades de investigación de los puntos estáticos en el tiempo a la experimentación dinámica o in situ .
ESEM se puede realizar en nuestras plataformas flexibles y fáciles de usar sin comprometer la resolución. Estos SEM versátiles y de alta resolución combinan el rendimiento completo en imágenes y los análisis con un modo ambiental que le permitirá estudiar muestras en su estado natural.
El control y garantía de calidad son esenciales en la industria moderna. Ofrecemos una gama de herramientas de EM y espectroscopía para el análisis multiescala y multimodal de defectos, lo que le permite tomar decisiones fiables e informadas para el control y la mejora de procesos.
Se investigan nuevos materiales a escalas cada vez más pequeñas para lograr el máximo control de sus propiedades físicas y químicas. La microscopía electrónica proporciona a los investigadores información clave sobre una amplia variedad de características materiales a escala nanométrica.
El desarrollo de baterías se realiza mediante análisis multiescala con microCT, SEM y TEM, espectroscopía Raman, XPS y visualización y análisis 3D digital. Aprenda cómo este enfoque proporciona la información estructural y química necesaria para crear mejores baterías.
La microestructura polimérica determina las características y el rendimiento del material a granel. La microscopía electrónica permite un análisis exhaustivo en microescala de la morfología y composición de los polímeros para aplicaciones de control de calidad e I+D.
La producción eficaz de metales requiere un control preciso de las inclusiones y precipitados. Nuestras herramientas automatizadas pueden realizar varias tareas cruciales para el análisis de metales, incluyendo el recuento de nanopartículas, el análisis químico EDS y la preparación de muestras de TEM.
A medida que la demanda de petróleo y gas continúa, existe la necesidad constante de una extracción eficiente y eficaz de hidrocarburos. Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de soluciones de microscopía y espectroscopía para una gran variedad de aplicaciones de la ciencia del petróleo.
Los microrastros de las pruebas de las escenas del crimen se pueden analizar y comparar usando microscopía electrónica como parte de una investigación forense. Las muestras compatibles incluyen fragmentos de vidrio y pintura, marcas de herramientas, drogas, explosivos y residuos de armas de fuego.
Las ciencias geológicas están basadas en la observación uniforme y precisa de múltiples escalas de características dentro de las muestras de roca. SEM-EDS, combinado con software de automatización, permite el análisis directo a gran escala de la composición de la textura y los minerales para la investigación de la petrología y la mineralogía.
Los catalizadores son cruciales para la mayoría de los procesos industriales modernos. Su eficacia depende de la composición microscópica y la morfología de las partículas catalíticas; EM con EDS es ideal para estudiar estas propiedades.
El diámetro, la morfología y la densidad de las fibras sintéticas son parámetros clave que determinan la vida útil y la funcionalidad de un filtro. La microscopía electrónica de barrido (SEM) es la técnica ideal para investigar rápida y fácilmente estas características.
Todos los componentes de un vehículo moderno están diseñados para garantizar la máxima seguridad, eficacia y rendimiento. La caracterización detallada de materiales de automoción con microscopía electrónica y espectroscopía informa sobre decisiones cruciales sobre procesos, mejoras de productos y nuevos materiales.
Para garantizar un rendimiento óptimo del sistema, le proporcionamos acceso a una red de expertos de primer nivel en servicios de campo, asistencia técnica y piezas de repuesto certificadas.