Search Thermo Fisher Scientific
Freezers ultrabaixos e criogênicos são projetados para armazenar amostras em vez de congelá-las. Nossos freezers de resfriamento rápido ou velocidade controlada foram projetados para preparar adequadamente as amostras antes da importante fase de armazenamento, reduzindo assim a tensão no freezer de armazenamento.
Os freezers de resfriamento rápido Thermo Scientific™ XBF40D são projetados para acomodar cargas impressionantes e uma variedade de recipientes, como garrafões, garrafas, suportes com frascos e muito mais. Diferentemente dos freezers de resfriamento rápido da geração anterior, o XBF40D é um plug and play que não requer instalação personalizada e nenhum compressor remoto.
Os freezers com velocidade controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ são projetados como um sistema de congelamento completo e único para bancadas. Modifique seis predefinições padrão e dez perfis de congelamento definidos pelo usuário para personalizar os protocolos e atender a uma variedade de necessidades de aplicação.
O Mr. Frosty™ da Thermo Scientific™ é um sistema simples de usar, projetado para atingir um índice de resfriamento muito próximo de -1 °C por minuto. O Mr. Frosty acomoda tubos de 1 a 5 mL.