Search Thermo Fisher Scientific
A farmacogenômica (PGx) é um campo emergente empolgante e poderoso que promete melhorar os resultados em cuidados com a saúde. A PGx ajuda a fornecer dados significativos que podem ajudar a prevenir reações adversas à medicamentos e reduzir os custos médicos. Ao fazer parceria conosco, você terá acesso a uma grande variedade de soluções de genotipagem PGx e à vasta experiência adquirida em uma década promovendo avanços em PGx.
A pesquisa PGx faz parte do esforço contínuo para adaptar os resultados ao indivíduo levando em conta seu genoma, estilo de vida e outros atributos. Assim como a pesquisa de tipagem sanguínea antes dela, a pesquisa PGx visa evitar discrepâncias entre casos individuais e suas respectivas abordagens.
O futuro dos cuidados de saúde inclui fatorar os resultados dos testes genéticos em decisões.
Não sabe por onde começar? Podemos ajudá-lo a identificar seus requisitos de teste e facilitar a escolha da tecnologia certa, com base na necessidade de genotipagem, variação de número de cópias (CNV) e/ou análise de antígeno leucocitário humano (HLA).
Tem alguma dúvida sobre isso? Reunimos cuidadosamente conteúdos fixos ou opções personalizadas flexíveis, que também orientarão a sua seleção de tecnologia. Também estamos aqui para ajudar a estabelecer o seu fluxo de trabalho, para que, quer esteja testando um alvo ou 4.000 alvos, o seu laboratório esteja pronto para o sucesso desde o início. Tenha a certeza de que continuamos a investir no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que surgem de nossa rede global de especialistas para tornar a PGx acessível e com preço melhor.
Uma solução flexível, escalável e qualificada para testes de rotina e muito mais. O PCR em tempo real é ideal para testes de rotina e análises preventivas usando marcadores genéticos acionáveis.
Descoberta de variantes de alto desempenho e análise de biomarcadores conhecidos usando nosso painel comunitário direcionado Ion AmpliSeq PGx.
Com a quantidade de dados máxima disponível proveniente das amostras, as soluções de microarray PharmacoScan e PharmacoFocus da Applied Biosystems estão mais bem posicionadas para pesquisa e desenvolvimento e análise preventiva de todos os marcadores conhecidos.
| PCR em tempo real | Sequenciamento de nova geração | MIcroarranjo |
---|---|---|---|
Tecnologia | Ensaios de genotipagem TaqMan SNP, incluindo o formato OpenArray | Tecnologia Ion AmpliSeq | Soluções PharmacoScan e PharmacoFocus |
Aplicações | Genotipagem, CNV* | Genotipagem, CNV | Genotipagem, CNV, HLA |
Número de alvos | Até 120 alvos | >130 alvos em 40 genes | PharmacoScan: aprox. 4.500 alvos em aprox. 1.000 genes |
Tempo do resultado | 2 dias | 2 dias | aprox. 3 dias |
Outros recursos |
|
|
|
*Aplicação suportada por meio de um fluxo de trabalho separado
Os principais líderes de pensamento PGx reuniram-se para discutir o futuro dos testes PGx e da medicina personalizada.
Dr. Jeffrey Shaman, Diretor de Ciências da Coriell Life Sciences, compartilha como a PGx pode aprimorar os programas atuais de bem-estar e gerenciamento de risco gerado a partir do uso de medicamentos.
Bruce Quinn e Associados, fevereiro de 2018.
Leia sobre a parceria farmacogenômica da Thermo Fisher Scientific com a UMC/Universidade de Pittsburgh.
Ouça como a Coriell Life Sciences, a Personalized Medicine Coalition e outros especialistas em medicina de precisão discutem o progresso feito na farmacogenômica.
Solução de PCR em tempo real para farmacogenômica