Clicktainer
Segurança da amostra com vários cliques
Apresentamos a mais recente inovação para a coleta de amostras. Projetados com tecnologia exclusiva à prova de vazamento,  os novos frascos Thermo Scientific Samco Clicktainer oferecem proteção da amostra definitiva e segurança do usuário com um selo sonoro de vários cliques. 
Compre agora
Variedade de cores de tampas e configurações de embalagem
clicktainer caps
Diferentes cores de tampas
  • Cores de tampas para diferenciar e gerenciar amostras
  • Disponível pré-montado, esterilizado e não esterilizado, para uma utilização prática
  • Separe as tampas das embalagens a granel  para aplicações de pré-enchimento de fixação
  • Bolsas individuais para salas de cirurgia, salas limpas e outros ambientes estéreis
  • Caixas dispensadoras ideais para armazenamento organizado em laboratórios menores e consultórios médicos
Etiquetas claramente projetadas
  • Uma etiqueta em vários idiomas – inglês, espanhol e francês
  • Campos para capturar todas as informações obrigatórias da FDA
  • Tira de temperatura opcional
  • Também disponível sem etiqueta
Clicktainer label
Variedade de aplicações
  • Coleta e transporte de fluidos, sólidos e pós
  • Coleta de amostras valiosas e geralmente nocivas dos pacientes, como urina, fezes e escarro
  • Transporte por sistemas de transporte pneumático/a vácuo do hospital
  • Adequação para uso com formalina ou fixador para aplicações histológicas
Desempenho superior com pouco vazamento
Os frascos Clicktainer são comprovadamente à prova de vazamentos de acordo com a BS EN 14254, validados em conformidade com 95 kPa e rigorosamente testados quanto à adequação em tubos pneumáticos. 
Veja a diferença da concorrência
 ClicktainerMarca AMarca BMarca C
Teste de vazamento passivo≥95%≥94%Não testado≥89%
Vácuo de 95 kPa≥95%≥94%≥92%0%
Sistema de transporte pneumático≥95%≥77%Não testado≥71%
Oferta de frasco Clicktainer
Selecione o código de produto de interesse e ele aparecerá na parte superior da página de pedidos.
Frascos de 120 mL/53 mm
Frascos de 90 mL/53 mm
Frascos tampados e destampados
Frascos de 120 mL/53 mm
Frascos de 90 mL/53 mm
Frascos tampados e destampados
*O termo "à prova de vazamento" aplica-se aos produtos Thermo Scientific Samco Clicktainer, 90 mL/53 mm e 120 mL/53 mm, que atendem aos seguintes critérios: A) um teste de vácuo que extrai 95 kPa de pressão dentro de uma câmara vedada sem vazamentos; b) testes de vazamento de acordo com a BS EN 14254, que envolve o enchimento do recipiente com corante, colocando por 2 minutos em um misturador seguido de 1 hora invertido em banho-maria sem vazamentos. Nota: esses testes, usando outros líquidos, podem não produzir os mesmos resultados. Para garantir o uso seguro, os clientes são aconselhados a testar os Frascos Thermo Scientific Samco Clicktainer sob condições de suas aplicações planejadas. Os frascos Thermo Scientific Samco Clicktainer são à prova de vazamento em temperatura e pressão ambientes quando usados com suas tampas Clicktainer.
Style Sheet for Global Design System