Samco Transfer Pipettes
A pipeta de transferência Thermo Scientific Samco é uma ferramenta de coleta de líquido por volume de microlitro de uso único com um design inovador que utiliza ação capilar para aspirar em um volume predefinido específico, facilitando a operação com uma só mão. As pipetas de transferência proporcionam maior reprodutibilidade entre os dias para um e vários usuários e uma distribuição completa da amostra.
Selecione entre as diversas opções de pipetas de transferência de acordo com sua aplicação
TipoOpçõesAplicaçõesUso recomendadoNúmero
Uso geral
Extração do bulbo (mL):
0,3, 0,9, 1,8, 2,2, 2,4, 2,8, 3,0, 4,7, 6,2, 7,4
Bancos de sangue, transferências rápidas, tubos de tambor estreito e tubos para bolsas de doação, tamanho controlado da gota, transferências calibradasIsolar plaquetas do sangue, abertura grande para cremes e géis, óleos, pastas industriais, tintas, perfumes Compre
Graduado 
Extração do bulbo (mL):
0,8, 1,8, 2,1, 3,2, 3,5, 4,3, 7,4
Remover e separar soro e sangue, dispensar pequenas gotasIdeal para transferências medidas, trabalho gota a gota, aliquotagemCompre
Haste estreita
Diâmetro da haste (mm):
2,5, 3,0, 8,0
Laboratórios de testes genéticos, empresas de genômica e proteômica, laboratórios clínicos, laboratórios de testes hospitalares, laboratórios de pesquisa - preparação de reagentes, adições "gota a gota" a placas de culturaGéis de carregamento, trabalho de PCR, remoção de amostras de DNA, hibridomas de alimentação, extrações de lipídio, absorção atômica, espectroscopia Compre
Ponteira fina
Diâmetro da haste (mm):
1,2, 3,0, 4,6, 6,1
Preparação de amostras, camadas em colunas, transferências em colunas, géis de carregamentoGéis de carregamento, PCR, extrações lipídicas, remoção de amostras de DNA, ensaios de proteínaCompre
Finalidade específica
Extração do bulbo (mL):
0,2, 3,3
Desenvolvimento de ensaio de diagnóstico, desenvolvimento de ensaio de triagem de banco de sangue/doador, laboratórios clínicos, bancos de sangue, alimentos e bebidas, laboratório de testes analíticos, teste veterinário (clínico), farmácia, laboratórios de pesquisaExcelente para fluidos viscosos, pá para misturaCompre
Comprimento
Exralongo:
22,5 cm (9 pol), 30 cm (12  pol)
Desenvolvimento de ensaio de diagnóstico, desenvolvimento de ensaio de triagem de banco de sangue/doador, laboratórios clínicos, bancos de sangue, alimentos e bebidas, laboratório de testes analíticos, teste veterinário  (clínico), farmácia, laboratórios de pesquisaSubculturas e células e tecidos de colheita; transferência de frascos grandes; remoção de fluidos sobrenadante da centrifugaçãoCompre
Volume exato*
Volume de dispensação (μL):
20, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 µL 
Diagnóstico, banco de sangue, química clínica, microbiologia, agricultura, veterinária, alimentação
Testes no local de tratamento, dispensação do volume exato, antissoro, urina, sangue, saliva, testes analíticos, testes patogênicosCompre
Volume
Capilar (µl):
25, 50 
Transferência de líquido, testes no ponto de tratamento, testes de diagnóstico rápido, desenvolvimento de ensaio de fluxo lateralTransferência de líquido, especialmente punções nos dedos e calcanhar/dedo do pé, testes no ponto de tratamento, testes de diagnóstico rápido, desenvolvimento de ensaio de fluxo lateralCompre
*Observação: Volume exato é o nome deste grupo de pipetas de transferência. Elas dispensam um volume preciso dentro de uma tolerância.
Assistas aos vídeos e saiba mais sobre pipetas de transferência
Recursos
  • Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório
Style Sheet for Global Design System