newShow-USP-MagMAX-Core-270x195.jpg
Toda a linha de soluções de extração de amostras da Applied Biosystems MagMAX foi criada sobre uma base comprovada de desempenho e inovação para o futuro. Eles combinam décadas de pesquisa, investimento e experiência no setor – global e local – em uma oferta robusta e de ponta promovida pela líder mundial em serviços científicos.
Recentemente, adicionamos o sistema universal de extração de amostras MagMAX CORE. Esta tecnologia flexível e modular é otimizada para purificar ácidos nucleicos da mais ampla variedade de matrizes de amostras veterinárias de qualquer kit de extração de amostras do mercado e foi projetada para atender a todas as suas necessidades, tanto atuais quanto futuras, de testes de diagnóstico.
PG2321-PJT8239-COL116415-2022-MagMAX-Core-Infographic-GLOBAL-F-01
Links rápidos
Kits de extração de ácido nucleico da Applied Biosystems para a Animal Health &Agrigenomics
O Kit de extração de ácido nucleico MagMAX(TM) CORE é a mais recente solução de extração de ácido nucleico da Thermo Fisher Scientific para aplicações de saúde animal e de agrigenômica. Ele oferece o fluxo de trabalho mais simples e rápido de qualquer kit que oferecemos. Ao combinar o MagMAX CORE com seus módulos de suporte, você pode lidar com quase todas as amostras, incluindo aquelas que são difíceis de serem lisadas, bem como trabalhar com altas ou baixas demandas, dependendo de suas necessidades.
Kit de extração de ácido nucleico MagMAX CORE
Também vendemos e apoiamos cinco kits adicionais com históricos comprovados que possuem fluxos de trabalho validados para os principais alvos de RNA viral e DNA exigidos em muitas regiões.
Kit MagMAX Pathogen RNA/DNA: Fornece extração de alto rendimento de RNA ou DNA de patógeno     partindo de 50 μL a 300 μL de amostra (400 UL para amostras de T. foetus e fecais)
Kit de isolamento de RNA viral MagMAX-96: Oferece extração de alto rendimento de RNA ou DNA de patógeno a partir de apenas 50uL de amostra
Kit de isolamento de RNA viral MagMAX-96 AI/ND: Extração validada de AIV e NDV RNA
Kit de isolamento de ácido nucleico MagMAX Total: Permite a extração eficaz de DNA de bactérias difíceis de serem lisadas de fezes que requerem agitação com esferas
Kit de isolamento de RNA viral MagMAX: Usado em aplicações de baixo e alta demanda, utilizando tubos de 1,5 mL com um rack magnético
O valor da tecnologia MagMAX CORE em seu laboratório:
Acelerar
Os laboratórios não precisam esperar pela extração das amostras, mas devem acompanhar as necessidades do teste. O novo fluxo de trabalho MagMAX CORE oferece:
  • Tempos de processamento de instrumentos mais rápidos, permitindo determinar os resultados de diagnóstico mais rapidamente
  • Lavagens pré-misturadas que não requerem adição de álcoois
  • Ácidos nucleicos de maior qualidade, que podem levar a menos repetições de testes e menos interrupções no fluxo de trabalho
Tempo de execução mais rápido MagMAX CORE
Os gráficos a seguir destacam o desempenho do MagMAX CORE em comparação com dois outros kits de extração de ácido nucleico disponíveis comercialmente, na detecção de vários patógenos de amostras de campo, incluindo fluido oral, sangue total e cultura in-pouch
Otimizar
Os laboratórios querem trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil. O MagMAX CORE é otimizado para ajudar os laboratórios a trabalharem de forma mais eficiente, permitindo-lhes economizar tempo e dinheiro. As possíveis economias incluem:
  • Uso reduzido de plásticos, limitando drasticamente os resíduos e os custos
  • Os reagentes em temperatura ambiente melhoram muito o manuseio do produto e economizam espaço e custos de armazenamento
  • Fluxos de trabalho completos que lidam com 14 tipos de amostra exclusivos fornecem uma solução universal
  • Um único protocolo adaptado a vários processadores de partículas magnéticas Thermo Scientific KingFisher unifica todos os fluxos de trabalho, independentemente do rendimento
Solução universal de extração de amostras MagMAX CORE
Tipos de amostra suportados:
  • Sangue total
  • Fezes
  • Fluido oral
  • Swabs ambientais, de animais & fecais
  • Tecido/órgãos
  • Leite
  • Folículos capilares
  • Sêmen
  • Soro
  • Punções de orelhas
  • Cortes de orelhas
  • Amostras ambientais
  • Cultura de Biomed Diagnostics InPouch™ TF (Tritrichomonas foetus)
  • Plasma
Vídeo de extração de amostra MagMAX CORE
Evoluir
O ambiente de teste de diagnóstico está em constante evolução. Os laboratórios precisam de uma solução de extração de amostras que possa crescer com eles. O MagMAX CORE foi projetado para atender às necessidades de testes atuais e futuras dos laboratórios. Os recursos incluem:
  • Uma formulação química de "Essencial" projetada para ser a última solução de extração de amostra que você talvez precise validar
  • Módulos flexíveis que se combinam facilmente com a química básica do CORE, possibilitando a introdução de novas aplicações sem a necessidade de novas substâncias químicas
  • Nova formulação e fluxo de trabalho que permitem aplicações de sequenciamento posteriores
webinar-slide-image
Webinar sob demanda: MagMAX CORE – a última extração de amostra que você pode precisar.
Soluções modulares
Alguns alvos ou tipos de amostras podem exigir componentes adicionais não incluídos no kit MagMAX CORE.  O MagMAX CORE oferece módulos flexíveis que são usados em conjunto com a química básica, ou “CORE”. Isso permite adicionar facilmente novas aplicações sem a necessidade de introduzir novas substâncias químicas.
Módulo de lise mecânica MagMAX CORE
O módulo de lise mecânica MagMAX CORE da Applied Biosystems foi projetado para oferecer teste de Mycobacterium avium paratuberculose (MAP) e atender a outras necessidades de diagnóstico à partir de amostras de lise complicadas em seu laboratório.
  • Complete a solução usando a mesma química do kit de purificação de ácidos nucleicos MagMAX CORE
  • Ácidos nucleicos de maior qualidade, com volume de entrada de amostras pequeno (0,3 g) ou grande (2–5 g)
  • Validado em fezes, leite e amostras ambientais
  • Compre somente o que você precisa
Módulo MagMAX CORE Mastitis e Panbacteria
O módulo MagMAX CORE Mastitis & Panbacteria da Applied Biosystems é oferecido em combinação com o kit de purificação de ácidos nucleicos MagMAX CORE para melhorar a recuperação de alvos bacterianos, especialmente aqueles que são importantes na detecção de mastite em gado e de matrizes complicadas, como leite com mastite.
Para melhorar a recuperação de alvos bacterianos:
  • Para ser usado ao direcionar uma grande variedade de bactérias em uma única extração
  • Para ser usado o alvo é constituído por bactérias desconhecidas
  • Para ser usado para alvos gram-positivos e outras bactérias difíceis, como aqueles que causam mastite
O & módulo MagMAX CORE Mastitis Panbacteria inclui uma solução de lise especialmente otimizada e um script alternativo para melhorar a recuperação do ácido nucleico de todas as bactérias, incluindo bactérias gram-positivas.
Os recursos incluem:
  • Prático- uma solução completa usando a mesma química básica do CORE
  • Fácil- sem centrifugação e sem etapas de aspiração
  • Rápido– menos de 1 hora para 96 amostras
  • Flexível– apropriado para amostras de leite frescas, congeladas ou preservadas, incluindo amostras com alta contagem de células somáticas
O kit MagMAX CORE e o módulo MagMAX CORE Mastitis & Panbacteria ajudam a deixar seu laboratório mais eficiente por meio de maior praticidade, desempenho consistente e economia de tempo e custos.
Kit de extração de ácido nucleico MagMAX CORE vs. Kit da concorrência
Automatize o processamento de praticamente qualquer amostra de qualquer fonte
A família de processadores de partículas magnéticas KingFisher é ideal para laboratórios de diagnóstico e pesquisa veterinários que buscam automatizar o sistema de extração de amostras MagMAX. Por décadas, nossa tecnologia de separação magnética exclusiva e líder do setor permitiu que os laboratórios processassem praticamente qualquer amostra de qualquer fonte e está disponível em várias opções de instrumentos para atender a muitas necessidades de orçamento, aplicação e produtividade.
Processador KingFisher Flex — duas cabeças magnéticas separadas fornecem  formatos de 96  ou  24 poços, oferecendo alta produtividade ou grandes volumes de processamento (20 μL a 5.000 μL).
Processador KingFisher Duo — funcionalidade avançada, capacidade de produção média (até 24 amostras) e grandes volumes de processamento (até 5 ml)
Processador KingFisher mL– oferece fácil operação de até 15 amostras, incluindo maiores volumes de processamento (50–1.000 μL)
Informações sobre pedidos dos consumíveis KingFisher ›
Informações para pedidos
Consumíveis KingFisher
Para uso em laboratório, incluindo usos veterinários e ambientais.