Clones
GeneArt Custom Gene Synthesis for custom DNA constructs
GeneArt Custom Gene Synthesis is a reliable and cost-effective method for obtaining custom DNA constructs with 100% sequence accuracy. To maximize expression of synthetic genes, we offer optimization with our patented GeneOptimizer algorithm which utilizes a unique multifactorial approach that goes beyond codon optimization.
Request custom DNA synthesis guide
Order custom DNA synthesis services
Por que escolher a síntese gênica GeneArt
  • Entrega confiável: Economize tempo e esforço terceirizando suas necessidades de clonagem e de fragmentos de DNA para que você possa se concentrar em aspetos mais importantes de sua pesquisa.
  • Síntese rápida: Os tempos de resposta começam em 5 dias úteis com nossos serviços de aceleração. Os tempos de entrega padrão são mais rápidos do que muitos métodos de clonagem convencionais.
  • Processo flexível e personalizado: Obtenha a sequência exata de que você precisa no vetor de sua escolha, incluindo construções complexas e desafiadoras e vetores personalizados.
  • Otimize a descoberta: Utilize a ferramenta GeneOptimizer para melhorar a expressão proteica e a eficiência translacional para um caminho mais rápido para a descoberta, quando for importante.
If the gene synthesis vector selection tool doesn’t have the vector you’re looking for, or if you need a synthesized gene delivered in your unique vector; we have you covered.
Why onboard a unique vector?
  • Saves you time—we subclone for you
  • Receive future clones ready to use in your unique vector
  • Confidential—your vector is only available to you and no one else
Explore the custom vector ordering process
Please note: For the best pricing and most accurate turnaround time, remember to optimize your sequences to reduce complexity.
Range (bp)Production time (business days)
Value gene synthesisPrime gene synthesis
100–199N/A7+
200–1,1997+7+
1,200–3,0009+9+
3,001–5,00017+17+
5,001–9,000N/A22+
9,001–12,000N/A27+
Shipping icon
Options to get your cloned genes even faster
  • Use our Express service* to save 1-2 days of turnaround time
  • SuperSPEED starts at only 5 days (up to 1.8kb)
* Valid for gene synthesis (non-complex, GC content 20-80%, repetitions, secondary structures). For complex sequence synthesis, these longer production times will be communicated prior to production.