TSX Universal, mais de 80 anos de inovação compactados no freezer de temperatura ultrabaixa de última geração
Os freezers ULT da série TSX Universal da Thermo Scientific incorporam mais de 80 anos de experiência em engenharia de equipamentos de refrigeração para armazenamento laboratorial. Com a nossa tecnologia de refrigeração V-drive de última geração, os ULTs TSX Universal adaptam-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho e ajudam a alcançar um desempenho mais rigoroso, com tempos de recuperação e resfriamento mais rápidos e consumo de energia melhorado. 
Com uma interface de usuário aprimorada, tensão universal, faixa de setpoint expandida (-40°C), atualizações de software simplificadas, alimentação por acessórios integrados, e muito mais, os novos freezers ULTs TSX Universal estabelecem uma referência em confiabilidade, desempenho e eficiência energética.
Principais recursos projetados com a ciência em mente
Confiança na qualidade e confiabilidade
O TSX Universal representa nosso projeto mais robusto até hoje, incorporando o conhecimento proveniente de mais de 80 anos de experiência para aprimorar todos os aspectos do sistema. Do sistema hermético e construção do gabinete à arquitetura de software e componentes elétricos, cada elemento do TSX Universal passou por testes e melhorias significativas.
  • Novo protocolo do teste de confiabilidade: +5400 dias de testes combinados em ambientes de campo e laboratório
  • Qualidade assegurada: Testes abrangentes de fim de linha garantem a aderência aos nossos altos padrões de qualidade
  • Garantia líder do setor: Cobertura de 12 anos para o compressor
Melhor desempenho universal
Com a atualização de nossos compressores de velocidade variável, o aprimoramento de nossos algoritmos inteligentes e a otimização de hardware com a nova tecnologia universal de resfriamento V-drive, os usuários podem experimentar melhorias importantes de desempenho quando comparadas à plataforma herdada da série TSX, incluindo até:
  • Redução de 33% no consumo de energia
  • 38% de melhora na variação de pico
  • Redução de 41% no tempo de resfriamento
  • Tempo de recuperação de portas abertas 52% mais rápido
Design mais ecológico
Buscamos reduzir o nosso impacto ambiental e ajudar nossos clientes a fazer o mesmo com o uso de freezers ecológicos, projetados para fornecer eficiência energética e construídos com nossos produtos de materiais recicláveis, sempre que possível. 
  • Certificação 100% ENERGY STAR: Todos os ULTs TSX Universal superam os critérios atuais e estão prontos para atender aos requisitos mais rígidos no futuro
  • Com o rótulo 100% ACT: Para fornecer transparência sobre a pegada ambiental de nossos produtos
Design centrado no usuário
Projetado para laboratórios que buscam recursos aprimorados e a melhor experiência do usuário. Os usuários podem se beneficiar da interface aprimorada, reinicialização mais rápida, setpoints extendidos, ruído reduzido, soluções de conectividade e tensões universais.
  • Tensão universal: opera em 100-230V, 50/60Hz
  • Extensão do setpoint: até -40°C, uma novidade na plataforma ULT TSX
  • Tempo de reinicialização de 30 segundos:  57% mais rápido que os ULTs TSX anteriores
  • Leve sussurrar: pouco menos de 44 DbAs, as unidades podem ser colocadas em qualquer lugar
  • Atualizações simplificadas: mais fácil de acessar e instalar as atualizações mais recentes
  • Conectividade habilitada*: 5V e Power over Ethernet, fora das fontes de alimentação
*Saiba mais sobre as nossas soluções de conectividade >
Projetado para as necessidades da sua aplicação
Com a capacidade de operar em tensão universal (100-230V, 50/60Hz), o ULT TSX Universal oferece aos usuários uma solução global única para pesquisa e desenvolvimento em estágio inicial até testes clínicos globais, agilizando estratégias de aquisição e qualificação.
Terapia celular e genética
Produtos de terapia celular e gênica, incluindo células vivas, materiais genéticos e vetores virais, são frequentemente altamente sensíveis a flutuações de temperatura e contaminação. A manutenção da integridade desses materiais é crucial para a sua eficácia e segurança. Os freezers ULT da série TSX Universal estão equipados para proteger esses materiais, pois podem ser colocados mais perto do fluxo de trabalho, garantindo ambientes de armazenamento controlados, e foram testados de forma independente pela Underwriters Laboratories (UL), de acordo com a ISO 14644- 14:2016, para atender à Classe 5.5 da Organização Internacional para Padronização (ISO) que ajuda a prover para as empresas de terapia celular e gênica confiança na limpeza e no controle de seus ambientes de armazenamento.
Biobanco
Os freezers ULT são uma parte essencial dos Biobancos e Biorepositórios, pois ajudam a garantir a segurança e a qualidade de amostras valiosas. Nossos freezers ULT da série TSX Universal são projetados para exceder os padrões da indústria, proporcionando desempenho e eficiência excepcionais. Os novos ULTs TSX Universal oferecem até 52% de melhoria no tempo de recuperação da porta aberta, consomem até 33% menos energia* e operam a apenas 44 decibéis (dBA). Os ULTs de última geração são projetados para laboratórios modernos, com fontes de alimentação externas de 5V e Power over Ethernet. Com suporte para a conectividade nos laboratórios para que estejam prontos para o monitoramento em tempo real, oferecendo conhecimentos valiosos para agilizar as operações no seu Biobanco.
*Dados baseados na unidade de capacidade TSX600 herdada.
Informações para pedidos
Freezers ULT da série TSX Universal (-86°C a -40°C) 
Tipo de produto Número de modelo Capacidade em pés cúbicos
(litros)
Capacidade do rack
(caixas de 2 polegadas)
Elétrico Plugue Prateleiras Estilo da porta
Uso geral TSX40086FA 19,4 (549)
16 (400)
100-230V
50/60 Hz
Específico do país
(consulte as opções na tabela)
4 prateleiras
(3 ajustáveis)
Externas (1)
Internas (2)
TSX50086FA 24,1 (682) 20 (500)
TSX60086FA 28,8 (816) 24 (600)
TSX70086FA 33,5 (949) 28 (700)
Dispositivo médico*† TSX40086LA 19,4 (549)
16 (400)
100-230V
50/60 Hz
Específico do país
(consulte as opções na tabela)
4 prateleiras
(3 ajustáveis)
Externas (1)
Internas (2)
TSX50086LA 24,1 (682) 20 (500)
TSX60086LA 28,8 (816) 24 (600)
TSX70086LA 33,5 (949) 28 (700)
*Isenção de responsabilidade: Os Freezers de ultrabaixa temperatura (ULT) da série TSX (Modelo(s) com 'L', por exemplo, TSX40086LA) destinam-se ao armazenamento e preservação a longo prazo de sangue e hemoderivados a temperaturas entre -40°C e -86°C. Os Freezers ULT destinam-se a ser utilizados por pessoal treinado em um ambiente laboratorial profissional.
† Registrado, somente nos EUA, como um dispositivo médico da Classe II isento dos requisitos 510(K). Visualizar a verificação de dispositivos médicos nos EUA>
Registro de garantia
Sustentamos confiantemente nossos produtos e nos orgulhamos de oferecer uma garantia líder do setor; 12 anos de cobertura do compressor, o que nos diferencia de qualquer outro fornecedor de ULT do mercado.
Para ativar a garantia da sua unidade, preencha o formulário abaixo. Ao receber a sua unidade, você também pode acessar o formulário escaneando o código QR encontrado no Assistente de Inicialização.
Certificações e Verificações
Certificação ENERGY STAR - um símbolo apoiado pelo governo para a eficiência energética.
Reconhecido com o Rótulo ACT – verificação de terceiros dos impactos sustentáveis de um produto, suas operações e seu fim de vida.
Em conformidade com o programa Significant New Alternatives Policy (SNAP) - parte da Lei do Ar Limpo dos EUA sob a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).
Certificado cULus - testado para atender às normas de segurança do Canadá e dos Estados Unidos pela Underwriters Laboratories.