Uma vacina é tão boa quanto a solução usada para armazená-la, já que muitas exigem temperaturas altamente específicas para permanecerem eficazes. Qualquer desvio pode ter um impacto drástico na viabilidade de uma vacina e, na pior das hipóteses, torná-la inútil.  A OMS estima que mais de 50% das vacinas podem ser descartadas a cada ano globalmente em decorrência de problemas relacionados a controle de temperatura, logística e envio. Pela nossa parte, a Thermo Fisher Scientific se esforça para fornecer a hospitais, consultórios médicos e farmácias as ferramentas necessárias para que entreguem cada vacina com força e eficácia total, e isso começa pelo armazenamento a frio correto.
Você não deve se arriscar quando o assunto é armazenamento de vacinas, e é por isso que nós fornecemos refrigeradores, freezers e ultra freezers de temperatura ultrabaixa específicos de alto desempenho que são projetados para atender aos padrões atuais e iminentes do CDC, da OMS, da NSF e de outras agências globais para o armazenamento de vacinas.
Assista ao nosso Webinar sob demanda sobre Armazenamento de Vacinas para saber mais
Links rápidos
Diretrizes e temperaturas de armazenamento de vacinas
A "cadeia fria" das vacinas mantém a qualidade do produto desde o momento da fabricação até a administração.   Se a cadeia fria não for adequadamente mantida, a potência da vacina pode ser perdida, resultando em um suprimento inútil de vacinas.  O Kit de Ferramentas para Manuseio e Armazenamento de Vacinas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), atualizado anualmente, apresenta as seguintes diretrizes e recomendações para o armazenamento adequado de vacinas:
Storage guidelines
  • Utilize unidades específicas ou para uso farmacêutico projetadas para refrigerar ou congelar. Essas unidades podem ser compactas, sob bancada ou grandes.
  • Controle de temperatura com base em microprocessador com um sensor de temperatura digital (termopar, termorresistência [RTD] ou termístor).
  • Circulação de ar forçada com ventiladores potentes ou múltiplas saídas de ar frio, promovendo uma temperatura uniforme e recuperação rápida de temperaturas fora do limite.
  • Os refrigeradores devem manter as temperaturas entre 2°C e 8°C (36°F e 46°F)*
  • Os freezers devem manter as temperaturas entre -50°C e -15°C (-58°F e +5°F)
*Sondas permanentemente embebidas em um tampão são aceitáveis, contanto que o sistema de monitoramento da temperatura para toda a unidade possa ser testado com calibradores.
A new standard has been published by NSF International (formerly the National Sanitation Foundation). The NSF put together a multi-institution committee whose goal was to define a set of performance standards for vaccine refrigerators and freezers to help providers select the best products to minimize vaccine wastage. The committee includes representatives from the CDC, state health department immunization programs, nonprofit organizations, and vaccine storage equipment manufacturers, including Thermo Fisher Scientific.
Based on the analysis of data from real-life usage within clinics, pharmacies, and vaccination sites, the committee created a new standard, NSF 456–Vaccine Storage. Its purpose is to help vaccine administrators choose storage units that have been certified to stay within proper temperature ranges to ensure the safety and efficacy of vaccines, and ultimately the public.  
Select Thermo Scientific TSX Series High-Performance cold storage units are certified to this standard. 
Intertek
Temperaturas adequadas para o armazenamento de vacinas 
(Consulte o CDC para a lista mais atual de vacinas.)
DT
DTaP
DTaP/HebB/IPV
DTap/IPV
DTap/IPV/Hib
DTaP/HibH1N1
HBIG
Hib
Hepatite A
Hepatite A/B
Hepatite B
Hepatite B/HIBHPV
Influenza
IPV
MR
MPSV4
MenACWY-D
MenACWY-CRM
MenB-4C
MenB-FHbp
MMR
MCV4PCVPPV
Pneumocócica
RotavírusTIV
TT
Td
Tdap
  • Não expor a temperaturas de congelamento
  • Armazenar em temperaturas entre 2°C e 8°C (36°F e 46°F)
  • Manter o termostato configurado em intervalo médio para alcançar uma temperatura de aproximadamente 5°C (40°F), o que reduz a probabilidade de deslocamentos de temperatura
Vacinas para armazenamento em freezer:
HZV, MMRV, MMR, Varicela
  • Armazenar em freezer, mantendo temperaturas entre -50°C e -15°C (-58°F e +5°F)
  • Manter o termostato com as configurações de fábrica ou de temperatura média para garantir o congelamento adequado para armazenamento
Refrigerators
  • Capacidades - tamanhos de 2, 5, 12, 23, 30, 50 ft³ (57, 142, 340, 650, 850, 1.416 L)
  • Controle de temperatura - controle por microprocessador para estabilidade; não expor a temperaturas de congelamento
  • Circulação forçada - promove uniformidade e recuperação rápida
Freezers
  • Capacidades - tamanhos de 1, 5, 12, 23, 50 ft³ (57, 142, 340, 650, 1.416 L)
  • Escolha de design
    • Descongelamento automático - utiliza um setpoint menor para compensar o ciclo de descongelamento automático
    • Modelos de descongelamento manual para maior uniformidade
  • Uniformidade excelente para minimizar o desvio de temperatura das amostras
ULTs
  • Capacidades - capacidade baixa de 1 e 3 ft³ (28 e 85 L), modelos verticais de 300 a 700 compartimentos
  • Unidade de alta capacidade para suportar a produção global de vacinas - TSX700 com 5 portas internas para maximizar o armazenamento de doses
  • Confiabilidade - garantia de 5 anos com capacidade de serviço direto
Escolha um refrigerador para vacinas
View the 3D tour. Click on theicon in the tour to view the vaccine calculator.
Refrigerador sob bancada TSG
Refrigerador para bancada TSG
Refrigerador sob bancada TSX
 Peça agoraPeça agoraPeça agora
Description
  • Capacidade para até 495 caixas de vacinas
  • Conta com tecnologia de resfriamento sem compressor
  • Silencioso, 43 dBA
  • Registro de dados de temperatura integrado com porta USB
  • Sistema de resfriamento sem compressor inovador
  • Operação silenciosa a 42 dBA
  • Registro de dados integrado
  • Capacidade para até 495 caixas de vacinas
  • O sistema de resfriamento redundante e sem compressor confere proteção máxima
  • Extremamente silencioso, apenas 35 dBA
Doses máximas100-3990-200100–399
EstiloSob bancadaDe bancadaSob bancada
Dimensões do exterior
(PxLxA)
26 x 23.6 x 32
(66 x 60 x 81.3cm)
22.1 x 20.5 x 23
(56.1 x 52.1 x 58.4cm)
26 x 23.6 x 32 in.
(66 x 60 x 81.3cm)
Capacidade de armazenamento interno5,5 ft³ (156 L)1,8 ft³ (50,9 L)5,5 ft³ (156 L)
Prateleiras/gavetas3 prateleiras3 prateleiras3 prateleiras
Segurança da portaTrava com chaveTrava com chaveProteção por senha
Interface do setpointVisor de LCD com botões sensíveis ao toque capacitivos separadosVisor de LCD com botões sensíveis ao toque capacitivos separadosTela sensível ao toque
Peso145 lbs (66kg)83 lbs (38kg)155 lbs (70kg)
 Refrigerador de farmacia TSXRefrigerador de Porta de Correr TSX
 TSX pharmacy refrigerator
 Peça uma cotaçãoPeça uma cotação
Descrição
  • Certificação ENERGY STAR®
  • Cestas de correr convenientes
  • Operação silenciosa
  • Refrigerantes Naturais em conformidade com EPA, SNAP e F-Gas da UE
  • Cestas de correr convenientes
  • Portas de vidro de correr com trava
Doses máximas
400–2,000901–2,000
EstiloUma porta vertical ou Duas portas verticais2 portas de correr verticais
Dimensões do exterior (PxLxA)
Uma porta
30,5 x 24,0 x 73,0
(77,5 x 61,9 x 185,4)
37 x 28 x 78,6 polegadas
(94 x 71,1 x 199,6 cm)
37,3 x 34,0 x 78,5
(94,7 x 86,4 x 199,4)
Duas portas
37,8 x 56,5 x 78,5 polegadas
(96 x 143,5 x 199,4 cm)
36,6 x 56,5 x 78,5 polegadas
(93,1 x 143,5 x 199,4 cm) 
Capacidade de armazenamento interno
Uma porta
11,5 ft³ (326 L)
23 ft³ (650 L)
29,2 ft³ (827 L)
Duas portas
51,1 ft³ (1.447 L)
45,8 ft³ (1.297 L)
Prateleiras/gavetas
Uma porta
5 cestas de arame (11,5 ft³)
6 cestas de arame 
Duas portas
12 cestas de arame 
8 prateleiras de arame
Segurança da portaOpções de trava com chave ou adaptador de trava eletrônica disponíveisOpções de trava com chave ou adaptador de trava eletrônica disponíveis
Interface do setpoint
Microprocessador
Microprocessador
Peso
Uma porta
388 lbs. (176 kg)
490 lbs. (222 kg)
541 lbs. (245 kg)
Duas portas
830 lbs. (376 kg)
611 lbs. (277kg)
Escolha um freezer para vacinas
View the manual defrost freezer 3D tour. Click on theicon in the tour to view the vaccine calculator.
View the auto defrost freezer 3D tour. Click on theicon in the tour to view the vaccine calculator.
Freezer de bancada GPF
–20°C
Freezer de alto desempenho Revco -30°C
Freezer de descongelamento automático TSX –30°C
 GPF vaccine freezerRevco vaccine freezerTSX vaccine freezer
 Peça agoraPeça agoraPeça uma cotação
Descrição
  • Tamanho conveniente de bancada
  • Operação silenciosa a menos de 40 dBA
  • Porta reversível
  • Temperatura predefinida de fábrica a –30°C
  • Controle e visor baseado em ícones
  • Microprocessador operado por chave para segurança do setpoint
  • Controle do microprocessador fácil de usar
  • Descongelamento sensível a tempo e temperatura
  • Em conformidade com as diretrizes EPA e SNAP dos EUA
Doses máximas
0–200100–399201–6,000
EstiloSob bancadaSob bancada
Uma porta vertical
Dimensões do exterior
(PxLxA)
19,7 x 18,7 x 20,8 polegadas
(50 x 47,5 x 52,8 cm)
28,9 x 24 x 24 polegadas
(73,4 x 61 x 61 cm)
37,5 x 28 x 78,6 polegadas
(95,3 x 711 x 199,6 cm)
Capacidade de armazenamento interno1,13 ft³ (32 L)4,9 ft³ (139 L)
23 ft³ (650 L)
Prateleiras/gavetas
1 prateleiras
3 prateleiras
4 prateleiras
Segurança da porta
Trava com chave
Trava com chave
Trava com chave
Interface do setpointDigitalMicroprocessadorMicroprocessador
Peso44 lbs. (20kg)212 lbs. (96kg)388 lbs. (176kg)
Escolha um freezer ULT
Freezes de temperatura ultrabaixa de desempenho
Freezers de temperatura ultrabaixa de desempenho padrão (STP)
Freezers de temperatura ultrabaixa premium (TSX)
 ”standard ULT freezer”advanced ULT freezer”premium ULT freezer
 O armazenamento confiável de amostras é o nosso padrão. Escolha um freezer de temperatura ultrabaixa projetado especificamente para oferecer confiabilidade.Desempenho excepcional oferece garantia todos os dias. Proteja suas preciosas amostras e reduza seus custos de energia com um freezer de temperatura ultrabaixa feito para durar.Tranquilidade quanto às amostras mais preciosas. Porque o seu foco deve ser as suas descobertas. Nosso foco é mantê-las em segurança. Nossos freezers de temperatura ultrabaixa TSX oferecem a proteção perfeita, até mesmo nas condições mais exigentes.
Consumo diário de energia 
apenas 12,0 kWh/dia
apenas 10,5 kWh/dia
apenas 7,9 kWh/dia
Recuperação da abertura da porta
apenas 19 min
apenas 11 min
apenas 17 min
Rejeição de calor (carga de climatização)MédiaBaxia
Baixíssima
SomNormalSilencioso
Muito silencioso
Tecnologia de resfriamentoCompressor em cascata de 2 estágios
Compressores de velocidade única de 2 estágios
Movidos por H-Drive
Compressores de velocidade variável de 2 estágios
Movidos por V-Drive
Refrigerantes do sistemaHFC1HC Natural2HC Natural2
Capacidade de armazenamento do freezer vertical280-360 caixas3300–600 caixas3400–700 caixas3
Interface do usuárioControle do microprocessadorHIC: Controle de botões sensíveis ao toqueVIC: Tela sensível ao toque
CertificaçõesUL, cUL, CE, RoHS, xFDA4UL, cUL, CE, RoHS, FDA Class II, ENERGY STAR®5UL, cUL, CE, RoHS, ENERGY STAR®
Portas Externas
DuasUmaUma
Em conformidade com EPA e SNAP dos EUA 
Em conformidade com F-Gas da UE
Freezers horizontais  
Maçaneta macia  
Armazenamento com parede fina de alta densidade 
Registro de temperatura/evento interno 
(somente serviço)
Compatível com monitoramento remoto
Controles de configuração de acesso/usuário
Entrada USB para download de dados 
(somente serviço)
Segurança do setpoint
Opções de controle com chave/cartão de acesso  
 Explore ULTs de DesempenhoExplore STP ULTsExplore TSX ULTs
Monitoramento sem fio e registro de dados para armazenamento de vacinas
O CDC também recomenda o uso de um registrador de dados digitais (DDL) de monitoramento contínuo e registro para ter mais as informações de temperatura mais precisas da unidade de armazenamento. Um histórico de temperatura preciso e o monitoramento contínuo da temperatura são essenciais para proteger suas vacinas, e todas as unidades de armazenamento de vacinas devem ter seu próprio dispositivo de monitoramento de temperatura. Um registrador de dados confiável é mais barato do que substituir vacinas desperdiçadas.**
Smart Vue Pro
Smart-vue wireless monitoring system
Smart-tracker wireless datalogger
Uma solução inteligente para uma nova visão de proteção
Projetado com simplicidade, adequação e otimização em mente, o Smart-Vue Pro é uma solução de última geração para armazenamento e processamento de amostras.
A capacidade de selecionar a configuração da sonda, do módulo e do tipo de rede permite que você construa o sistema que precisa. A arquitetura modular e personalizável permite uma expansão fácil sem melhorias caras. Smart-Vue Pro é compatível com diversas marcas e tipos de equipamentos. Novos equipamentos e laboratórios podem ser adicionados aos sistemas Smart-Vue Pro existentes. Com LoRa de maior alcance, a escalabilidade é possível entre diversos laboratórios, andares ou edifícios com menos receptores.
Mensura e registra de maneira eficaz e eficiente os dados de desempenho em diversos refrigeradores e freezers simultaneamente. Um sistema de monitoramento sem fio Smart-Vue também notifica os usuários de forma remota em caso de falha elétrica ou mecânica, o que poderia comprometer a proteção do armazenamento de vacinas.
InSight da Thermo Scientific™ é uma solução de monitoramento sem fio que foi projetada para monitorar proativamente seu equipamento de armazenamento a frio. InSight consiste em módulos sem fio (motes), sensores e ferramentas de software que permitem o monitoramento de temperatura, consumo de energia, acesso das portas, confiabilidade e dados analíticos preditivos de falha dos seus equipamentos de armazenamento a frio, além de outros parâmetros, utilizando Wi-Fi ou protocolos sem fio exclusivos.
Registradores de dados para monitoramento da temperatura
Registrador de dados sem fio Smart-Tracker
Tenha o rastreamento de temperatura direto no seu smartphone para garantir que a cadeia fria foi preservada durante o transporte ou armazenamento. Veja todas as leituras de temperatura e o histórico completo com os aplicativos para dispositivos móveis Smart-Tracker.
Perguntas Frequentes Sobre Armazenamento de Vacinas e Mitos
Infelizmente, ainda existem muitos equívocos sobre o armazenamento de vacinas. Esses "mitos" podem ter efeitos negativos na saúde dos pacientes, principalmente durante uma pandemia quando os sistemas imunológicos devem ser o mais forte possível. Por isso decidimos derrubar alguns dos mais comuns. Aqui estão os cinco principais:
Apesar do pensamento de algumas pessoas, nem todos os refrigeradores são iguais. Muitas instituições de saúde ainda dependem de unidades de refrigeração de estilo doméstico ou de linha branca para manter suas amostras biomédicas sensíveis em segurança. Essas unidades simplesmente não foram projetadas para manter um controle rigoroso de temperatura necessário para vacinas e outras amostras médicas.  Se você já pegou uma bebida congelada do fundo do seu refrigerador, já passou por esse problema. Muitas instituições que utilizam esses tipos de unidade têm dificuldade ao lidar com a uniformidade da temperatura do gabinete, o que pode fazer com que algumas vacinas fiquem mais quentes ou frias do que as outras. A estabilidade da temperatura também pode se tornar um problema, pois essas unidades não foram projetadas para ter recuperação imediata da temperatura após cada abertura da porta. No fim de um dia movimentado no laboratório, a temperatura interna de uma unidade de linha branca pode estar perigosamente alta em decorrência da entrada do ar em temperatura ambiente no gabinete, colocando as vacinas em risco.
Por esses motivos, muitos refrigeradores domésticos e comerciais informam claramente que não são destinados a uso laboratorial. Assim como uma cafeteira doméstica pode anular as políticas de seguro de um escritório em caso de incêndio, o uso de uma unidade de linha branca no laboratório pode ser responsabilidade das instalações laboratoriais. Unidades de armazenamento a frio específicas, como a série TSX da Thermo Scientific™ de refrigeradores de laboratório, são projetadas para ajudar a proteger materiais biológicos preciosos e altamente sensíveis, como vacinas. Diferentemente do compressor padrão que alimenta uma unidade doméstica, a série TSX utiliza uma tecnologia de velocidade variável, ou V-drive, desenvolvida para oferecer uniformidade da temperatura em todo o gabinete enquanto se adapta continuamente aos padrões do usuário e às aberturas de porta para manter as temperaturas sempre dentro de uma variação segura para as vacinas. Essa confiabilidade foi essencial para que os produtos de armazenamento a frio da Thermo Scientific recebessem a certificação do Underwriter Laboratories (UL) para uso em laboratório. Desde 2010, a Thermo Fisher tem parceria com a UL Environment®, uma fonte de certificação terceirizada que traz clareza à validação das reivindicações e certificações dos padrões da indústria, para garantir que os nossos consumidores tenham o máximo de proteção caso ocorra um problema. As listas do UL demonstram que os produtos são adequados para uso em laboratório, oferecendo proteção e validação adicionais caso a cobertura do seguro seja abordada.
Temos o orgulho de dizer que esta afirmação é verdadeira para os refrigeradores laboratoriais da Thermo Scientific. Nós investimos muito na tecnologia especificamente projetada para proporcionar um controle de temperatura preciso e consistente ao longo do gabinete para que as vacinas possam ser armazenadas com segurança em qualquer lugar dentro das nossas unidades. No entanto, isso não ocorre nas unidades domésticas. Na verdade, o Centro de Controle de Doenças (CDC) teve que emitir diretrizes especializadas para combater as características instáveis de temperatura das unidades de linha branca. As diretrizes incluem armazenar as vacinas longe das paredes ou da porta de um refrigerador, onde as oscilações de temperatura são mais extremas, e usar garrafas de água ao redor do perímetro para estabilizar a temperatura da unidade. Caso essas regras não sejam seguidas, as vacinas podem estar sujeitas a temperaturas fora do alcance obrigatório, fazendo com que a integridade seja questionável.
Para manter um nível altamente específico de resfriamento, os refrigeradores de laboratório devem ficar em funcionamento 24/7. O lado negativo dessa necessidade é que há geração de sons que podem distrair e um calor desconfortável. Essas circunstâncias fizeram com que os refrigeradores de laboratório fossem retirados do local de trabalho principal ou forçaram as instituições a recorrer a unidades domésticas, que não têm as mesmas inconveniências. No entanto, vale perguntar: a que custo? As unidades domésticas não produzem os mesmos níveis de barulho ou calor, pois não operam com a mesma precisão e confiabilidade. Isso costumava deixar muitos profissionais de laboratório em um impasse, mas felizmente esse não é mais o caso.
Os refrigeradores de laboratório, como os da série TSX, tiveram uma melhoria drástica na tecnologia do compressor nos últimos anos. Esses avanços permitiram a produção de unidades mais eficientes que geram menos calor e também contribuem para uma operação silenciosa. Com um nível sonoro de 52 decibéis de ponderação A (dBA), nossos consumidores podem trabalhar perto de um refrigerador de laboratório da série TSX sem distrações. Isso permitiu o retorno dos refrigeradores de laboratório para o local de trabalho principal, então os usuários finais podem acessar facilmente as amostras sem abrir mão da proteção.
Embora os custos iniciais de uma unidade de linha branca sejam inferiores em comparação a um refrigerador específico, é importante considerar integralmente os riscos e os custos em longo prazo dessa decisão. A confiabilidade duvidosa de uma unidade de linha branca pode colocar milhares de dólares em amostras, ou mais, em risco. Também pode colocar as comunidades remotas em risco de falta de vacinas. A falha de uma unidade cheia de vacinas pode valer o preço de dez unidades específicas. Além disso, por causa das regras rigorosas acerca do local de armazenamento das vacinas dentro de uma unidade doméstica, o espaço do gabinete pode não ser utilizado por completo. Isso normalmente obriga as instituições a adquirir várias unidades domésticas, enquanto o mesmo volume do produto poderia ser facilmente armazenado dentro de uma unidade específica.
Sem dúvida, esse é o mito mais perigoso de todos. O controle de temperatura é essencial para a integridade de uma amostra, por isso, as amostras só são tão confiáveis quanto as unidades onde estão armazenadas. Muitas vacinas só são eficazes se forem mantidas dentro de um intervalo de temperatura extremamente limitado de 2°C a 8°C. Fora desse intervalo, não tem como garantir que a vacina será eficaz. Diferentemente de uma unidade doméstica, os refrigeradores específicos oferecem a confiança e o desempenho necessários para materiais médicos altamente sensíveis e complexos, como as vacinas, pois eles foram projetados para isso. Os trabalhadores da área médica podem operar com confiança, sabendo que seus produtos estão protegidos.
 Tipo de Plugue PadrãoTensãoHz
NEMA 5-15115–12060
NEMA 5-20115–12060
NEMA 6-15208–23060
UE Continental23050
Plugues e cabos alternativos estão disponíveis para atender às suas necessidades especiais. Saiba mais ›