Search Thermo Fisher Scientific
As ponteiras Thermo Scientific ART são uma ferramenta confiável no laboratório há décadas. Apenas as ponteiras ART contêm uma barreira autovedante que veda aerossóis e líquidos, eliminando a contaminação das pipetas e a contaminação cruzada das amostras durante a pipetagem. As ponteiras ART estão disponíveis nas variedades especiais e não filtradas, tornando mais fácil do que nunca encontrar uma ponteira para cada aplicação e praticamente qualquer marca de pipeta no seu laboratório. A ART oferece a qualidade, o desempenho e a confiabilidade que você espera.
Ponteiras SoftFit-L para as necessidades específicas da Rainin™ LTS. Ver ferramenta de seleção ›
As ponteiras com barreira ART são diferentes das ponteiras com filtro tradicionais. As ponteiras com barreira autovedantes ART são as únicas ponteiras que vedam completamente para evitar que amostras de líquidos e aerossóis entrem em contato com o cone do bico da pipeta. Ao selar, a barreira protege a pipeta e as amostras subsequentes contra contaminação cruzada.
As ponteiras com barreira ART oferecem 100% de segurança contra contaminação por aerossol e líquido. As ponteiras com filtro tradicionais não conseguem fazer isso.
As pontas com filtro tradicionais não conseguem interromper o fluxo de contaminantes, como a barreira ART. A ART oferece proteção completa.
As ponteiras com barreira ART estão disponíveis em ponteiras de baixa retenção que fornecem o volume máximo da amostra para os melhores resultados.
Descubra alternativas mais ecológicas com as opções de embalagem ART que economizam espaço e geram menos desperdício.
O portfólio de ponteiras ART oferece ponteiras com clareza excepcional e pureza incomparável. Todas as ponteiras de pipetas ART são certificadas como livres de RNase, DNase, DNA, ATP e endotoxinas.
As ponteiras de pipetas com barreira ART são ideais para serem usadas com suas amostras mais valiosas e ensaios sensíveis, impedindo a contaminação e protegendo também as suas pipetas.
As ponteiras não filtradas ART têm a mesma alta qualidade das ponteiras com barreira ART.
As ponteiras filtradas SoftFit-L ART impedem que as partículas de aerossol, formadas durante a aspiração, entrem na pipeta, evitando a contaminação cruzada. O design de parada positiva reduz as forças de encaixe e ejeção da ponteira. Para uso com as pipetas Rainin™ LTS.
Tipo de ponteira | Benefícios | Uso recomendado |
Ponteiras de pipeta ART* | ||
|
| |
|
| |
Ponteira de baixa retenção |
|
|
Ponteira de comprimento estendido |
|
|
| Pipetagem
| |
|
| |
Ponteira para carregamento de gel |
|
|
Ponteira à prova de solvente |
|
|
Ponteiras de pipeta SoftFit-L* | ||
Ponteira filtrada SoftFit-L![]() |
|
|
Ponteira não filtrada SoftFit-L![]() |
|
|
Ponteira de baixa retenção SoftFit-L ![]() |
|
|
*As ponteiras SoftFit-L são compatíveis apenas com as pipetas Rainin™ LTS. Não devem ser usadas com pipetas ou embalagens de outros fabricantes.
Tipo de embalagem | Recursos & benefícios | |
Embalagem para ponteiras ART | ||
![]() |
| |
Tampa removível | ![]() |
|
Torre de recarga | ![]() |
|
Prateleiras de recarga | ![]() |
|
A granel | ![]() |
|
Embaladas individualmente | ![]() |
|
Embalagem de ponteiras SoftFit-L | ||
Suporte articulado SoftFit-L | ![]() |
|
Prateleiras de recarga SoftFit-L* | ![]() |
|
Torre de recarga SoftFit-L* | ![]() |
|
*As torres e prateleiras de recarga SoftFit-L são compatíveis somente com os suportes de ponteira SoftFit-L. Não devem ser usadas com suportes de outros fabricantes. Os suportes SoftFit-L podem ser encomendados separadamente.
Tipo de ponteira | Benefícios | Uso recomendado |
Ponteiras de pipeta ART* | ||
|
| |
|
| |
Ponteira de baixa retenção |
|
|
Ponteira de comprimento estendido |
|
|
| Pipetagem
| |
|
| |
Ponteira para carregamento de gel |
|
|
Ponteira à prova de solvente |
|
|
Ponteiras de pipeta SoftFit-L* | ||
Ponteira filtrada SoftFit-L![]() |
|
|
Ponteira não filtrada SoftFit-L![]() |
|
|
Ponteira de baixa retenção SoftFit-L ![]() |
|
|
*As ponteiras SoftFit-L são compatíveis apenas com as pipetas Rainin™ LTS. Não devem ser usadas com pipetas ou embalagens de outros fabricantes.
Tipo de embalagem | Recursos & benefícios | |
Embalagem para ponteiras ART | ||
![]() |
| |
Tampa removível | ![]() |
|
Torre de recarga | ![]() |
|
Prateleiras de recarga | ![]() |
|
A granel | ![]() |
|
Embaladas individualmente | ![]() |
|
Embalagem de ponteiras SoftFit-L | ||
Suporte articulado SoftFit-L | ![]() |
|
Prateleiras de recarga SoftFit-L* | ![]() |
|
Torre de recarga SoftFit-L* | ![]() |
|
*As torres e prateleiras de recarga SoftFit-L são compatíveis somente com os suportes de ponteira SoftFit-L. Não devem ser usadas com suportes de outros fabricantes. Os suportes SoftFit-L podem ser encomendados separadamente.
As ponteiras com barreira ART são diferentes das ponteiras com filtro tradicionais. As ponteiras com barreira autovedantes ART são as únicas ponteiras que vedam completamente para evitar que amostras de líquidos e aerossóis entrem em contato com o cone do bico da pipeta. Ao selar, a barreira protege a pipeta e as amostras subsequentes contra contaminação cruzada.
As ponteiras com barreira autovedantes ART são as preferidas dos pesquisadores em proteção de amostras. As ponteiras com barreira ART oferecem 100% de segurança contra contaminação por aerossol e líquido.
A barreira ART impede a contaminação cruzada, bloqueando a passagem de aerossóis, líquidos, isótopos radioativos e materiais biológicos para a pipeta ou para amostras subsequentes em um experimento.
A ponteira SoftFit-L foi projetada para apresentar excelente desempenho com as pipetas LTS da Rainin™. As ponteiras SoftFit-L oferecem a precisão que você espera e mantêm os benefícios ergonômicos da pipeta com um colar de parada positiva que reduz as forças de ejeção e encaixe da ponteira.