Search Thermo Fisher Scientific
As sondas TaqMan e primers customizados Applied Biosystems são a melhor opção para experimentos de pesquisa ou aplicações que não podem ser abordados com um de nossos ensaios pré-projetados TaqMan. Nosso portfólio de corantes fluorescentes e quencher oferece máxima flexibilidade no design do ensaio, ao mesmo tempo em que mantém a qualidade, a reprodutibilidade e a química padrão-ouro que você espera dos reagentes TaqMan.
Escolha entre nossa coleção de sondas TaqMan duplamente marcadas e primers não marcados para uso como primers qPCR. Se você quiser investigar múltiplos alvos, usar sua própria bioinformática para desenhar a sonda ou detectar alvos exóticos que ainda não têm um ensaio pré-projetado, nós oferecemos sondas ideias para desenhar seu próprio ensaio. Nossas sondas customizadas TaqMan MGB (menores aglutinantes), TAMRA e QSY oferecem desempenho excepcional e são fabricados com as mesmas instalações e matérias-primas dos ensaios TaqMan que são apresentados em mais de 40.000 publicações.
A qualidade de seus dados é limitada pela qualidade dos primers e sondas que você escolher. Veja como os transdutores TaqMan personalizados levam seu ensaio ao sucesso:
*4 a 6 dias na América do Norte. Os horários internacionais podem variar
Escolha o transdutor que melhor se adequa à sua aplicação:
Sondas MGB personalizadas: as sondas MGB oferecem a melhor combinação completa de sensibilidade, precisão e especificidade. A tecnologia MGB permite projetos de sonda mais curtos, resultando em máxima discriminação de sequência e flexibilidade do alvo. Ideal para detectar até dois alvos dentro na reação.
Sondas TAMRA personalizadas: uma das primeiras sondas TaqMan desenvolvidas, essas sondas são ideais para manter a consistência em projetos herdados que usam sondas TAMRA
Sondas QSY customizadas: as sondas QSY são mais adequados para a detecção multiplexada de mais de dois alvos e sõ sintetizadas com os corantes proprietários ABY e JUN que são otimizados para instrumentos Biosystems Applied. QSY é ideal para substituição direta de sonda desenhadas com BHQ. Saiba mais sobre multiplexação ›
Fizemos uma parceria com a Bioz, o mecanismo de pesquisa de IA mais abrangente do mundo para cientistas, para oferecer documentos científicos relevantes para sua pesquisa.