Search Thermo Fisher Scientific
As membranas de PVDF (difluoreto de polivinilideno) e nitrocelulose estão disponíveis em diferentes tamanhos e dimensões de poros para diferentes necessidades de aplicação. As propriedades de uma proteína (isto é, carga, hidrofobicidade etc.) afetam sua capacidade de ligação a superfícies de membrana, de modo que encontrar a membrana ideal pode exigirtestes com a sua proteína específica em diferentes membranas. A transferência de proteínas é mais fácil e conveniente com os nossos sanduíches de papel-filtro/membrana de western blot pré-cortados e pré-montados que se adaptam perfeitamente aos seus géis. Como alternativa, monte o seu próprio utilizando as nossas membranas de nitrocelulose e PVDF e papel-filtro.
As membranas de nitrocelulose são uma matriz popular usada na análise de proteínas devido à sua alta afinidade de ligação de proteínas, compatibilidade com uma variedade de métodos de detecção (quimioluminescência, cromogênicos e fluorescência) e a capacidade de imobilizar proteínas, glicoproteínas ou ácidos nucleicos. Acredita-se que a imobilização da proteína ocorra por interações hidrofóbicas, e altas concentrações de sal e metanol ajudam a melhorar a imobilização da proteína na membrana durante a transferência eletroforética, especialmente para proteínas com pesos moleculares mais altos. As membranas de nitrocelulose não são ideais para a transferência eletroforética de ácidos nucleicos, pois as altas concentrações de sal necessárias para uma ligação eficiente irão eluir permanentemente alguns ou todos os fragmentos de ácido nucleico carregados.
Tamanho da membrana | 0,2 µM | 0,45 µM | ||
Membrana com papéis-filtro | Somente membrana | Membrana com papéis-filtro | Somente membrana | |
---|---|---|---|---|
Mini (8 cm x 8 cm) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,2 µm (n° de Cat. LC2002) | Membrana de transferência de PVDF de baixa fluorescência, 0,2 µm, 7 cm x 8,4 cm (n° de Cat. 22860) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,45 µm, 8,3 cm x 7,3 cm (n° de Cat. LC2005) | Membrana de transferência de PVDF, 0,45 µm, 10 cm x 10 cm (n° de Cat. 88585) |
Midi (8 cm x 13 cm) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,45 µm, 8,5 cm x 13,5 cm (n° de Cat. LC2007) | |||
Rolo | Membrana de transferência de PVDF, 0,2 µm, 26,5 cm x 3,75 m (n° de Cat. 88520) | Membrana de transferência de PVDF, 0,45 µm, 26,5 cm x 3,75 m (n° de Cat. 88518) |
A membrana de difluoreto de polivinilideno (PVDF) é ideal para aplicações de western blotting, bem como para análise de aminoácidos e sequenciamento de pequenas quantidades de proteínas (apenas 10 pmoles). Além disso, as membranas de PVDF podem ser usadas, e remover a marcação de anticorpos e marcar novamente sem perda de sensibilidade ou aumento de background.
As membranas de PVDF são altamente hidrofóbicas e devem ser pré-umedecidas com metanol ou etanol antes da submersão no tampão de transferência. As membranas de PVDF têm uma alta afinidade de ligação com proteínas e ácidos nucleicos e podem ser usadas para aplicações como Western, Southern, Northern e dot blots; a ligação provavelmente ocorre por meio de interações dipolo e hidrofóbicas. As membranas de PVDF oferecem uma melhor retenção de proteínas adsorvidas do que outros suportes devido à maior hidrofobicidade. O PVDF é também menos frágil do que a nitrocelulose.
Tamanho da membrana | Tamanho mini (8 cm x 8 cm) | Tamanho normal (13 cm x 8,3 cm) | ||
Dispositivo iBlot 2 | Dispositivo iBlot original | Dispositivo iBlot 2 | Dispositivo iBlot original | |
---|---|---|---|---|
Nitrocelulose | Pilhas de transferência iBlot 2, nitrocelulose, mini (n° de Cat. IB23002) | Pilha de transferência iBlot, nitrocelulose, mini (n° de Cat. IB301002) | Pilhas de transferência iBlot 2, nitrocelulose, tamanho normal (n° de Cat. IB23001) | iBlot Transfer Stack, nitrocelulose, tamanho normal(n° de Cat. IB301001) |
PVDF | iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini (n° de Cat. IB24002) | iBlot Transfer Stacks, PVDF, mini (n° de Cat. IB401002) | iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, tamanho normal (n° de Cat. IB24001) | iBlot Transfer Stacks, PVDF, tamanho normal(n° de Cat. IB401001) |
iBlot e iBlot 2 Transfer Stacks são conjuntos consumíveis com membranas de transferência integradas de PVDF ou nitrocelulose para transferência a seco de proteínas. Cada conjunto de transferência contém um eletrodo revestido de cobre e tampões adequados de cátodo e ânodo na matriz de gel para permitir a transferência rápida e confiável de proteínas.
A membrana de nitrocelulose (tamanho do poro de 0,2 µm) nesse conjunto é composto por nitrocelulose 100% pura para proporcionar transferência de alta qualidade. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção, fluorescência ou radiomarcação As proteínas se ligam à membrana devido a interações hidrofóbicas e eletrostáticas. A capacidade de ligação da proteína é de 209 µg/cm2.
A membrana de PVDF (tamanho do poro de 0,2 µm, baixa fluorescência) nesse conjunto tem uma capacidade de ligação superior à nitrocelulose. A membrana de PVDF é pré-ativada e está pronta para uso sem nenhum pré-tratamento com alcoóis. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção, fluorescência ou radiomarcação As proteínas se ligam à membrana devido às interações hidrofóbicas. A capacidade de ligação da proteína é de 240 µg/cm2.
O tamanho mini (8 cm x 8 cm) pode ser usado para todos os minigéis pré-fundidos ou fundidos manualmente (ou outros tipos de minigel) Invitrogen. O tamanho normal (13 cm x 8,3 cm) pode ser usado para todos os géis Invitrogen midi (ou outros tipos de gel midi), ou dois minigéis Invitrogen (ou outros tipos de minigel) e 48 ou 96 géis E-PAGE.
As Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks são usadas para transferir proteínas usando o sistema Power Blotter. São conjuntos descartáveis pré-montados que vêm com uma membrana de transferência pré-ativada integrada de nitrocelulose ou PVDF para blotting seco de géis de proteínas de poliacrilamida. Cada conjunto de transferência Power Blotter Select contém papel-filtro, membrana e os tampões adequados de cátodo e ânodo incorporados em uma matriz de gel sólido para permitir uma transferência rápida e confiável de proteínas.
A membrana de PVDF (tamanho do poro de 0,45 µm, baixa fluorescência) tem uma capacidade de ligação superior à nitrocelulose. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção e fluorescência. As proteínas se ligam à membrana por meio de interações hidrofóbicas. Essa membrana tem níveis de background mais baixos e maior sensibilidade para marcação fluorescente do que as membranas normais de PVDF ou nitrocelulose.
A membrana de nitrocelulose (tamanho do poro de 0,2 µm) na pilha é composta por nitrocelulose 100% pura para proporcionar transferência de alta qualidade. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, quimioluminescência e fluorescência. As proteínas se ligam à membrana por meio de interações hidrofóbicas e eletrostáticas. A capacidade de ligação da proteína é de 209 µg/cm2.
As membranas e os filtros pré-cortados Invitrogen Power Blotter foram desenvolvidos para a transferência de proteínas com o sistema Power Blotter. As membranas e os filtros pré-cortados incluem 20 folhas de difluoreto de polivinilideno (PVDF) ou nitrocelulose e 80 folhas de papel absorvente para blotting (espessura de 0,85 mm). As membranas e os filtros pré-cortados Power Blotter combinados com o tampão de transferência de 1 etapa Power Blotter permitem uma transferência semiseca de proteínas de alta eficiência em menos de 10 minutos.
Os papéis-filtro de Western Blotting são folhas de algodão pré-cortadas para transferência úmida, semiseca, passiva ou eletroforética de proteínas de géis de poliacrilamida (SDS-PAGE) para PVDF, nitrocelulose ou outras membranas. Folhas de papel de blotting são componentes necessários de sanduíches e cassetes de transferência que normalmente devem ser montados para vários tipos de proteína ou ácido nucleico, gel para membrana, protocolos de transferência. Os papéis-filtro de western blotting de alta qualidade estão disponíveis como folhas de espessura padrão e extra grossas pré-cortadas para maior comodidade com minigéis e géis midi. Escolha um papel com a espessura e as dimensões apropriadas para tamanhos específicos de gel e plataformas ou cassetes de dispositivos.
As membranas de nitrocelulose são uma matriz popular usada na análise de proteínas devido à sua alta afinidade de ligação de proteínas, compatibilidade com uma variedade de métodos de detecção (quimioluminescência, cromogênicos e fluorescência) e a capacidade de imobilizar proteínas, glicoproteínas ou ácidos nucleicos. Acredita-se que a imobilização da proteína ocorra por interações hidrofóbicas, e altas concentrações de sal e metanol ajudam a melhorar a imobilização da proteína na membrana durante a transferência eletroforética, especialmente para proteínas com pesos moleculares mais altos. As membranas de nitrocelulose não são ideais para a transferência eletroforética de ácidos nucleicos, pois as altas concentrações de sal necessárias para uma ligação eficiente irão eluir permanentemente alguns ou todos os fragmentos de ácido nucleico carregados.
Tamanho da membrana | 0,2 µM | 0,45 µM | ||
Membrana com papéis-filtro | Somente membrana | Membrana com papéis-filtro | Somente membrana | |
---|---|---|---|---|
Mini (8 cm x 8 cm) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,2 µm (n° de Cat. LC2002) | Membrana de transferência de PVDF de baixa fluorescência, 0,2 µm, 7 cm x 8,4 cm (n° de Cat. 22860) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,45 µm, 8,3 cm x 7,3 cm (n° de Cat. LC2005) | Membrana de transferência de PVDF, 0,45 µm, 10 cm x 10 cm (n° de Cat. 88585) |
Midi (8 cm x 13 cm) | Sanduíche de PVDF/papel-filtro, tamanho do poro de 0,45 µm, 8,5 cm x 13,5 cm (n° de Cat. LC2007) | |||
Rolo | Membrana de transferência de PVDF, 0,2 µm, 26,5 cm x 3,75 m (n° de Cat. 88520) | Membrana de transferência de PVDF, 0,45 µm, 26,5 cm x 3,75 m (n° de Cat. 88518) |
A membrana de difluoreto de polivinilideno (PVDF) é ideal para aplicações de western blotting, bem como para análise de aminoácidos e sequenciamento de pequenas quantidades de proteínas (apenas 10 pmoles). Além disso, as membranas de PVDF podem ser usadas, e remover a marcação de anticorpos e marcar novamente sem perda de sensibilidade ou aumento de background.
As membranas de PVDF são altamente hidrofóbicas e devem ser pré-umedecidas com metanol ou etanol antes da submersão no tampão de transferência. As membranas de PVDF têm uma alta afinidade de ligação com proteínas e ácidos nucleicos e podem ser usadas para aplicações como Western, Southern, Northern e dot blots; a ligação provavelmente ocorre por meio de interações dipolo e hidrofóbicas. As membranas de PVDF oferecem uma melhor retenção de proteínas adsorvidas do que outros suportes devido à maior hidrofobicidade. O PVDF é também menos frágil do que a nitrocelulose.
Tamanho da membrana | Tamanho mini (8 cm x 8 cm) | Tamanho normal (13 cm x 8,3 cm) | ||
Dispositivo iBlot 2 | Dispositivo iBlot original | Dispositivo iBlot 2 | Dispositivo iBlot original | |
---|---|---|---|---|
Nitrocelulose | Pilhas de transferência iBlot 2, nitrocelulose, mini (n° de Cat. IB23002) | Pilha de transferência iBlot, nitrocelulose, mini (n° de Cat. IB301002) | Pilhas de transferência iBlot 2, nitrocelulose, tamanho normal (n° de Cat. IB23001) | iBlot Transfer Stack, nitrocelulose, tamanho normal(n° de Cat. IB301001) |
PVDF | iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini (n° de Cat. IB24002) | iBlot Transfer Stacks, PVDF, mini (n° de Cat. IB401002) | iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, tamanho normal (n° de Cat. IB24001) | iBlot Transfer Stacks, PVDF, tamanho normal(n° de Cat. IB401001) |
iBlot e iBlot 2 Transfer Stacks são conjuntos consumíveis com membranas de transferência integradas de PVDF ou nitrocelulose para transferência a seco de proteínas. Cada conjunto de transferência contém um eletrodo revestido de cobre e tampões adequados de cátodo e ânodo na matriz de gel para permitir a transferência rápida e confiável de proteínas.
A membrana de nitrocelulose (tamanho do poro de 0,2 µm) nesse conjunto é composto por nitrocelulose 100% pura para proporcionar transferência de alta qualidade. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção, fluorescência ou radiomarcação As proteínas se ligam à membrana devido a interações hidrofóbicas e eletrostáticas. A capacidade de ligação da proteína é de 209 µg/cm2.
A membrana de PVDF (tamanho do poro de 0,2 µm, baixa fluorescência) nesse conjunto tem uma capacidade de ligação superior à nitrocelulose. A membrana de PVDF é pré-ativada e está pronta para uso sem nenhum pré-tratamento com alcoóis. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção, fluorescência ou radiomarcação As proteínas se ligam à membrana devido às interações hidrofóbicas. A capacidade de ligação da proteína é de 240 µg/cm2.
O tamanho mini (8 cm x 8 cm) pode ser usado para todos os minigéis pré-fundidos ou fundidos manualmente (ou outros tipos de minigel) Invitrogen. O tamanho normal (13 cm x 8,3 cm) pode ser usado para todos os géis Invitrogen midi (ou outros tipos de gel midi), ou dois minigéis Invitrogen (ou outros tipos de minigel) e 48 ou 96 géis E-PAGE.
As Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks são usadas para transferir proteínas usando o sistema Power Blotter. São conjuntos descartáveis pré-montados que vêm com uma membrana de transferência pré-ativada integrada de nitrocelulose ou PVDF para blotting seco de géis de proteínas de poliacrilamida. Cada conjunto de transferência Power Blotter Select contém papel-filtro, membrana e os tampões adequados de cátodo e ânodo incorporados em uma matriz de gel sólido para permitir uma transferência rápida e confiável de proteínas.
A membrana de PVDF (tamanho do poro de 0,45 µm, baixa fluorescência) tem uma capacidade de ligação superior à nitrocelulose. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, imunodetecção e fluorescência. As proteínas se ligam à membrana por meio de interações hidrofóbicas. Essa membrana tem níveis de background mais baixos e maior sensibilidade para marcação fluorescente do que as membranas normais de PVDF ou nitrocelulose.
A membrana de nitrocelulose (tamanho do poro de 0,2 µm) na pilha é composta por nitrocelulose 100% pura para proporcionar transferência de alta qualidade. A membrana é compatível com métodos de detecção comumente usados, como coloração, quimioluminescência e fluorescência. As proteínas se ligam à membrana por meio de interações hidrofóbicas e eletrostáticas. A capacidade de ligação da proteína é de 209 µg/cm2.
As membranas e os filtros pré-cortados Invitrogen Power Blotter foram desenvolvidos para a transferência de proteínas com o sistema Power Blotter. As membranas e os filtros pré-cortados incluem 20 folhas de difluoreto de polivinilideno (PVDF) ou nitrocelulose e 80 folhas de papel absorvente para blotting (espessura de 0,85 mm). As membranas e os filtros pré-cortados Power Blotter combinados com o tampão de transferência de 1 etapa Power Blotter permitem uma transferência semiseca de proteínas de alta eficiência em menos de 10 minutos.
Os papéis-filtro de Western Blotting são folhas de algodão pré-cortadas para transferência úmida, semiseca, passiva ou eletroforética de proteínas de géis de poliacrilamida (SDS-PAGE) para PVDF, nitrocelulose ou outras membranas. Folhas de papel de blotting são componentes necessários de sanduíches e cassetes de transferência que normalmente devem ser montados para vários tipos de proteína ou ácido nucleico, gel para membrana, protocolos de transferência. Os papéis-filtro de western blotting de alta qualidade estão disponíveis como folhas de espessura padrão e extra grossas pré-cortadas para maior comodidade com minigéis e géis midi. Escolha um papel com a espessura e as dimensões apropriadas para tamanhos específicos de gel e plataformas ou cassetes de dispositivos.