abgene-selection-image
As microplacas de armazenamento e as placas de poço profundo de polipropileno de 48, 96 e 384 poços da Thermo Scientific são uma solução econômica e confiável para armazenamento de amostras, rastreio de alta produtividade e ensaios de baixa ligação em descoberta de medicamentos, biologia molecular e aplicações genômicas. Elas são feitas de resina de polipropileno virgem de grau médico para reduzir a interação de extraíveis e lixiviáveis​com as amostras.
As placas de armazenamento de polipropileno Thermo Scientific Abgene são fabricadas em sala limpa Classe 8 e isentas de DNA humano para garantir a ausência de contaminação em aplicações de biologia molecular. As placas de armazenamento Thermo Scientific Nunc têm mais de 40 anos de qualidade na fabricação de plásticos, oferecendo um dos mais altos níveis de garantia de esterilidade na indústria para aplicações baseadas em células (SAL 10-6).
Filtrar resultados
Produto(s) recomendado(s)