Interact Reference Component
Soluções completas de sequenciamento
Escolha entre a tecnologia de sequenciamento de Sanger padrão ouro e a análise de fragmentos na plataforma de eletroforese capilar (CE) para sequenciamento de nova geração (NGS) flexível e escalável para ajudar seu laboratório de pesquisa clínica a atingir todo o seu potencial de sequenciamento.
Como os cientistas usam várias tecnologias de sequenciamento para responder às perguntas mais desafiadoras
Quando estudamos como laboratórios grandes e pequenos utilizam o sequenciamento em sua pesquisa, encontramos apenas uma coisa em comum: todos eles fazem isso de maneira diferente. A realidade é que geralmente é necessária uma ampla gama de soluções para descobrir, validar e produzir resultados acionáveis.
Considerações de dados para sequenciamento do genoma humano: menor é melhor?
A análise de dados e o gerenciamento de dados são duas áreas que tendem a ser negligenciadas no processo de tomada de decisão sobre qual abordagem de sequenciamento deve ser escolhida.
À medida que nosso conhecimento da genética implicada na doença aumenta, os requisitos para usar uma ampla rede para detectar mutações em um subconjunto limitado de genes diminuem e os painéis de genes se tornarão o caminho a seguir, pois reduzirão o custo e a carga de gerenciamento de dados.
Escolha o sequenciamento de Sanger para:
  • Estudar um pequeno subconjunto de genes ligados a um fenótipo definido
  • Confirmar as variantes de NGS
  • Detectar frações menores de alelos até 5%
  • Ler sequências contíguas de até 1.000 bases
Escolha NGS para:
  • Estudar doenças com níveis mais altos de heterogeneidade fenotípica
  • Fazer consultas imparciais de um grande número de genes para descobrir novas variantes
  • Sequenciar até 260 milhões de leituras por dia
Novo em sequenciamento?
Não importa qual instrumento de sequenciamento você escolha, oferecemos reagentes e consumíveis otimizados, software de análise intuitivo e suporte técnico de nível internacional.
NGS de amostra para relatório em um único dia com dois pontos de contato
Ion Torrent Genexus System
Apresentamos o novo sistema Genexus Ion Torrent
Primeiro sistema NGS pronto para uso que automatiza a amostra para relatar o fluxo de trabalho em um único dia com apenas dois pontos de contato do usuário.
O NGS interno agora está mais acessível do que nunca.
Saiba mais ›
couple
Soluções Oncomine para oncologia de precisão
Combine os resultados de imuno-histoquímica (IHC) do seu laboratório com NGS oportuno para permitir um perfil de câncer abrangente em um único dia
Saiba mais ›
Jose Costa video image
Vídeo: Acessibilidade ao NGS interno
O dr. José Costa do IPATIMUP discute os atuais desafios de implementação do NGS em laboratórios de pesquisa clínica: é muito lento, caro e complexo.
Assista ao vídeo para descobrir como o sistema GeneXus ajuda a superar todos eles. 
Saiba mais ›
Produtos de sequenciamento em destaque
genexus-front-view (1)
Painéis sob demanda Ion AmpliSeq
Analisador genético SeqStudio
Analisador genético SeqStudio Flex