Observações sobre a versão: Dezembro 2023
A versão 5.0, build 8616, do HCS Studio corrige vários bugs gerais, ao mesmo tempo em que mantém o recurso EurekaScan Finder lançado anteriormente para os instrumentos CX7 LED Pro e CX7LZR Pro, que permite várias varreduras automatizadas direcionadas em ampliações maiores com base em critérios e informações encontradas em ampliações inferiores. As principais alterações do build 8616 estão listadas abaixo, enquanto uma descrição detalhada das observações da versão do software com ilustrações está disponível no link de download abaixo. 
IMPORTANTE!! Revise as instruções de instalação abaixo antes de atualizar seu software.
Para CX5, CX7, CX7LZR, Ferramentas, &Veja as
principais correções de bugs
  • O autofoco padrão agora está habilitado no menu Autofocus Setup (Configuração do autofoco)
  • A redefinição do foco de acordo com o fator de forma atual foi habilitada
  • Descrição da placa em tempo real habilitada na guia Aquisição
  • Limites de varredura agora visíveis na aba Limites de recursos de varredura&
  • Janela de aquisição habilitada com função de zoom
  • Protocolo Acquire Only habilitado como parte dos protocolos selecionados no momento
  • Atualização das definições padrão da configuração do ensaio
Instruções para download e instalação do software
Embora apenas o Instrument Installer contenha a nova funcionalidade de Pintura de células, recomendamos fazer o download e atualizar qualquer instrumento, caixa de ferramentas (cliente) e/ou View PCs para essa versão mais recente, a fim de obter funcionalidade total, usabilidade e correções de bugs. 
Veja todas as IMPORTANTE!! notas abaixo.
IMPORTANTE!! É altamente recomendável que os clientes criem um ponto de restauração do sistema antes de prosseguir com a instalação do software abaixo. Isso permitirá que você reverta a situação em caso de problemas durante ou após a instalação. 
Se estiver em um PC com Windows 10, poderá ser encontrado com mais eficiência clicando nas janelas de pesquisa e digitando "restore". Se estiver em um PC com Windows 7, faça isso procurando por "restauração do sistema".
IMPORTANTE!! Se estiver atualizando um software existente, você deverá ter o HCS Studio versão 3.0 (Build 8141 ou posterior) para que a instalação seja bem-sucedida. Se você tiver uma versão mais antiga, entre em contato com HCStechnicalsupport@thermofisher.com para obter orientação sobre como continuar.
IMPORTANTE!! As configurações de idioma de seu PC devem ser definidas como inglês (Estados Unidos) antes da instalação.
IMPORTANTE!! Se você estiver usando um banco de dados autônomo (não em um Store), deverá seguir as etapas descritas nas seções "Se estiver usando o modo autônomo" no PDF vinculado (abaixo) ou correrá o risco de perder seus protocolos e fatores de forma.
IMPORTANTE!! Se você estiver usando o servidor SQL integrado (mini-store), entre em contato com o suporte técnico do HCS em HCStechnicalsupport@thermofisher.com antes da instalação para obter ajuda com a reconexão a esse banco de dados após a instalação do software.
IMPORTANTE!! A seção Calibração de deslocamento XY da objetiva nas instruções abaixo é aplicável apenas para os clientes que desejam usar a funcionalidade do Eureka Scan Finder e não realizaram essa calibração antes. A calibração da objetiva XY Offset não deve ser realizada em aparelhos CX5.
A instalação e o processo de calibração subsequente levarão de uma a duas horas para serem concluídos em seu aparelho. O conjunto completo de instruções de download e instalação do HCS Studio 5.0, build 8616, pode ser acessado pelo link abaixo.
Se tiver problemas com o download ou a instalação, entre em contato:
Suporte de hardware HCA