Search Thermo Fisher Scientific
肿瘤免疫 ELISA 试剂盒和多重免疫检测 |
Thermo Fisher Scientific 为肿瘤免疫研究提供了多种多样的 ELISA 和多重免疫检测解决方案选择,从而能够检测人和小鼠血清、血浆和培养上清液中的可溶性免疫检查点分子和其他免疫相关靶标。
肿瘤免疫是一种免疫治疗方法,其利用人体的免疫系统来帮助对抗癌症--这是一种超越了传统方法(如手术、化疗和放疗)的不同方法。
最近许多药物的开发都是以免疫检查点标志物为靶点,旨在增强抗肿瘤的免疫力。免疫检查点是起重要作用的细胞通路,它在免疫系统被激活时维持正常免疫反应和保护组织免受损害(图 1)。癌细胞使免疫检查点出现调控异常,并将其作为抵抗免疫的机制。例如,PD-1 会屏蔽癌细胞,使其不被 T 细胞识别,从而防止了 T 细胞的攻击。
细胞信号传送是协调细胞活动的复杂通讯过程。细胞表面受体对微环境做出反应,并触发细胞内信号发生转导级联。这种信号通路的靶点通常包括调节基因表达的转录因子。信号交互作用和细胞信息处理中的错误诱发癌症和自身免疫等多种疾病。
细胞因子是免疫细胞信使,可刺激肿瘤中的免疫效应细胞和基质细胞,也可增加细胞毒性效应细胞对肿瘤细胞的识别。利用动物模型进行的研究表明,细胞因子具有抗肿瘤活性,因此人们越来越关注将细胞因子作为癌症治疗的基础。许多细胞因子,如 GM-CSF、IL-7、IL-12、IL-15、IL-18 和 IL-21,正在针对晚期癌症患者进行临床试验。临床前研究的重点是能够中和抑制免疫应答的细胞因子,如 IL-10 和 TGF-β。过继细胞疗法是一种对T细胞进行修饰,使其专注于杀死肿瘤细胞,同时控制细胞因子反应以获得最佳效果的方法。
检测和测量免疫检查点标志物可能是更好制定治疗策略的一个有希望的途径。例如,CTLA-4 在抗原呈递细胞引爆 T 细胞的过程中发挥了作用。抗体封闭 CTLA-4 受体可激活 T 细胞,从而产生抗癌免疫应答。在抗体治疗受试者中,通过 ELISA 检测到可溶性 CTLA-4 (sCTLA4) 浓度水平升高与健康呈现正相关性(图2)。
无论你是研究 CTLA-4 还是其他免疫检查点标志物,我们的 ELISA 试剂盒都会提供特异和灵敏的方法,来测量和监测血清,血浆或细胞培养上清液中的这些生物标志物。 表 1 中列出了适用于 PD-1 , CD80 , TIM3 等常见靶标的 Invitrogen ELISA 试剂盒。
了解更多有关 ELISA 试剂盒和组分的信息
图2.黑色素瘤患者样本中的血清 CTLA-4 水平。ipilimumab(CTLA-4抗体药物)治疗后的统计分析显示,使用InvitrogenCTLA-4(可溶性)人ELISA试剂盒检测,发现从黑色素瘤患者血清样本中获得的应答者和较高浓度的CTLA-4水平之间存在相关性。
转载自: Leung A.M. 等人 Clinical benefit from ipilimumab therapy in melanoma patients may be associated with serum CTLA4 levels. Front Oncol, 2014. 4: 110.
Invitrogen ProQuantum高灵敏度免疫分析易于运行,性能优异,无需购买专门的仪器。ProQuantum 检测利用基于邻近扩增技术,提供抗体-抗原结合的分析物特异性以及qPCR的信号检测和扩增能力。与传统方法相比,ProQuantum 检测通常还可以较低的样品量检测低水平蛋白。当处理数量非常有限的珍贵的血液或肿瘤提取物样品时,这一点特别重要。有限的样本量也给极低水平蛋白质的检测工作带来了挑战,但我们的 ProQuantum 技术可以通过放大超出其他可用方法能力的信号来解决这个问题。
请参阅我们选择的细胞因子敏感检测(表 1),它们在免疫肿瘤学和检查点调节中发挥了重要作用。点击下方查看我们完整的检测选择。
进一步了解 ProQuantum 免疫检测试剂盒的工作原理
阅读 BioProbes Journal 文章:ProQuantum 高灵敏度免疫检测试剂盒——新一代靶标特异性蛋白质定量产品
货号 | 细胞因子 | 原代细胞来源 | 初级靶细胞 | 生物活性 |
---|---|---|---|---|
A428915 | GM-CSF | T 细胞、巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞、肥大细胞 | 骨髓、祖细胞、DC、巨噬细胞 NKT 细胞 | 促进抗原呈递、T 细胞稳态、造血细胞生长因子 |
A35574 | IL-1 | 单核细胞、巨噬细胞、成纤维细胞、上皮细胞、内皮细胞、星形胶质细胞 | T 细胞、B 细胞、内皮细胞、下丘脑、肝脏 | 共刺激、细胞活化 炎症、发热、急性期反应物 |
A35603 | IL-2 | T 细胞,NK 细胞 | T 细胞、NK 细胞、B 细胞、单核细胞 | 细胞生长/活化 |
IL-3 | T细胞 | 骨髓祖细胞 | 细胞生长和分化 | |
A35587 | IL-4 | T细胞 | T细胞、B细胞 | Th2 分化、细胞生长/活化、IgE 同种型转换 |
A35588 | IL-5 | T细胞 | B 细胞、嗜酸性粒细胞 | 细胞生长/活化 |
A35573 | IL-6 | T细胞、巨噬细胞、成纤维细胞 | T细胞、B 细胞、肝脏 | 共刺激、细胞生长/活化、急性期反应物 |
A35589 | IL-7 | 成纤维细胞、骨髓基质细胞 | 未成熟的淋巴祖细胞 | T 细胞存活、增殖、稳态、B 细胞发育 |
A35575 | IL-8 | 巨噬细胞、上皮细胞、血小板 | 中性粒细胞 | 活化、趋化性 |
A35590 | IL-10 | Th2 T 细胞 | 巨噬细胞、T 细胞 | 抑制抗原呈递细胞,抑制细胞因子产生 |
A35577 | IL-12 | 巨噬细胞、NK 细胞 | T细胞 | Th1 分化 |
IL-15 | 单核细胞 | T 细胞,NK 细胞 | 细胞生长/活化,NK 细胞发育,阻止细胞凋亡 | |
A35613 | IL-18 | 巨噬细胞 | T 细胞,NK 细胞,B 细胞 | 细胞生长/活化,炎症 |
A35593 | IL-21 | CD4+T 细胞、NKT 细胞 | NK 细胞、T 细胞、B 细胞 | 细胞生长/活化,过敏反应和病毒性感染控制 |
IL-23 | 抗原呈递细胞 | T 细胞、NK 细胞、DC | 慢性炎症、促进 Th17 细胞 | |
A42897 | IFN-α | 浆细胞样 DC、NK 细胞、T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、成纤维细胞、内皮细胞、成骨细胞 | 巨噬细胞、NK 细胞 | 抗病毒,增强 MHC 表达 |
A35576 | IFN-γ | T 细胞、NK 细胞、NKT 细胞 | 单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞、组织细胞 | 细胞生长/活化,增强 MHC 表达 |
A42898 | TGF-β | T细胞、巨噬细胞 | T细胞 | 抑制细胞生长/活化 |
A35601 | TNF-α | 巨噬细胞、T 细胞 | T 细胞、B 细胞、内皮细胞、下丘脑、肝脏 | 共刺激、细胞活化、炎症、发热、急性期反应物 |
Invitrogen ProcartaPlex Immuno-Oncology Checkpoint Panels可同时检测多达 38 种可溶性免疫检查点分子,并有助于更全面地了解肿瘤免疫情况。
使用 ProcartaPlex 小鼠肿瘤免疫检查点 Panel 4plex 和 ProcartaPlex 小鼠肿瘤免疫检查点 Panel 2 7plex ,从小鼠肿瘤学组织提取物中检测到多种检查点抑制剂 (图 3)。我们还使用 ProcartaPlex 人类肿瘤免疫检查点检测panel 1 , 14plex 和 ProcartaPlex 人类肿瘤免疫检查点检测panel 2 , 14plex (图 4) 测量了黑色素瘤患者样本中的检查点标志物。
我们的肿瘤免疫检查点检测组合panels(表 2)是专门为脑脊液、血清和血浆样品设计和优化的。使用下面的预混Panels或从单一目标中选择创建您自己的自定义Panels以研究人体或小鼠免疫检查点生物标志物。
图4.黑色素瘤患者样本中检查点标志物的血清水平。ProcartaPlex人肿瘤免疫检查点检测Panel 1 , 14plex 和 ProcartaPlex 人肿瘤免疫检查点检测组合 Panel 2 , 14plex 是为了测量黑色素瘤患者样本中的各种检查点标志物。两个 Panel 的所有靶标的结果显示为未分组人样品的平均值。经 Exner R、Sachet M、Arnold T 等人许可使用。Prognostic value of HMGB1 in early breast cancer patients under neoadjuvant chemotherapy.Cancer Med, 2016.5(9): 2350-8。
人体多重免疫检查点panels | ||
产品名称 | 规格 | 货号 |
ProcartaPlex 人肿瘤免疫检查点检测Panel 1, 14plex 靶标列表[微球编码] 免疫刺激:CD27 [27]、CD28 [15]、CD137 (4-1BB) [26]、GITR [57]、HVEM [36] 免疫抑制:BTLA [52]、CD80 [61]、CD152 (CTLA4) [33]、IDO [46]、LAG-3 [47]、PD-1 [65]、PD-L1 [66]、PD-L2 [67]、TIM-3 [14] | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2, 14plex Target list [bead region]: 激活:MICA [18], MICB [21], Perforin [53], ULBP-1 [73], ULBP-3 [77], ULBP-4 [78] 抑制:Arginase-1 [51], CD73 (NT5E) [30], CD96 (Tactile) [35], E-Cadherin [44], Nectin-2 [29], PVR [56], Siglec-7 [12], Siglec-9 [13] | 96 次 | EPX140-15815-901 |
小鼠多重免疫检查点panels | ||
ProcartaPlex Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel, 4plex 靶标列表[微球编码] : BTLA [61] , CD27 [75] , LAG-3 [44] , TIM-3 [46] | 96 次 | EPX040-20830-901 |
ProcartaPlex Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2, 7plex 靶标列表[微球编码] : CD137L (4-1BBL) [74], CD152 (CTLA4) [77], CD276 (B7-H3) [67], CD80 [15], PD-1 [73], PD-L1 [29], PD-L2 [53] | 96 次 | EPX070-20835-901 |
QuantiGene RNA 基因表达分析为多重基因表达定量提供了快速、高通量的解决方案,可同时测量 96 孔板或 384 孔板的单个孔中多达 80 个目的基因。QuantiGene Plex 分析基于杂交,并结合了分支 DNA (bDNA) 技术,该技术使用信号扩增而不是靶标扩增来直接测量 RNA 转录物。该检测在 Luminex 平台上运行,工作流程简单,不需要 RNA 纯化。有了这些功能,用户就可以使用相同的样本,将用于基因表达谱分析的 QuantiGene 工作流程与用于蛋白质定量的 ProcartaPlex 工作流程合并(图 5)。
了解更多关于基因表达谱 QuantiGene RNA 检测的信息
阅读文献:Multiplexing protein and gene level measurements on a single Luminex platform.Methods, 2019.158: 27-32.
现在,研究人员可以通过预配置的检测组合获得更深入的见解 ,例如 QuantiGene Plex Human Immune Response Panel 80 重,其同时分析 80 种细胞因子,趋化因子和生长因子靶标。这些靶标是互补的,与 ProcartaPlex 人免疫应答检测组合相关, 80x 使用同一仪器最多分析个样品数据 (图 6)。完整数据以及目标列表和关联分析可以被删除 点击此处。
其他检测组合还可用于将人和小鼠样本的免疫分析和癌症生物标志物精选研究 (表 4)。
图 6.LPS 刺激 PBMC 中基因 (RNA) 与蛋白表达的相关性。 用 µg μ g/mL 脂多糖 (LPS) 刺激 PBMC。在 LPS 刺激后 48 小时测量了 NA (CXCL5) , GRO- α (CXCL1) , MCP-3 (CCL7) 和 BLC (CXCL13) 的 RNA 和蛋白表达的相关性。来自 QuantiGene Plex 人免疫应答检测组合 的原始 MFI 数据将 80 通路标准化为管家对照 PPIB。使用补充 ProcartaPlex 人免疫应答检测组合, 80 plex 采集蛋白质数据。在 48 小时时间点显示未刺激和 LPS 刺激样品的数据为标准化基因表达 (RNA) 和蛋白总量 (pg/mL)。RNA 表达由条带和蛋白表达代表。
产品名称 | 规格 | 货号 |
QuantiGene Plex Human Immune Response Panel, 80-plex Targets: CCL1, CCL13, CCL17 ,CCL19, CCL2, CCL21, CCL22, CCL23, CCL24, CCL25, CCL26, CCL4, CCL7, CCL8, CD40LG, CSF1, CSF2, CSF3, CX3CL1,CXCL1, CXCL11, CXCL13, CXCL2, CXCL5, CXCL6, CXCL9, CXCR3, FGF2, GZMA, GZMB, HGF, IFNA1, IFNG, IL10, IL12A, IL12B, IL13, IL15, IL16, IL17A, IL18, IL1A, IL1B, IL2, IL20, IL21, IL22, IL23A, IL27, IL2RA, IL3, IL31, IL34, IL37, IL4, IL5, IL6, IL8, IL9, KITLG, LGALS3, LIF, LTA, MIF, NGF, PTX3, TNF, TNFRSF12A, TNFRSF1B, TNFRSF8, TNFSF10, TNFSF13, TNFSF13B, TREM1, TSLP, VEGFA, PPIB, HPRT1, GAPDH, GUSB | 1 块板 | QGP-180-10080 |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex Targets: Il2ra, Il2, Il6, Ifng, Tnf, Il5, Il1a, Csf2, Il4, Il10, Il18, Vegfa, Il17a, Il1b, Il12a, Ccl2, Ccl7, Ccl11, Ccl5, Cxcl11, Il6ra, Ccl3, Ccl4, Il13, Il23a, Cxcr3, Il22, Il15, Il27, Il33, Ifna1, Il28a, Il31, Cxcl1, Cxcl2, Csf3, Il3, Lep, Tnfsf11, Csf1, Lif, Il9, Btc, Cxcl5, Il25, Il1rl1, Il19, Cd27, Kdr, Ccl19, Cxcl16, Il16, Ccl22, Ccl12, Gzmb, Ccl27a, Ccl24, Ccl17, Ccl25, Cxcl13, Il7r, Il7, Tslp, Tnfsf13b, Il12b, Il21, Gzma, Cd274, Ctla4, Cxcl9, Havcr2, Lag3, Ifna2, Ifnb1, Hgf, Tnfrsf12a, Ppib, Hprt, Gapdh, Gusb | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Human PanCancer Panel, 80-plex Targets: AGER, ARG1, AXL, BDNF, BTLA, CALR, CD27, CD274, CD276, CD28, CD36, CD47, CD48, CD80, CD96, CDH1, CSF3, CTLA4, CXCL8, DKK1, EGF, EPCAM, FGF2, GAPDH, GAS6, GPC1, GUSB, HAVCR2, HGF, HMGB1, HPRT1, HSP90AA1, HSPA4, HSPB2, HSPD1, ICOSLG, IDO1, IGF2, KITLG, LAG3, LGALS9, LIF, MBL2, MDK, MERTK, MICA, MICB, NCR3LG1, NECTIN2, NGF, NT5E, NTRK2, OLR1, PDCD1LG2, PECAM1, PGF, PLAUR, PPIB, PRF1, PVR, RAET1E, S100A8, S100A9, SERPINE1, SIGLEC7, SIGLEC9, SPARC, SPATA2, TIMD4, TNFRSF14, TNFRSF18, TNFRSF4, TNFRSF9, TRIM8, TYRO3, ULBP1, ULBP3, VEGFA, VEGFD, VSIR | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex Targets: Ager, Arg1, Axl, Bdnf, Btla, Calr, Cd27, Cd274, Cd276, Cd28, Cd36, Cd47, Cd48, Cd80, Cd96, Cdh1, Csf3, Ctla4, Cxcl1, Dkk1, Egf, Epcam, Fgf2, Gapdh, Gas6, Gpc1, Gusb, Havcr2, Hgf, Hmgb1, Hprt, Hsp90Aa1, Hspa4, Hspb2, Hspd1, Icosl, Ido1, Igf2, Inhca , Kitl, Lag3, Lgals9, Lif, Mbl2, Mdk, Mertk, Mill2, Ncr1, Nectin2, Ngf, Nt5E, Ntrk2, Olr1, Pdcd1Lg2, Pecam1, Pgf, Plaur, Ppib, Prf1, Pvr, Raet1E, S100A8, S100A9, Serpine1, Siglece, Siglech, Sparc, Spata2, Timd4, Tnfrsf14 , Tnfrsf18, Tnfrsf4, Tnfrsf9, Trim8, Tyro3, Ulbp1, Ulbp3, Vegfa, Vegfd, Vsir | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 |
肿瘤免疫是一种免疫治疗方法,其利用人体的免疫系统来帮助对抗癌症--这是一种超越了传统方法(如手术、化疗和放疗)的不同方法。
最近许多药物的开发都是以免疫检查点标志物为靶点,旨在增强抗肿瘤的免疫力。免疫检查点是起重要作用的细胞通路,它在免疫系统被激活时维持正常免疫反应和保护组织免受损害(图 1)。癌细胞使免疫检查点出现调控异常,并将其作为抵抗免疫的机制。例如,PD-1 会屏蔽癌细胞,使其不被 T 细胞识别,从而防止了 T 细胞的攻击。
细胞信号传送是协调细胞活动的复杂通讯过程。细胞表面受体对微环境做出反应,并触发细胞内信号发生转导级联。这种信号通路的靶点通常包括调节基因表达的转录因子。信号交互作用和细胞信息处理中的错误诱发癌症和自身免疫等多种疾病。
细胞因子是免疫细胞信使,可刺激肿瘤中的免疫效应细胞和基质细胞,也可增加细胞毒性效应细胞对肿瘤细胞的识别。利用动物模型进行的研究表明,细胞因子具有抗肿瘤活性,因此人们越来越关注将细胞因子作为癌症治疗的基础。许多细胞因子,如 GM-CSF、IL-7、IL-12、IL-15、IL-18 和 IL-21,正在针对晚期癌症患者进行临床试验。临床前研究的重点是能够中和抑制免疫应答的细胞因子,如 IL-10 和 TGF-β。过继细胞疗法是一种对T细胞进行修饰,使其专注于杀死肿瘤细胞,同时控制细胞因子反应以获得最佳效果的方法。
检测和测量免疫检查点标志物可能是更好制定治疗策略的一个有希望的途径。例如,CTLA-4 在抗原呈递细胞引爆 T 细胞的过程中发挥了作用。抗体封闭 CTLA-4 受体可激活 T 细胞,从而产生抗癌免疫应答。在抗体治疗受试者中,通过 ELISA 检测到可溶性 CTLA-4 (sCTLA4) 浓度水平升高与健康呈现正相关性(图2)。
无论你是研究 CTLA-4 还是其他免疫检查点标志物,我们的 ELISA 试剂盒都会提供特异和灵敏的方法,来测量和监测血清,血浆或细胞培养上清液中的这些生物标志物。 表 1 中列出了适用于 PD-1 , CD80 , TIM3 等常见靶标的 Invitrogen ELISA 试剂盒。
了解更多有关 ELISA 试剂盒和组分的信息
图2.黑色素瘤患者样本中的血清 CTLA-4 水平。ipilimumab(CTLA-4抗体药物)治疗后的统计分析显示,使用InvitrogenCTLA-4(可溶性)人ELISA试剂盒检测,发现从黑色素瘤患者血清样本中获得的应答者和较高浓度的CTLA-4水平之间存在相关性。
转载自: Leung A.M. 等人 Clinical benefit from ipilimumab therapy in melanoma patients may be associated with serum CTLA4 levels. Front Oncol, 2014. 4: 110.
Invitrogen ProQuantum高灵敏度免疫分析易于运行,性能优异,无需购买专门的仪器。ProQuantum 检测利用基于邻近扩增技术,提供抗体-抗原结合的分析物特异性以及qPCR的信号检测和扩增能力。与传统方法相比,ProQuantum 检测通常还可以较低的样品量检测低水平蛋白。当处理数量非常有限的珍贵的血液或肿瘤提取物样品时,这一点特别重要。有限的样本量也给极低水平蛋白质的检测工作带来了挑战,但我们的 ProQuantum 技术可以通过放大超出其他可用方法能力的信号来解决这个问题。
请参阅我们选择的细胞因子敏感检测(表 1),它们在免疫肿瘤学和检查点调节中发挥了重要作用。点击下方查看我们完整的检测选择。
进一步了解 ProQuantum 免疫检测试剂盒的工作原理
阅读 BioProbes Journal 文章:ProQuantum 高灵敏度免疫检测试剂盒——新一代靶标特异性蛋白质定量产品
货号 | 细胞因子 | 原代细胞来源 | 初级靶细胞 | 生物活性 |
---|---|---|---|---|
A428915 | GM-CSF | T 细胞、巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞、肥大细胞 | 骨髓、祖细胞、DC、巨噬细胞 NKT 细胞 | 促进抗原呈递、T 细胞稳态、造血细胞生长因子 |
A35574 | IL-1 | 单核细胞、巨噬细胞、成纤维细胞、上皮细胞、内皮细胞、星形胶质细胞 | T 细胞、B 细胞、内皮细胞、下丘脑、肝脏 | 共刺激、细胞活化 炎症、发热、急性期反应物 |
A35603 | IL-2 | T 细胞,NK 细胞 | T 细胞、NK 细胞、B 细胞、单核细胞 | 细胞生长/活化 |
IL-3 | T细胞 | 骨髓祖细胞 | 细胞生长和分化 | |
A35587 | IL-4 | T细胞 | T细胞、B细胞 | Th2 分化、细胞生长/活化、IgE 同种型转换 |
A35588 | IL-5 | T细胞 | B 细胞、嗜酸性粒细胞 | 细胞生长/活化 |
A35573 | IL-6 | T细胞、巨噬细胞、成纤维细胞 | T细胞、B 细胞、肝脏 | 共刺激、细胞生长/活化、急性期反应物 |
A35589 | IL-7 | 成纤维细胞、骨髓基质细胞 | 未成熟的淋巴祖细胞 | T 细胞存活、增殖、稳态、B 细胞发育 |
A35575 | IL-8 | 巨噬细胞、上皮细胞、血小板 | 中性粒细胞 | 活化、趋化性 |
A35590 | IL-10 | Th2 T 细胞 | 巨噬细胞、T 细胞 | 抑制抗原呈递细胞,抑制细胞因子产生 |
A35577 | IL-12 | 巨噬细胞、NK 细胞 | T细胞 | Th1 分化 |
IL-15 | 单核细胞 | T 细胞,NK 细胞 | 细胞生长/活化,NK 细胞发育,阻止细胞凋亡 | |
A35613 | IL-18 | 巨噬细胞 | T 细胞,NK 细胞,B 细胞 | 细胞生长/活化,炎症 |
A35593 | IL-21 | CD4+T 细胞、NKT 细胞 | NK 细胞、T 细胞、B 细胞 | 细胞生长/活化,过敏反应和病毒性感染控制 |
IL-23 | 抗原呈递细胞 | T 细胞、NK 细胞、DC | 慢性炎症、促进 Th17 细胞 | |
A42897 | IFN-α | 浆细胞样 DC、NK 细胞、T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、成纤维细胞、内皮细胞、成骨细胞 | 巨噬细胞、NK 细胞 | 抗病毒,增强 MHC 表达 |
A35576 | IFN-γ | T 细胞、NK 细胞、NKT 细胞 | 单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞、组织细胞 | 细胞生长/活化,增强 MHC 表达 |
A42898 | TGF-β | T细胞、巨噬细胞 | T细胞 | 抑制细胞生长/活化 |
A35601 | TNF-α | 巨噬细胞、T 细胞 | T 细胞、B 细胞、内皮细胞、下丘脑、肝脏 | 共刺激、细胞活化、炎症、发热、急性期反应物 |
Invitrogen ProcartaPlex Immuno-Oncology Checkpoint Panels可同时检测多达 38 种可溶性免疫检查点分子,并有助于更全面地了解肿瘤免疫情况。
使用 ProcartaPlex 小鼠肿瘤免疫检查点 Panel 4plex 和 ProcartaPlex 小鼠肿瘤免疫检查点 Panel 2 7plex ,从小鼠肿瘤学组织提取物中检测到多种检查点抑制剂 (图 3)。我们还使用 ProcartaPlex 人类肿瘤免疫检查点检测panel 1 , 14plex 和 ProcartaPlex 人类肿瘤免疫检查点检测panel 2 , 14plex (图 4) 测量了黑色素瘤患者样本中的检查点标志物。
我们的肿瘤免疫检查点检测组合panels(表 2)是专门为脑脊液、血清和血浆样品设计和优化的。使用下面的预混Panels或从单一目标中选择创建您自己的自定义Panels以研究人体或小鼠免疫检查点生物标志物。
图4.黑色素瘤患者样本中检查点标志物的血清水平。ProcartaPlex人肿瘤免疫检查点检测Panel 1 , 14plex 和 ProcartaPlex 人肿瘤免疫检查点检测组合 Panel 2 , 14plex 是为了测量黑色素瘤患者样本中的各种检查点标志物。两个 Panel 的所有靶标的结果显示为未分组人样品的平均值。经 Exner R、Sachet M、Arnold T 等人许可使用。Prognostic value of HMGB1 in early breast cancer patients under neoadjuvant chemotherapy.Cancer Med, 2016.5(9): 2350-8。
人体多重免疫检查点panels | ||
产品名称 | 规格 | 货号 |
ProcartaPlex 人肿瘤免疫检查点检测Panel 1, 14plex 靶标列表[微球编码] 免疫刺激:CD27 [27]、CD28 [15]、CD137 (4-1BB) [26]、GITR [57]、HVEM [36] 免疫抑制:BTLA [52]、CD80 [61]、CD152 (CTLA4) [33]、IDO [46]、LAG-3 [47]、PD-1 [65]、PD-L1 [66]、PD-L2 [67]、TIM-3 [14] | 96 次 | |
ProcartaPlex Human Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2, 14plex Target list [bead region]: 激活:MICA [18], MICB [21], Perforin [53], ULBP-1 [73], ULBP-3 [77], ULBP-4 [78] 抑制:Arginase-1 [51], CD73 (NT5E) [30], CD96 (Tactile) [35], E-Cadherin [44], Nectin-2 [29], PVR [56], Siglec-7 [12], Siglec-9 [13] | 96 次 | EPX140-15815-901 |
小鼠多重免疫检查点panels | ||
ProcartaPlex Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel, 4plex 靶标列表[微球编码] : BTLA [61] , CD27 [75] , LAG-3 [44] , TIM-3 [46] | 96 次 | EPX040-20830-901 |
ProcartaPlex Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2, 7plex 靶标列表[微球编码] : CD137L (4-1BBL) [74], CD152 (CTLA4) [77], CD276 (B7-H3) [67], CD80 [15], PD-1 [73], PD-L1 [29], PD-L2 [53] | 96 次 | EPX070-20835-901 |
QuantiGene RNA 基因表达分析为多重基因表达定量提供了快速、高通量的解决方案,可同时测量 96 孔板或 384 孔板的单个孔中多达 80 个目的基因。QuantiGene Plex 分析基于杂交,并结合了分支 DNA (bDNA) 技术,该技术使用信号扩增而不是靶标扩增来直接测量 RNA 转录物。该检测在 Luminex 平台上运行,工作流程简单,不需要 RNA 纯化。有了这些功能,用户就可以使用相同的样本,将用于基因表达谱分析的 QuantiGene 工作流程与用于蛋白质定量的 ProcartaPlex 工作流程合并(图 5)。
了解更多关于基因表达谱 QuantiGene RNA 检测的信息
阅读文献:Multiplexing protein and gene level measurements on a single Luminex platform.Methods, 2019.158: 27-32.
现在,研究人员可以通过预配置的检测组合获得更深入的见解 ,例如 QuantiGene Plex Human Immune Response Panel 80 重,其同时分析 80 种细胞因子,趋化因子和生长因子靶标。这些靶标是互补的,与 ProcartaPlex 人免疫应答检测组合相关, 80x 使用同一仪器最多分析个样品数据 (图 6)。完整数据以及目标列表和关联分析可以被删除 点击此处。
其他检测组合还可用于将人和小鼠样本的免疫分析和癌症生物标志物精选研究 (表 4)。
图 6.LPS 刺激 PBMC 中基因 (RNA) 与蛋白表达的相关性。 用 µg μ g/mL 脂多糖 (LPS) 刺激 PBMC。在 LPS 刺激后 48 小时测量了 NA (CXCL5) , GRO- α (CXCL1) , MCP-3 (CCL7) 和 BLC (CXCL13) 的 RNA 和蛋白表达的相关性。来自 QuantiGene Plex 人免疫应答检测组合 的原始 MFI 数据将 80 通路标准化为管家对照 PPIB。使用补充 ProcartaPlex 人免疫应答检测组合, 80 plex 采集蛋白质数据。在 48 小时时间点显示未刺激和 LPS 刺激样品的数据为标准化基因表达 (RNA) 和蛋白总量 (pg/mL)。RNA 表达由条带和蛋白表达代表。
产品名称 | 规格 | 货号 |
QuantiGene Plex Human Immune Response Panel, 80-plex Targets: CCL1, CCL13, CCL17 ,CCL19, CCL2, CCL21, CCL22, CCL23, CCL24, CCL25, CCL26, CCL4, CCL7, CCL8, CD40LG, CSF1, CSF2, CSF3, CX3CL1,CXCL1, CXCL11, CXCL13, CXCL2, CXCL5, CXCL6, CXCL9, CXCR3, FGF2, GZMA, GZMB, HGF, IFNA1, IFNG, IL10, IL12A, IL12B, IL13, IL15, IL16, IL17A, IL18, IL1A, IL1B, IL2, IL20, IL21, IL22, IL23A, IL27, IL2RA, IL3, IL31, IL34, IL37, IL4, IL5, IL6, IL8, IL9, KITLG, LGALS3, LIF, LTA, MIF, NGF, PTX3, TNF, TNFRSF12A, TNFRSF1B, TNFRSF8, TNFSF10, TNFSF13, TNFSF13B, TREM1, TSLP, VEGFA, PPIB, HPRT1, GAPDH, GUSB | 1 块板 | QGP-180-10080 |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex Targets: Il2ra, Il2, Il6, Ifng, Tnf, Il5, Il1a, Csf2, Il4, Il10, Il18, Vegfa, Il17a, Il1b, Il12a, Ccl2, Ccl7, Ccl11, Ccl5, Cxcl11, Il6ra, Ccl3, Ccl4, Il13, Il23a, Cxcr3, Il22, Il15, Il27, Il33, Ifna1, Il28a, Il31, Cxcl1, Cxcl2, Csf3, Il3, Lep, Tnfsf11, Csf1, Lif, Il9, Btc, Cxcl5, Il25, Il1rl1, Il19, Cd27, Kdr, Ccl19, Cxcl16, Il16, Ccl22, Ccl12, Gzmb, Ccl27a, Ccl24, Ccl17, Ccl25, Cxcl13, Il7r, Il7, Tslp, Tnfsf13b, Il12b, Il21, Gzma, Cd274, Ctla4, Cxcl9, Havcr2, Lag3, Ifna2, Ifnb1, Hgf, Tnfrsf12a, Ppib, Hprt, Gapdh, Gusb | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Human PanCancer Panel, 80-plex Targets: AGER, ARG1, AXL, BDNF, BTLA, CALR, CD27, CD274, CD276, CD28, CD36, CD47, CD48, CD80, CD96, CDH1, CSF3, CTLA4, CXCL8, DKK1, EGF, EPCAM, FGF2, GAPDH, GAS6, GPC1, GUSB, HAVCR2, HGF, HMGB1, HPRT1, HSP90AA1, HSPA4, HSPB2, HSPD1, ICOSLG, IDO1, IGF2, KITLG, LAG3, LGALS9, LIF, MBL2, MDK, MERTK, MICA, MICB, NCR3LG1, NECTIN2, NGF, NT5E, NTRK2, OLR1, PDCD1LG2, PECAM1, PGF, PLAUR, PPIB, PRF1, PVR, RAET1E, S100A8, S100A9, SERPINE1, SIGLEC7, SIGLEC9, SPARC, SPATA2, TIMD4, TNFRSF14, TNFRSF18, TNFRSF4, TNFRSF9, TRIM8, TYRO3, ULBP1, ULBP3, VEGFA, VEGFD, VSIR | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 | ||
QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex Targets: Ager, Arg1, Axl, Bdnf, Btla, Calr, Cd27, Cd274, Cd276, Cd28, Cd36, Cd47, Cd48, Cd80, Cd96, Cdh1, Csf3, Ctla4, Cxcl1, Dkk1, Egf, Epcam, Fgf2, Gapdh, Gas6, Gpc1, Gusb, Havcr2, Hgf, Hmgb1, Hprt, Hsp90Aa1, Hspa4, Hspb2, Hspd1, Icosl, Ido1, Igf2, Inhca , Kitl, Lag3, Lgals9, Lif, Mbl2, Mdk, Mertk, Mill2, Ncr1, Nectin2, Ngf, Nt5E, Ntrk2, Olr1, Pdcd1Lg2, Pecam1, Pgf, Plaur, Ppib, Prf1, Pvr, Raet1E, S100A8, S100A9, Serpine1, Siglece, Siglech, Sparc, Spata2, Timd4, Tnfrsf14 , Tnfrsf18, Tnfrsf4, Tnfrsf9, Trim8, Tyro3, Ulbp1, Ulbp3, Vegfa, Vegfd, Vsir | 1 块板 | |
3块板 | ||
10 块板 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。