heating / cooling dry bath
采用带有数字显示屏的紧凑型可编程加热/制冷型干浴器,尽可能提高实验室空间利用率和灵活性。
  • PID 控制确保一致的振荡结果和精确的温度准确度 (±0.1°C) 和均匀性 (±0.55°C)
  • 工作范围为 4°C 至 95°C
  • 模块可轻松互换
  • 矮型设计
这些产品有2年保修期,并带有 CE 认证标志。包装包含带有适配器(必要时)的电源线。
加热/制冷型干浴器模块
可编程
  • 10个程序,每个程序最多10步
多种计时模式
  • 只有在温度达到理想设定点后才启动
  • 定时器设置后立即开始
可用的加热/制冷型干浴器
 加热/制冷型干浴器规格
温度
4°C 至 95°C(39.2°F 至 203°F)
37°C 下的波动幅度 = 0.55°C (0.99°F)
控制反馈控制 PID
显示屏
数字式
尺寸3.9 x 3.1 x 1.4 in.
(99 x 77.5 x 36 mm)
重量11 lbs (5kg)
电压120V、230V
立刻订购88880029(美国)
88880030(中国、欧盟、英国)