发布说明: 2023年12月
HCS Studio 5.0 版 Build 8616 修复了几个普通漏洞,同时保留了先前为 CX7 LED Pro 和 CX7LZR Pro 仪器推出的 EurekaScan Finder 功能,从而可以根据较低放大倍数下的标准和信息,在更高放大倍数下进行多次靶向自动扫描。对 Build 8616 的主要变更如下所列,如需查看带有插图的完整版软件发布说明,可点击下面的链接下载。 
重要!!更新软件之前,请先详阅下面的安装说明。
适用于 CX5、CX7、CX7LZR、Toolbox(工具箱)、& View(视图)
修复的关键漏洞
  • Autofocus Setup(自动对焦设置)菜单中的 Autofocus default(默认自动对焦)现已启用
  • 根据当前形状因子而重置焦点的功能现已启用
  • 在 Acquisition (采集) 选项卡中 Real-time plate description(反应板实时描述)的功能现已启用
  • 您可在 Scan Features & Limits(扫描功能与限制)选项卡中看到扫描限制
  • 现可在 Acquisition(采集)窗口使用缩放功能
  • 将 Acquire Only(仅采集)方案作为当前选定方案的一部分,现已启用
  • 已更新测定配置的默认设置
软件下载和安装说明
虽然 Cell Painting 这一新功能仅包含在仪器安装程序中,但我们建议下载并更新任何仪器、工具箱(客户端)和/或 View PC 到最新版本,以获得完整的功能、可用性和漏洞修复。 
请参阅下文所有标有“重要!!”字样的说明。
重要!! 强烈建议客户在继续进行以下软件安装之前,先创建一个系统还原点。在安装过程中或安装后发生任何问题时, 您可依据此还原点进行系统还原。 
如果使用的是 Windows 10 电脑,找到系统还原选项的简单方法是点击搜索窗口并键入“restore”(还原)。如果使用的是 Windows 7 电脑,找到系统还原选项的方法是搜索“system restore”(系统还原)。
重要!! 如果更新现有软件,您需持有 HCS Studio 3.0 版(Build 8141 或更高版本) ,这样才能成功安装更新。如果您的版本较旧,请发送电子邮件至 HCStechnicalsupport@thermofisher.com,我们会指导您如何继续操作。
重要!! 在安装之前,您必须将电脑的语言设置为 English (United States)(英语 [美国])。
重要!! 如果您使用的是独立数据库 (不在 Store [存储库] 中) ,请按照下文所链接的 PDF 文件(如下所示)中“如果采用独立模式”部分概述的步骤操作,否则可能丢失您的实验方案和形状因子。
重要!!如果您正在使用机载 SQL 服务器(mini-store),请在安装之前发送电子邮至 HCStechnicalsupport@thermofisher.com 来联系 HCS 技术支持部门,以在安装软件后,协助您重新连接至此数据库。
重要!! 以下说明中的“物镜 XY 偏移校准”部分仅适用于欲使用 Eureka Scan Finder(Eureka 扫描查找器)功能且之前未执行过此校准的客户。不应在 CX5 仪器上执行物镜 XY 偏移校准。
在仪器上完成安装和后续校准流程需要 1-2 小时。点击以下链接可查阅 HCS Studio 5.0 版 Build 8616 的整套下载和安装说明。
如果您在下载或安装时遇到问题,请联系:
HCA 硬件支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。