ISO/IEC 17025校正サービス
バリデーションサポートとしてGLP、GMP、ISOなどの品質システムへの適合をより 確実にサポートします。
お客様のご要望にお応えして、当社ピペット、他社ピペットをまとめて校正するサービスです。 ラボにある数多くのピペットの一括管理をサポートします。
ISO/IEC 17025校正サービス 対象ピペット一覧
点検後のピペットに添付される書類と校正条件
点検後の添付書類
  • ISO校正証明書
    付属文書:キャリブレーションレポート(受入時(検定2回の場合)および最終的なキャリブレーション結果のレポート)
  • トレーサビリティ体系図の写し
  • サービスレポート(交換パーツなどサービス内容を記載)
※トレーサビリティ関連資料(校正に使用した校正機器の証明書の写し)が必要な場合は4,200 円を申し受けます。(1. 天びん、2. 温度計、3. 湿度計、4. 気圧計)
校正条件
  • 3 点検定(容量3 点) 測定回数 各 10 回
    • 最大容量
    • 最大容量の50%
    • 最小容量または最大容量の10% のうち、どちらか大きい方
  • マルチチャンネルピペットは全チャンネルについて検定します。
定期校正
10本以上対象の定期コースです。
  • 年1回、ピペットをお預かりして点検・整備・検定を行います。
  • メンテナンス時期の約2 週間前にご連絡します。
  • 当社ピペットと他社ピペットの組み合わせも可能です。
  • 検定回数1回→点検後のみ実施、検定回数2回→点検前後実施となります。
  • 上記コースにはO- リングおよびシーリング、必要に応じたパーツの交換が含まれております。
    一部、対象外の他社ピペットがございます。その場合、別途ご相談させていただきます。
  • 特殊ピペットおよび旧型のモデルの一部は対象外です。
  • 上記コースにはISO 校正証明書の発行が含まれております。
スポット校正
ピペット1 本から校正します。
  • 都度申し込みです。
  • 作業内容、発行書類は定期校正と同じです。
  • 上記コースにはO- リングおよびシーリング、必要に応じたパーツの交換が含まれております。
    一部、対象外の他社ピペットがございます。その場合、別途ご相談させていただきます。
  • 特殊ピペットおよび旧型のモデルの一部は対象外です。
  • 上記コースにはISO 校正証明書の発行が含まれております。
出荷時国内校正
お客様が購入されたピペットのISO/IEC 17025 校正を、当社からの発送直前に行うサービスです。
  • 都度申し込みです。
  • お申し込み方法:ピペット発注時にお申込みください。詳細はお問い合わせください。
  • 料金にはISO 校正証明書代金が含まれております。
  • 特殊ピペットは対象外です。
  • 価格はカタログをダウンロードいただくとご確認いただけます。
お申し込み方法
サービス依頼書にご記入後、ピペットと一緒に代理店または当社までお送り下さい。
※ご依頼の際は、ピペット発送の前に、必ず汚染除去(消毒)を行ってください。
  ピペットサービス共通依頼書のダウンロード
お問い合わせ・カタログダウンロード