Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ 細胞培養フラスコは均一性、細胞の健全性や再現性が得られるようデザインされており、組織培養で必要となる表面処理などのオプションもご用意しています。細胞培養フラスコは培養エリアが 25 cm2 から 500 cm2 までさまざまなサイズがあり、細胞タイプに合わせた表面特性を持つものをご用意しています。
ご登録後にブログ、Web セミナーなどのリアルタイムに情報を得ることができます。
細胞培養アップデートを定期購読する ›
これらの未処理細胞培養フラスコは高品質の透明でピュアなポリスチレン製で、懸濁細胞培養や非接着細胞の培養に理想的な高レベルの滅菌性が保証しています。
再現性の高い 3 次元培養が可能です
接着性や成長力の弱い細胞用
Poly-d-リジン (PDL) やコラーゲン I でコートされたフラスコは、取り扱いが難しく、表面への接着性が低い初代培養細胞の接着培養に最適です。
均一コーティングのために表面を正電荷にすることで、細胞の接着、増殖、分化を確実にします。培養条件を最適化した後でも細胞株が増殖しにくく接着性が低くい場合には、これらコートされたフラスコを使用するのが適切です。
コンパクトなスケールアップと自動化が可能です
研究およびプロセス開発から大規模バイオ医薬品製造におよぶあらゆる段階の細胞培養プロセスを網羅します。Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems、Nunc™ ローラーボトルおよび Nalgene™ シングルユース シェイカーフラスコなどの当社のプロダクション細胞培養プラットフォームは、培養製品の世界的なリーディングカンパニーとして、厳格な品質基準を誇っています。
EasYFlask が細胞培養やスケールアップに最適な理由 | |
---|---|
ネック幅 | エクストラワイドネックにより細胞培養表面までスクレイパーやピペットで簡単にアクセスできます |
キャップ開閉 | キャップは片手で 1/3 回転で開けることができ、手首が疲れません |
容量目盛り | 容量目盛りは成型されているか印字されていて、培地の容量を簡単に目視できます |
滅菌保証レベル (SAL) | 滅菌保証レベル SAL 10-6 は、フラスコ 100 万個中に非滅菌のフラスコが 1 個以下であることを保証します |
ロット間検査と保証は全ての製品になされています | ロット特異的テストは 4 つの細胞株と初代細胞について行われ、均質性、再現性、品質の信頼性を検証しています。証明書は全ての製品に添付されています |
フラスコ下のエアフロー | フラスコの底のベントリブは温度平衡を最適化しています |
堅牢なデザイン | 厚い壁により力学応力に対する強い抵抗性のある堅牢なデザインになっています |
スケールアップのための培養面積 | Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 表面処理 (接着細胞培養の高い接着性と増殖を保証) は T25、T75、T175、T225、T500 のサイズのフラスコをご用意しており、スケールアップ時に心配なく均質性を保つことができます |
With more than 100 combinations of format and surface, our polystyrene cell culture plates help promote healthy cells and generate reliable results.
Maximum performance for a broad range of cell types and applications. Choose from round and flat-bottom tubes as well as conical tubes that offer a variety of sizes and features, including recyclable racks and ease-of-use designs for enhanced lab performance.
Browse a full line of dishes with various surface treatment options to promote adherent, suspension, and 3D spheriod cell cultures. Also available in glass bottom for high quality imaging applications.
Available in a wide range of surfaces and formats, choose Nunc Lab-Tek and Lab-Tek II Chamber Slides which enable seeding, incubating, fixing and staining on a single slide.
Designed and manufactured to provide the quality and consistency you need, Gibco media, sera and reagents help you achieve reproducible results and successful research outcomes—every day.
Advance your research with high-performing, proven cell culture instruments and equipment, including CO2 incubators, biological safety cabinets, general purpose centrifuges, lab refrigerators and freezers, automated cell counters, and cell imaging systems.
利用可能なオプションから基準を選択するだけです。細胞培養プレートガイドは選択に一致するすべてのプレートを反映します。
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化誘導に関わります。しかし、培養容器表面に対する反応は細胞タイプによってまちまちです。細胞培養において培養容器の培養表面の選択は細胞培養のパフォーマンスや用途によって選ぶ必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコート、あるいは非生物系試薬や電荷修飾を施された培養表面を有するプラスティック、ソーダガラス、硼珪ガラスのカバーガラス上でのさまざまな細胞タイプの細胞増殖を調べて紹介しています。
コート済みまたは修飾済みのガラスまたはプラスチック表面での細胞の接着および増殖
培養基質は接着、増殖、形態形成やさまざまな細胞への分化誘導に関わります。しかし、培養容器表面に対する反応は細胞タイプによってまちまちです。細胞培養において培養容器の培養表面の選択は細胞培養のパフォーマンスや用途によって選ぶ必要があります。このテクニカルノートでは、未修飾、ポリリジンコート、あるいは非生物系試薬や電荷修飾を施された培養表面を有するプラスティック、ソーダガラス、硼珪ガラスのカバーガラス上でのさまざまな細胞タイプの細胞増殖を調べて紹介しています。