Search Thermo Fisher Scientific
細胞培養用ウシ胎仔血清(FBS) |
ウシ胎仔血清(FBS)は、培養細胞の維持と増殖に不可欠な栄養素および増殖因子を提供します。細胞ベースのアプリケーションは基礎研究、生化学研究、ワクチン開発、および創薬などに不可欠な要素です。FBSは幅広い細胞タイプに対してもっとも堅牢な培養システムを提供するため、細胞ベースのアプリケーションでもっとも使用される血清です。
1962年以来、Gibco FBS製品は世界市場のリーダーです。Gibco FBSを使用している科学者は、サーモフィッシャーサイエンティフィックの品質に対する揺るぎないコミットメントを通じて一貫した信頼性、サービス、価値、および革新性を享受してきました。Gibcoウシ胎仔血清が研究と生産にもたらす性能の違いをご確認ください。
原産地ではなく仕様が一貫した性能の実現に役立ちます。当社は独立した研究グループに委託して、世界中の500人以上の研究者を調査しました以下は私たちが学んだことです:
当社はこれらの発見に基づいて、Gibco FBSポートフォリオを原産国ではなく品質指標に焦点を当ててカテゴリーに変換しました。これにより、原産国ではなく性能に基づいて、ニーズに最適な血清を容易に選択できます。また、原産地への依存が低減するため、当社は供給の混乱を最小限に抑えることができます。
当社は簡素化した3段階(Gibco Value FBS、Premium FBS、Premium Plus FBS)で製品を提供しています。各カテゴリーは、関連する性能マーカーや試験レベルによって明確に説明されており、研究に適した血清を確実に選択するのに役立ちます。
もっとも感受性の高い細胞に使用する当社最高品質のFBS;最大70種類の品質規格が試験され、エンドトキシンおよびヘモグロビンの出荷基準値は当社で最も低いレベル
品質プロファイル | Value FBS | Premium FBS | Premium Plus FBS |
---|---|---|---|
エンドトキシン | ≤20 EU/mL | ≤10 EU/mL | ≤5 EU/mL |
ヘモグロビン | ≤25 mg/dL | ≤25 mg/dL | ≤20 mg/dL |
滅菌性:細菌および真菌検査 | ✓ | ✓ | ✓ |
浸透圧 | ✓ | ✓ | ✓ |
pH | ✓ | ✓ | ✓ |
マイコプラズマ:補助的試験(H染色) | ✓ | ✓ | ✓ |
マイコプラズマ | ✓ | ✓ | ✓ |
原産国 | ✓ | ✓ | ✓ |
Oritain™試験(原産地確認) | – | ✓ | ✓ |
生化学/ホルモンプロファイル | |||
生化学:アルカリホスファターゼ、ALT、AST、重炭酸塩、ビリルビン(トータル)、BUN、BUN/クレアチニン比、カルシウム、塩化物、コレステロール、クレアチニン、GGPT、グルコース、HDL、鉄、 鉄飽和、LDH、LDL、リン(無機)、カリウム、ナトリウム、TIBC、中性脂肪(TG)、尿酸 | – | ✓ | ✓ |
ホルモン:エストラジオール、インスリン、プロゲステロン、テストステロン、チロキシン(T4) | – | ✓ | ✓ |
ウイルス検査 | |||
血清学:BVDV中和力価(Ab) | – | ✓ | ✓ |
血清学:抗BVDV抗体検査(EMAロットのみ) | – | ✓ | ✓ |
ウイルス(9CFR):ブルータングウイルス、牛アデノウイルス、牛パルボウイルス、牛ウイルス性下痢症ウイルス(BVDV)、牛RSウイルス(BRSV)、狂犬病ウイルス、レオウイルス Cytopathogenic Agents - 牛ヘルペスウイルス1(BHV-1/IBR)を含む Haemadsorbing Agents - 牛パラインフルエンザウイルス3(PI-3)を含む | ✓ | ✓ | ✓ |
ウイルス(EMA):ブルータングウイルス、牛アデノウイルス、牛パルボウイルス、牛ウイルス性下痢症ウイルス(BVDV)、牛RSウイルス(BRSV)、狂犬病ウイルス、レオウイルス Cytopathogenic Agents - 牛ヘルペスウイルス1(BHV-1/IBR)を含む Haemadsorbing Agents - 牛パラインフルエンザウイルス3(PI-3)を含む | – | ✓ | ✓ |
USDA安全性試験:ブルータングウイルス(メキシコおよびオーストラリア原産) | ✓(メキシコのみ) | ✓ | ✓(オーストラリアのみ) |
USDA安全性試験:アカバネウイルス(オーストラリアのみ) | – | ✓ | ✓(オーストラリアのみ) |
タンパク質電気泳動 | |||
同定:電気泳動プロファイル | ✓ | ✓ | ✓ |
同定:牛γグロブリン(≤500 mg/L) | ✓ | ✓ | ✓ |
タンパク質:アルブミン、αグロブリン、βグロブリン、総タンパク質 | ✓ | ✓ | ✓ |
性能試験 | |||
相対増殖促進(RGP)、相対クローニング効率(RCE)、相対プレーティング効率(RPE) | ✓ | ✓ | ✓ |
文書 | |||
適合性証明書(TSE CEP) | – | ✓ | ✓ |
当社のFBSは、BSEを無視できる国から供給されていることにご留意ください
研究者が哺乳類細胞培養用にウシ胎仔血清を選択する際に考慮する、もっとも重要な要素をご確認ください。
研究に利用できる一貫性がもっとも高く、最高性能の血清ロットを、検査することなく探すことができます。この有用な選択ツールがお客様の国でいつ利用可能になるかを最初に知りましょう。
通知を受け取る
Gibcoウシ胎児血清クロスリファレンスツールは、他の血清サプライヤーの製品から直接置き換え可能な製品の検索に使用できます。
If your product number does not appear, please email us so we can include it in our tool.
Brand | Size | Supplier SKU | Supplier Product | Gibco SKU | Gibco Product |
---|---|---|---|---|---|
{{item.brand}} | {{item.size}} | {{item.supliersku}} | {{item.supplierproduct}} | {{item.gibcosku}} | {{item.gibcoproduct}} |
パリのキュリー研究所のFannyがFBSを使用してどのように細胞を培養し、細胞のメカニズムや挙動の研究に役立てているかをご覧ください。
Gibco FBSは60年以上前の発売以来、細胞株の開発、クローニング、および遺伝子編集などの歴史的な科学的ブレークスルーの一部です。Gibco血清は世界の科学雑誌でもっとも引用されており、多くの大手製薬会社で使用され信頼されています。さらに、Gibco FBSはフィンガープリント技術により原産地が保証されており、ISIAトレーサビリティが認証されています。
Gibco FBSの製造および生産では、農場から実験室までの各ステップで慎重に考慮された特別な対策が取られています。
ウシ胎仔血清に代わる低コストの代替品があることをご存知ですか?ウシ血清、ウマ血清、新生仔ウシ血清、ヤギ血清、ウサギ血清、ブタ血清、およびニワトリ血清などの製品があります。
Gibcoバイオプロセシング用血清は、生産をスケールアップする際に細胞培養ニーズをサポートします。Gibco血清は、BSEのリスクを無視できる地域からの最大の血清サプライヤーの1つとして、バイオ医薬品の製造要件を満たすことをサポートできます。
細胞培養実験におけるFBSの使用に関してご質問がありますか?この広範囲のFAQデータベースで必要な回答を見つけることができます。
ラボの無駄を最小限に抑えることで、ちょっとしたことが助けになります。1 LのGibcoボトルは、現在市販されている同等の培地ボトルよりも38%少ない(0.5 Lボトルでは32%少ない)原材料を使用しています。これは再生不可能資源の消費の削減に役立ち、ラボでの消費量を低減します。
Fetal Bovine Serum Basics
Learn the basics of FBS for cell culture, including information on the FBS uses, components, and the market dynamics driving this industry.
Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Gibco iMatch Sera Lot Matching Tool
Provide your previous Gibco FBS lot number or answer a few questions to find your ideal serum match.
Find your regional sales representative
Connect with a regional FBS sales representative.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support?
Contact our expert team for technical and application support of laboratory products.
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.