平滑末端や長鎖の PCR 産物のクローニングは、高いバックグラウンドのために困難な場合があり、しばしば組換え体の産出率が低くなります。当社独自の Zero Background テクノロジーは致死 ccdB 遺伝子(細胞死の制御)を使用して高効率のクローニングを可能にします。
ccdB 遺伝子は Zero Background ベクターのクローニング部位に組み込まれます。CcdB タンパク質はバクテリアのギラーゼを毒し、ホース染色体の分解と細胞死を引き起こします。インサートがベクター中にライゲーションされると ccdB 遺伝子が妨害を受け、組み換え体のコロニーのみが増殖します。高いベクターバックグラウンドを除去することにより、Zero Background テクノロジーは 100%に近い組み換え体を産出し、何百ものバックグラウンドのコロニーをスクリーニングする作業から解放されます。
Zero Blunt クローニングキット
Zero Blunt クローニングキットは、ExpressLink T4 DNA リガーゼを追加して提供され、ライゲーションは室温でわずか 5 分間で完了し、インサートを含有する組み換え体を通常 80%以上産出します。
Zero Blunt TOPO クローニング
Zero Blunt TOPO テクノロジーにより、PCR からクローンまでわずか 5 分間で完了します。Zero Blunt TOPO は適正なインサートを使用することで最大 95%までのクローンを産出し、リガーゼ、PCR 後の操作、あるいは特定の配列を含む PCR プライマーを必要としません。
リソース
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションに関するヒント、トラブルシューティングヘルプおよびリソースが見つかります。
クローニングエジュケーション
PCR クローニングの戦略およびサブクローニングアプローチの詳細をご覧ください。
PCR エジュケーション
クローニングなどにおけるハイフィデリティ PCR の重要性の概要をご覧ください。
関連する製品およびサポート