突然変異生成
お客様のワークフローを合理化する堅牢で高効率なシステムとキット
  • スピード—3 kb プラスミドでは、結果を得るまでの時間は通常 3 時間未満
  • 正確さ—変異導入部位が一つの場合、最高 25 のヌクレオチド(nt)を改変
  • 柔軟性—原理上どのようなプラスミドでも置換、欠失、または挿入を導入可能
  • 簡便性無料のオンラインツールは、構築とプライマー設計をガイドし、容易に実行するための最終的な構築体配列を生成
お客様に最適な特定部位突然変異導入システムは?
 GeneArt Site-Directed Mutagenesis System GeneArt Site-Directed Mutagenesis PLUS System
1 カ所/プラスミド
3 カ所/プラスミド 
変異導入効率1 カ所に対し >90%1、2 または 3 カ所に対し >90%
変異数
  • プラスミド当たり 1 カ所に 25 塩基までの変異
  • 25 塩基までの変異、 12 個までの縮重配列 (1 カ所)
  • 3 塩基までの変異、 3 個までの縮重配列 (複数か所)
所要時間3 kb のプラスミドで通常 3 時間以内10 kb 以下のプラスミドで通常 3 時間以内
 今すぐ注文今すぐ注文
GeneArt 特定部位突然変異導入ワークフロー
高い変異導入効率
High mutagenesis efficiency
高い変異導入効率。複数塩基の突然変異生成は一般的であり、当社は pUC19 プラスミドを使用して 12 塩基の置換、挿入、および欠失をテストしました。一つの突然変異プライマーを使用してランダムな 12 塩基置換を行いました。また、停止コドンを含むランダムな 12 塩基のオリゴヌクレオチドを、野生型 pUC19 プラスミドに挿入した後、正確にその 12 個の塩基を欠失させ野生型プラスミドを復元しました。
複数特定部位突然変異導入の効率
Multisite-directed mutagenesis efficiency
複数特定部位突然変異導入の効率。この図は、5、10 および 14 kb のプラスミドにおける 1 bp または 3 bp の 3 カ所の複数特定部位突然変異導入の効率を示しています。すべての例において、変異導入部位(それぞれ 1 または 3 bp)には挿入、欠失、置換が含まれていました。GeneArt Site-Directed Mutagenesis PLUS System の性能は、競合他社製キットの最新版複数特定部位突然変異生導入キットと同等でした。