Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品) |
Custom TaqMan MGB プロ―ブ | Custom TaqMan TAMRA プロ―ブ | Custom TaqMan QSY プロ―ブ (オンラインオーダー) | |
---|---|---|---|
納期 | 3営業日程度 | 3営業日程度 | 2~3週間 |
推奨用途 | 大部分の qPCR アプリケーション (オールラウンドなプローブ) | TAMRA プローブを用いるプロジェクト間における一貫性の確保 | 3種類以上の蛍光色素が必要とされるマルチプレックスアッセイ |
鎖長 | 通常 14~20 塩基 | 通常 20~30 塩基 | 通常 20~30 塩基 |
レポーター色素 | FAM, VIC, TET, NED | FAM, VIC, TET | FAM, VIC, ABY, JUN |
精製グレード | HPLC | HPLC | HPLC |
保証収量 | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol | 6,000 pmol 20,000 pmol 50,000 pmol |
納品形態 | 液体 | 液体 | 乾燥 液体 – 1X TE – 100 pmol/ul |
注文方法 | 注文書ダウンロード 注文書送信先:oligosjp@thermofisher.com | 注文する |
ご利用頻度の高いプローブ/プライマーセットの専用注文書をご用意しています
5'末端を蛍光で標識したプライマーです