Search Thermo Fisher Scientific
CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集のオールインワンベクターを構築します。お客様のターゲットに対するgRNAデザインからベクター構築、プラスミド調製のほか、オプションで培養細胞を用いた活性評価サービスを提供します。
配列デザイン/オリゴDNA合成 | ご提供いただいた配列情報を用いて最適なターゲット配列をデザインし、オリゴDNAを合成します。 | 3週間 |
---|---|---|
オリゴアニーリング/CRISPR Nuclease Vector への挿入 | オリゴをアニーリングして二本鎖を形成させ、ご希望のCRISPR Nuclease Vectorにライゲーション反応で挿入します。 | |
大腸菌の形質転換/ミニプレップ | 反応液で大腸菌を形質転換し、得られたコロニーからプラスミドをミニプレップにより抽出します(トランスフェクショングレード)。 | |
インサート配列確認 | シーケンス解析により目的配列が挿入されたことを確認します。 |
コンストラクト数 | 価格 |
---|---|
1コンストラクト | ¥75,000 / vector (計 ¥75,000) |
2コンストラクト | ¥70,000 / vector (計 ¥140,000) |
3コンストラクト | ¥49,500 / vector (計 ¥148,500) |
プラスミド精製(オプション) | ¥30,000~ / vector (50ug~) 納期2週間~ |
活性評価サービス(オプション) | ¥220,000 (3コンストラクトまで) 納期3週間 |
CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集のオールインワンベクターです。標的配列に相補的なgRNAを設計 し、ベクターへクローニングして細胞へ導入して使用します。このベクターにはレポーター遺伝子のCD4遺伝子かOrange Fluorescent Protein(OFP)遺伝子が含まれています。これらの細胞での発現を目印に、トランスフェクション効率の確認や、抗CD4抗体が結合した磁気ビーズやセルソーターでCRISPR/Cas9を発現した細胞を濃縮し、目的細胞をスピーディにクローニングできます。製品のより詳しい情報はこちらから
ゲノム編集の標的箇所付近のDNAをPCRで増幅し、再度アニールすると、塩基の挿入/欠失が起こった箇所ではヘテロ二本鎖ミスマッチが形成されます。このミスマッチを特異的に認識して切断する特別な酵素で処理し、その断片をゲル電気泳動して確認します。GeneArt®Genomic Cleavage Detection Kitは、ゲノムDNAやPCR産物の精製を省くことで、標的遺伝子の変異が簡単に検出できる特長をもったキットです。製品のより詳しい情報はこちらから
Email:こちらのフォーム(Excel)にご記入の上、メールにてjpcustom@invitrogen.com までお送りください。