c7c8 - 키/사양/리소스/애플리케이션/기술/문서/문의하기
전세계의 제조 및 검사 실험실 시설 내 IC 설계자 및 QA 프로그램 관리자들이 기능이 다양하고 강력하며 유연한 고수율 검사 시스템인 Thermo Scientific MK.4를 채택하고 있습니다. MK.4는 쉽게 업그레이드할 수 있으며 계속해서 진화하는 규제 및 품질 표준을 통해 검사 작업을 완벽하게 진행할 수 있습니다. MK.4의 첨단 고속 릴레이 기반(모듈식 매트릭스) 하드웨어는 기계적으로 구동되는 ESD 테스터보다 평균 10배 더 빠릅니다. 전환되는 매트릭스는 일정한 ESD 경로를 제공할 뿐 아니라 설치된 V/I 전원 중 하나에 핀을 접지/플로트(float)/벡터링/연결할 수 있도록 합니다. 또한 첨단 알고리즘은 최신의 JEDEC/ESDA 후속 펄스 표준에 따라 펄스 소스 기술을 지원하여 정확한 HV 스위칭을 보장합니다. 강력하고 매우 빠른 임베디드 VME 컨트롤러는 검사 속도를 가장 빠르게 실행할 수 있도록 지원합니다. 임베디드 컨트롤러와 테스터 PC 서버 간의 데이터 전송은 TCP/IP 통신 프로토콜을 통해 처리되므로 데이터 전송 시간이 최소화됩니다. 테스터 PC 서버는 내부 네트워크뿐만 아니라 인터넷을 통해 액세스할 수 있으므로 시스템에 대한 원격 액세스를 통해 시스템 상태를 확인하거나 결과 정보를 수집할 수 있습니다.
주요 특징
신속한 릴레이 기반 작업
신속한 릴레이 기반 작업 - 최대 2304 채널
간편한 검사 작업
신속하고 간편한 검사 작업을 위한 솔리드 스테이트 매트릭스 토폴로지.
래치업(Latch-Up) 자극 및 소자 바이어싱
래치업(Latch-Up) 자극 및 소자 바이어싱.
탁월한 펄스 소스(pulse source) 성능
특허 받은 HV 절연 기능이 있는 고압 전원 섀시는 뛰어난 펄스원 성능을 제공합니다.
첨단 소자 사전조절(preconditioning) 기능
전체 규정에 준수하는 JESD78 래치업(Latch-Up) 검사는 견고한 설계를 확신하기 위해 고전압/고전류 스트레스를 지원합니다.
뛰어난 검사 속도와 처리량 속도
대규모 병렬 처리는 뛰어난 검사 속도와 처리량 속도를 제공합니다.
더 작고, 더 빠르고, 더 스마트한 장치
오늘날의 최신 설계와 첨단 패키지에 대한 글로벌 검사 수요를 해결합니다.
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
최대 2304 핀 검사 장치
  • 시스템을 1152, 1728 또는 2304 핀으로 구성할 수 있습니다
파형(waveform) 네트워크
  • 2개의 12 사이트 HBM(100 pF/1500Ω) 및 옵션 MM(200 pF/0Ω) 펄스 소스는 최대 12개의 소자를 동시에 처리합니다. 특허 받은 설계로 차세대 파형 규정을 준수합니다.
여러 소자 선택
  • 여러 소자가 있는 경우, 그래픽 디스플레이는 검사를 위해 선택된 소자를 나타내고 진행 인디케이터는 검사 상태 정보와 함께 현재 Device Under Test(DUT)를 표시합니다 
치수 / 중량
  • 60cm(23.5인치) W x 99cm(39인치) D x 127cm(50인치) H; 224kg(500lbs) 
작동 온도
  • +19°C~+22°C(+66°F~+72°F)
비작동 온도 
  • 10°C~+60°C(+50°F~+140°F)
습도 범위
  • 30~60%, 비응축
시스템 전원 요구 사항
  • 190~230VAC, 3상, 5선, WYE 구성, 47~63Hz, 22A
Style Sheet for Komodo Tabs
리소스
응용분야
esd_thumb_274x180_144dpi
ESD 반도체 적격성 검사
정전기 방출(ESD)에 민감한 소자를 식별하려면 모든 ESD 관리 계획이 필요합니다. 당사는 기기 적격성 요건을 충족할 수 있도록 완벽한 테스트 시스템 제품군을 제공합니다.
기술
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
문의하기
전자 현미경 서비스
반도체