Thermo Scientific Pegasus ESD 검사 시스템은 웨이퍼, 다이 또는 패키지 수준에서 보호 구조를 특성 분석하는 데 사용되는 낮은 패러사이트 2핀 테스터(low parasitic 2-pin tester)입니다. Pegasus는 또한 기기 적합성 평가 루틴의 일부로 사용할 수 있으며, 자동화된(릴레이 기반) high pin count ESD 검사 시스템을 사용하여 수집된 결과에 대한 보충 데이터를 제공합니다.  검사는 HBM(Human Body Model) 파형, MM(Machine Model) 파형에 대한 최신 산업 표준뿐만 아니라 EOS/ESD 협회의 HMM(Human Metal Model)에 기반한 파형과 같은 진정한 시스템 수준(150pF/330Ω) IEC를 제공합니다. 시스템의 펄스 소스(pulse source) 설계 및 펄스 소스 전달 방법은 발생기 출력 뿐 아니라 검사 대상 장치에서 직접 파형 충실도를 보장합니다. 각 ESD 이벤트에 대해 현재 파형을 자동으로 캡처하고 분석할 수 있습니다.  또한 전압 파형을 캡처하여 보호 구조의 켜짐 수준(turn-on level)을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 전압 파형은 일반적으로 ESD 이벤트 후 변화를 보이기 때문에 고장 여부를 결정하는 수단으로 사용할 수도 있습니다.
주요 특징
완전한 규정준수 검사
최신 산업 표준에 따른 규정을 완전 준수하는 HBM(Human Body Model) 및 MM(Machine Model) 검사.
시스템 수준 ESD
제안된 HMM(Human Metal Model) 요구 사항을 충족하는 진정한 시스템 수준의 ESD 150pF/330Ω 네트워크(50Ω 에뮬레이터가 아님)
웨이퍼 프로브
패키지, 다이 또는 웨이퍼에서 모든 소자를 웨이퍼 프로브로 2핀 연결
고장 분석
비교 고장 분석을 위한 사전/사후 커브 트레이스 측정.
오실로스코프 인터페이스
자동 내부 감쇠 기능이 포함된 오실로스코프 인터페이스(GPIB, USB 또는 TCP/IP)
저장
최신 산업 표준을 이용한 자동 분석 기능으로 모든 파형 저장.
ESD 파형(waveform) 발생기
Pods(ESD 파형 발생기)는 프로버 스테이션에 쉽게 설치할 수 있습니다.
공급 제어
pre- 및 post-Idd 측정을 위한 바이어스 공급 제어
사양
재품 표 사항에 대한 스타일시트
파형
  • HMM - 제안된 ESDA HMM; HBM - JEDEC/ESDA JS-001, MIL-STD 883, and AEC Q100-002; MM - ESDA STM5.2, JEDEC JESD22-A115, AEC Q100-003
ZAP 전압
  • HMM 및 HBM의 경우 +/- 15 V~12 kV, MM의 경우 +/- 50 V~2 kV 
ZAP 전압 분해능
  • 1V
ZAP 전압 정확도
  • 설정점 +/-5 V 소스 성능 ZAP의 1%  
ZAP 개수/간격 범위
  • 1~9999개/0.3~10초 간격
커브 트레이싱
  • 전압: 0~200 V(더 높은 전압은 제조업체에 문의)
  • 분해능: 10 mV
  • 전압 범위: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V
  • 전류: 0~1 A
  • 분해능: 100 nA
  • 전류 범위: 1 μA, 10 μA, 100 μA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1 A 정확도 범위의 0.5%
  • 출력: 22 W: 21 V @ 1 A~210 V @ 0.1 A
  • 저항 감지: 1 ohm~200 M ohm
  • 측정 지점: 10~250
합격/불합격 기준 
  • 상대값 및 절대값
기본 제어기 치수
  • 43.2cm(17인치) W x 43.2cm(17인치) D x 13.2cm(5.2인치) H 
저진공 모드
  • 16.4cm(6in) W x 12.7cm(5in) D x 8.9cm(3.5in) H
중량
  • 제어기: 8.4kg(18.5lbs)
  • 포드: 1.4kg(3lbs)
메인 제어기 전원
  • 100~240VAC, 2Amp 50/60Hz
온도 범위
  • 작동 온도: +15°C~+40°C(+59°F~+104°F)
  • 비작동 온도: 4°C~+60°C(+40°F~+140°F)
  • 습도 범위: 30~60%, 비응축
전원 요건
  • 시스템: 100~240VAC, 2A, 50/60Hz
  • 컴퓨터 및 모니터: 100~240VAC, 6.5A, 5060Hz 
응용분야
esd_thumb_274x180_144dpi
ESD 반도체 적격성 검사
정전기 방출(ESD)에 민감한 소자를 식별하려면 모든 ESD 관리 계획이 필요합니다. 당사는 기기 적격성 요건을 충족할 수 있도록 완벽한 테스트 시스템 제품군을 제공합니다.
Style Sheet for Komodo Tabs
기술
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
ESD 규정 준수성 검사
정전기 방출(ESD)은 반도체와 집적 회로의 작은 특성 및 구조를 손상시킬 수 있습니다. 당사에서는 기기가 표적 ESD 규정 준수 표준을 준수하는지 검증하는 종합적인 검사 장비 세트를 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
문의하기
전자 현미경 서비스
반도체