FootandMouthTessting-showcase
구제역(FMD)은 전염성이 매우 높은 바이러스성 질병으로 발굽이 갈라진 동물은 전부 영향을 받으며 전 세계에 널리 퍼져 있는 병입니다.
FMD 바이러스는 Picornaviridae family의 Apthovirus genus에 속합니다. FMD 바이러스에는 일곱 가지 혈청형이 있습니다. O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 및 Asia 1입니다. 한 가지 혈청형에 의해 감염되었다고 해서 다른 혈청형에 면역성이 생기는 것은 아닙니다.
FMD는 가축 살처분과 피해 지역의 육류 수출 제한으로 인해 축산업계의 생계에 심각한 경제적 위협이 되고 있습니다. 소, 돼지, 양, 염소 등 가축은 FMD에 감염되기 쉽습니다.
PrioCHECK FMDV 검사—신뢰할 수 있는 솔루션
빠르고 간단한 검사 절차
  • 총 분석 시간(세척 및 전처리 포함)이 150분 미만
높은 민감도와 특이도
  • 최고의 민감도와 특이도 제공
효율성 및 신뢰성
  • 검사 구성: FMDV O형(발생 빈도가 가장 높은 유형), FMDV A형, FMDV Asia 1형, FMDV NS(DIVA), 그리고 7가지 혈청형 모두에 대한 FMD 백신 배치 공정 내 제어 및 qPCR 시약
  • DVI(Danish Veterinary Institute, 덴마크 수의학 연구소) 및 CVI(Central Veterinary Institute, NL, 네덜란드 중앙 수의학 연구소) 등의 주요 기관과 협력하여 개발
  • 전 세계 20개 이상의 국가표준실험실에서 사용
  • 유엔식량농업기구(FAO)와 세계동물보건기구(OIE)로부터 구제역 발생 후(회복기) FMD 바이러스가 없음을 입증하는 방법으로 인정받음
PrioCHECK FMDV NS 및 유형별 항체를 확인할 수 있는 ELISA 키트는 구제역 발생시 전체적인 교차 검사와 통상적인 검사를 위한 포괄적인 제품을 제공합니다.
양성 동물 식별
PrioCHECK Antibody ELISA 키트는 무리에서 양성 동물을 식별하고 무리 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.
재유입 위험 감소
수입된 동물의 경우 무리에 합류하기 전에 검사를 실시할 수 있으므로 해당 지역에 FMD가 유입될 위험을 최소화할 수 있습니다. 발병 지역에서 수입된 육류도 이와 유사하게 검사할 수 있습니다.
PrioCHECK FMDV NS Antibody ELISA 키트
PrioCHECK FMDV NS ELISA는 바이러스의 보존성이 높은 NS 단백질의 3ABC 항원에 대한 항체를 검출합니다. 이는 모든 혈청형의 FMD 바이러스를 제어할 수 있는 독자적인 도구이며 백신 접종 동물과 미접종 동물을 구별하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 경제성과 관련된  발굽이 갈라진 동물인 소, 돼지, 염소, 양에 대한 스크리닝
  • 감시 및 스크리닝에 사용
  • 모든 백신 접종 전략에 적합(DIVA 검사)
  • EU 기금 프로젝트에서 동급 최고의 FMD NS ELISA로 평가됨*
  • 전 세계 20개 이상의 NRL에서 선택한 검사
  • 단기(2시간) 또는 장기 배양(16~18시간) 옵션 제공
 제품 전단지 보기 ›
*2006 EuFMD 상임 기술위원회 연구 그룹 세션 - 키프로스 파포스, 2006년 10월 17~20일. (PDF)
PrioCHECK FMDV Type-Specific(O, A, Asia 1) Antibody ELISA 키트
 PrioCHECK FMDV O형,  PrioCHECK FMDV A형 및 PrioCHECK FMDV Asia 1형 키트는 특정 바이러스 혈청형을 인식하는 blocking ELISA로서 전염병 발생 상황에서 선별 및 확진에 사용할 수 있습니다.
  • 소, 돼지, 염소, 양  등 경제성과 관련된 발굽이 갈라진 동물에 대한 스크리닝
  • 시판되는 특이적 혈청형 ELISA의 고유한 세트
  • 백신 미접종 무리의 감시 및 스크리닝에 사용
  • O형 ELISA는 몽골, 영국, 한국 및 중국에서 구제역 발생 시 성공적으로 사용됨
  • 전 세계 20개 이상의 NRL에서 선택한 검사
 제품 전단지 보기 ›
백신 검사를 위한 PrioCHECK FMD IPC 3ABC 키트
PrioCHECK FMD IPC 3ABC 키트는 빠르고 감도가 높으며 비용 효율적인 도구로 FMDV 백신 순도를 측정합니다. 이는 용량과 조성에 관계없이 백신-항원 배치에서 3ABC 단백질을 검출하고 정량화하는 데 사용되는 공정 내 제어(IPC: in-process control), 여과 보조 화학발광면역분석법(FAL-ELISA)입니다.
  • DIVA 검사 적용에 필요한 고순도 백신 보장(3ABC 항원 없음)
  • 3ABC ng 양 정량화
  • 사용하기 쉬운 플랫폼
  • 비용 절감 및 잠재적으로 in vivo 검사 대체 가능
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.