Min Exploration Intro image
가장 경제적인 자원을 신속하게 식별
채광과 탐사 과정의 모든 단계에서 광산 모델, 판단, 경험을 토대로 결정을 내립니다. 탐사 예산 극대화, 실험실 시료를 미리 스크리닝, 드릴 타겟을 신속하게 식별, 재동원 비용 절감, 자본 시장에 대한 정확한 보고서의 신속한 확보 등의 이점을 확보해야 합니다. 휴대용 X-선 형광(XRF) 분석기와 시료 수집 및 준비 도구는 채광 및 탐사 애플리케이션에서 원소 분석 기술의 최첨단 혁신을 제공하면서 긍정적인 투자 수익의 길을 열어주고 있습니다. 
휴대용 분석기를 사용하면 실시간으로 분석할 수 있고, 탄광 매핑, 광석 등급 관리, 환경 규정 준수에 사용할 수 있습니다. 다양한 비금속, 귀금속, 희토류 원소, 광물 연료, 산업용 광물, 가스 함유층 시료의 탐사와 채광이 가능합니다.
XRF 기술 센터
X-선 형광(XRF)은 물질의 화학 조성을 파악하는 데 사용되는 비파괴 분석 기법입니다. 작동 원리는? 이 기술의 정확도는? 안전성은?  이 리소스에서 자세히 알아보십시오. 
추가 정보
이수 검층에서 휴대용 Thermo Scientific Niton XRF Analyzer 사용
암석 종류를 직접 확인할 수 있는 장비는 없습니다. X-선 회절(XRD) 및 라만 분광법과 같은 실험실 방법은 암석의 광물 조성을 파악하기 위해 광물학에서 사용됩니다. 이제 이 기법은 FPXRF(field-portable x-ray fluorescence)를 통해 보완되고, 원소 조성뿐 아니라 저류암의 지구화학적 성질의 미묘한 변화를 파악하고 한 암석 종류에서 다른 암석 종류로 점진적으로 전환되는 과정을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 
추가 정보
동영상
희토류 원소
REE가 귀금속만큼 희귀한 것은 아니지만, 이 원소의 채광 및 추출 기술은 상당히 고가입니다 REE의 탐사 및 채광은 (주로 전자기기 분야에서의) 높은 수요와 전 세계 공급 부족으로 인해 크게 증가했습니다.
채광 및 광물 탐사 프로젝트에서 시료 전처리 도구 사용
ICP(inductively coupled plasma) 및 AAS(atomic absorption spectroscopy)와 같은 실험실 기반 기법은 지질 시료 분석에 자주 사용됩니다. 이들 기법은 균질한 암석 분말을 활용하여 석기나 광맥/소정맥에서 이질성 효과와 광석 광물의 불균일한 분포를 없앱니다. 그렇지만 이 방법을 사용하려면 용액에 시료를 완전히 용해시켜야 합니다. 많은 광물(일부 광석 광물 포함)에서 완전한 용해가 불가능하기 때문에 분석 값은 실제로 완전하지 않습니다.
추가 정보
동영상
Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+를 통해 원소 분석 결과를 즉시 확보할 수 있습니다.
Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+를 사용하여 시료를 분석하고 원소 결과를 지리공간에서 배치하는 방법을 보여줍니다.
고객 후기: 채광 분야 고객들이 현장에서 실험실 품질 수준의 분석을 통해 사업에 얼마나 도움이 되었는지에 대한 경험을 공유합니다.