Search Thermo Fisher Scientific
자동시료주입기 바이알에 사용하는 셉타는 시료 증발, 시료 유지, 니들 구부러짐 및 막힘, 기기 가동 중단 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 셉타 선택의 어려움으로 인해 작업이 지연되는 일이 없도록 하십시오. 간편한 온라인 Thermo Scientific 셉타 선택 도구를 사용해보십시오. 사용 중이신 기기와 활용 분야에 맞는 최상의 셉타를 찾기 위해 몇 가지 질문에 답해주십시오.
셉타 선택 도구(Septa Selection Tool)는 몇 가지 간단한 질문을 통해 최적의 셉타를 추천합니다.
셉타 선택 도구는 다음과 같은 차트를 이용해 시료 오염과 손상 방지에 도움이 되는 최적의 셉타를 선택합니다.
다중 주입? | 온도? | 얇고 손상되기 쉬운 바늘? | 무디고 두꺼운 바늘? | 중요한 분석? | 낮은 코어링? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
양호한 재밀폐성 필요 | -40°C ~ 120°C | -40°C ~ 110°C | -60°C ~ 200°C | 부드럽고 얇은 셉타 필요 | 침투 효율을 높이는 슬릿/사전 절단 라이너 (HPLC) | 매우 깨끗한 라이너 필요 | 양면 PTFE 라미네이트 라이너 필요 |
천연 고무/TEF | 천연 고무/TEF, 부틸/PTFE | 레드 고무/PTFE | 실리콘/PTFE | 예: 실리콘/PTFE | 실리콘/PTFE, 슬릿 | 실리콘/PTFE | PTFE/실리콘/PTFE PTFE/부틸/PTFE |
진행할 실험에 적합한 셉타를 선택할 때는 다음 사항을 고려해야 합니다.
제조사가 어디냐에 따라 기기에 사용하는 주입기 니들 유형이 각기 다르며, 어떤 기기에는 프리슬릿 셉타를 사용하거나 쇼어(경도) 값이 낮은 재질을 선택하는 것이 니들 구부러짐과 같은 니들 관련 문제의 발생 확률을 줄이는 데 유리합니다.
취급하는 화합물이 휘발성인 경우 밀폐성이 뛰어난 셉타를 사용하는 것이 화합물 손실 방지를 위해 매우 중요합니다. 당사의 첨단 바이알 마개 시스템(AVCS) 캡은 바이알을 잠글 때 상황에 따른 가변성을 제거하여 일관되게 최상의 밀폐압을 확보해줍니다.
HPLC, UHPLC, GC 실험에 일반적으로 사용되는 일부 용매는 셉타 사용에 영향을 줄 수 있습니다.
뚜껑을 막은 시료 바이알을 높은 온도에 노출시켜야 하는 경우 고온에 견딜 수 있는 재질의 셉타를 사용하는 것이 좋습니다.
셉타를 만드는 소재는 다양합니다. 아래는 소재 유형별 셉타의 특성과 용도에 대한 설명입니다.
일반적인 기체 크로마토그래피 분석에 주로 사용됩니다. 재밀폐성은 중간 정도이며 화학적 불활성이 양호합니다. 다수 주입이나 추가 분석을 위해 샘플을 일시 보관하는 용도로는 적합하지 않습니다. PTFE는 한 번 부서지면 고무를 화학적 공격에 노출시키는 보호 층입니다.
고무 재질의 특성상 듀로미터가 낮아 니들을 찌르기가 쉽습니다. 일반적인 GC에 많이 사용되는 저렴한 비용의 셉타입니다.
피어싱 니들을 주로 사용하는 단단한 재질의 고무입니다. 일반적인 GC에 가장 많이 사용되는 저렴한 비용의 셉타입니다.
얇은 PTFE 층(0.003")이 있는 프리슬릿 형 고급 레드 고무 초정밀 게이지 시린지 니들을 사용하거나 바이알 내부에 진공압이 걸릴 가능성이 있는 경우에 사용합니다.
PTFE에 실리콘 고무가 라미네이트된 고급형 셉타. 뛰어난 재밀폐성이 필수인 경우에 사용합니다. 셉타 코어링에 견디기 때문에 다중 주입이 필요한 경우에 유리합니다. 액체 크로마토그래피에 주로 사용되는 셉타
흰색의 중간 경도 실리콘 재질이며 레드 PTFE 보호층의 두께를 다양하게 선택할 수 있습니다.
초순수 연성 실리콘이 PTFE에 라이네이트된 형태. 코어링에 저항성이 있으며 정밀 게이지 니들을 사용하는 기기에 권장됩니다. 또한 순도가 높아 LC-MS와 GC-MS에 유리합니다.
매우 부드러운 실리콘이 PTFE에 라미네이트된 형태. 신축성 니들에 사용합니다.
중간 경도 실리콘의 양쪽에 PTFE 층이 있습니다. 재밀폐성이 평균 이상이며 코어링에 대한 저항성이 가장 뛰어납니다. 미량 분석이나 긴 주입 간격과 같은 요구 사항이 매우 까다로운 경우, 또는 내부 표준으로 사용하기 적합합니다. 직경이 크고 끝이 뭉툭한 시린지 니들을 사용하는 모든 자동시료주입기에 사용할 수 있습니다.
PTFE로 표면 처리된 프리슬릿 형 고급 순백색 실리콘. 초정밀 게이지 시린지 니들을 사용하거나 바이알 내부에 진공압이 걸릴 가능성이 있는 경우에 사용합니다.
내화학성이 매우 뛰어나고, 저항성이 상대적으로 약한 단성체를 위한 보호막으로 사용됩니다.
단일 주입 및 짧은 샘플링 사이클. 이 유형의 셉타는 재밀폐성이 없습니다.
Viton은 화학적 내성이 가장 뛰어난 재질이며 재밀폐성은 제한적입니다. 염소계 용매를 취급하는 경우에 유리합니다. Viton의 기본적인 경도 특성상 이 셉타는 정밀 게이지 시린지 니들에는 적합하지 않습니다.
캡의 일부로 몰딩되어 있습니다.
내화학성이 있지만 재밀폐성이 없어 일회용으로만 사용합니다. 불소 중합체 코팅이 없어 PFOA 분석에 적합합니다. 헤드스페이스 바이알과 시료 준비 용도로 적합한 20mm 씰.
저온(125°C 미만) 또는 저압 조건에 사용되는 저렴한 옵션입니다. PTFE 보호층이 없어 알칸, 벤젠, 염소계 용매, 시클로헥산 등에는 적합하지 않습니다.
PTFE 층이 없습니다. 투과성이 낮아 기체 시료 채취에 사용됩니다.
PTFE 층이 없습니다. 투과성이 낮아 기체 시료 채취에 사용됩니다.
PTFE 층이 있어 기체 침투율이 낮은 일반적인 유기 용매 취급에 적합합니다.
PTFE 인서트가 있는 특수 성형 씰입니다. 부틸 및 PTFE 재질의 밀폐면으로 비 PTFE 표면 셉타에 비해 밀폐성이 더 확실합니다. 125°C 미만의 온도에 이상적입니다. 밀폐성이 뛰어나고 대부분의 용매에 대해 저항성이 탁월하며 코어링이 적고 천공 내성이 높습니다. PTFE가 내화학성을 더욱 높여줍니다.
백그라운드 피크가 매우 낮고 투과성도 약한 휘발성 물질을 취급하기에 탁월한 셉타입니다. 알코올과 수용성 시료에도 이상적입니다. 재밀폐성이 우수하고 코어링에도 잘 견딥니다.
125°C가 넘는 온도 조건에서 가장 적합한 셉타입니다.
블리드가 낮은 고온용 씰 최대 300°C 온도 조건에서 가장 적합한 셉타입니다.
PTFE 면이 있는 얇은 1.4mm 씰 실리콘 층이 얇아 재밀폐성이 떨어집니다.
반사 알루미늄 표면이 실리콘 씰을 보호합니다. 화이트 실리콘은 최대 170°C 조건에 적합합니다.
반사 알루미늄 표면이 실리콘 씰을 보호합니다. 레드 실리콘은 최대 250°C 조건에 적합합니다.
시각적 차단을 최소화한 투명하고 부드러운 실리콘. 씰이 얇고 어느 정도의 재밀폐성이 있어 용매 세척, 용매 추출 및 고체상 미세추출(SPME)에 적합합니다. 직접적인 헤드스페이스 용도로는 적합하지 않습니다.
동결건조 물질 밀폐를 위한 부틸 재질의 마개. 보관 온도와 기체 침투율이 낮은 조건에 적합합니다.
PTFE 층과 밀폐 링이 있어 강력 용매를 단단히 밀폐합니다. 시료 전처리 과정에서 액체 추출 또는 SPME 단계에 사용합니다. 재밀폐성이 없습니다. 일회용으로만 사용합니다.
Thermo Scientific은 HPLC, GC, MS 기기 유형, 활용 분야, 예산에 따라 선택 가능한 모든 유형의 바이알과 마개를 제공합니다.
Thermo Scientific의 2mL SureStop 바이알과 첨단 바이알 마개 시스템(AVCS) 캡을 사용해보십시오.
혁신적인 스크류 캡과 바이알이 작업자의 주의력과 상관없이 언제나 확실한 씰링을 보장합니다. 다음과 같은 문제는 더 이상 염려할 필요가 없습니다.
이제 재분석 비용을 절감하고 데이터 무결성과 시료 처리율을 높일 수 있습니다.