헬륨 실린더의 수명 연장 및 비용 절감의 효과
헬륨의 공급 문제와 비용 증가는 GC-MS 분석을 활용하는 실험실에 큰 영향을 미칩니다. Thermo Scientific He-Saver-H2safer 인젝터를 통해 실현되는 비용 절감 효과를 계산해 보세요. 이 인젝터는 캐리어 가스를 헬륨이나 수소 중 어떤 것을 사용하더라도 연구자의 분석 목표를 달성하고 분석 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
HeSaver-H2Safer
헬륨 가스의 소비를 줄이고자 하시나요? HeSaver-H2Safer로 헬륨 실린더 수명을 수개월에서 수년까지 연장하세요. 또는 캐리어 가스를 수소로 변경하고자 할 때 HeSaver-H2Safer를 사용하면 주변으로 수소가 방출되지 않아 안전하며, 수소 센서가 필요치 않습니다.
HeSaver-H2Safer에 대해 자세히 알아보기 >
헬륨 비용 상승 및 공급 문제를 완화하는 데 도움을 드리는 한시적 혜택
헬륨의 소비를 줄이거나 GC-MS 분석에서 더 쉽게 사용할 수 있는 가스로 변경해 보세요. 한시적인 혜택! 새로운 GC-MS 또는 GC-MS/MS를 통해 SSL 인젝터를 HeSaver-H2Safer 인젝터로 무료로 업그레이드하세요. 캐리어 가스의 소비량을 줄여 비용을 절감하는 동시에 최신 분석 역량을 확보할 수 있습니다.
기간 한정 혜택 받기
비용 절감의 효과와 헬륨 실린더의 수명을 계산해 보세요.
캐리어 가스로 헬륨과 수소 중 무엇을 사용하든 He-Saver-H2Safer 인젝터를 통해 비용을 얼마나 절감할 수 있는 지 알아보세요.
자세히 알아보기 
Gas conservation when using helium or hydrogen as GC carrier gas
헬륨 또는 수소를 GC 캐리어 가스로 사용 시의 가스 보존
HeSaver-H2 Safer 기술은 캐리어 가스의 유속을 제한하여 헬륨 또는 수소의 소비를 줄입니다.
  • 헬륨 사용자: 헬륨 부족 문제에 대비하고 실린더 수명을 늘리면서 GC 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 수소 사용자: 고온 SSL 인젝터(주입기)에서 시료와 수소 간의 반응을 최소화하여 더 안전한 조건을 보장합니다.
기술 노트 다운로드 ›
헬륨 또는 수소를 사용하는 경우 HeSaver-H2Safer 기술을 사용하면 캐리어 가스 소비의 관리가 더욱 잘 이루어집니다.
헬륨 부족 문제가 고처리량 실험실의 비용 및 제품 공급에 영향을 미치고 있지만, 캐리어 가스의 종류를 교체할 수는 없습니다.
Thermo Scientific iConnect SSL 인젝터 모듈용 Thermo Scientific HeSaver-H2Safer 키트는 특허 받은 고유 기술로 헬륨 가스를 하루 종일 절약할 수 있습니다. 이 키트는 헬륨(또는 수소) 캐리어 가스를 분석 컬럼(소량 mL/min)에 공급할 때만 사용하고, 가스 소비의 주요 원인인 시료 분할(split)에는 질소를 사용합니다.
HeSaver SSL 기술을 사용하여 절약할 수 있는 에너지의 양은 사용되는 분석법과 그 분석법에서 사용되는 스플릿 플로우에 따라 달라집니다. 스탠다드에서 HeSaver-H2Safer 기술을 사용하면 가스가 72% 절약되며, 실린더 수명은 3.5배 길어 집니다.
SSL용 HeSaver-H2Safer 기술은 캐리어 가스 소비를 크게 줄입니다. Thermo Scientific Trace 1600 GC-MS에 장착된 모든 iConnect 분할/비분할(SSL) 인젝터 모듈은 셀프로 설치 가능한 키트를 통해 쉽게 업그레이드하여 HeSaver-H2Safer 인젝터로 사용할 수 있습니다. 이 기술을 통해 헬륨 및 수소(분석법에 사용되는 캐리어 가스에 따라 다름)의 총 캐리어 가스 소비를 모두 크게 줄일 수 있습니다. 기본적으로 중요한 캐리어 가스는 컬럼에 공급할 때만 사용하고 가스가 대부분 소비되는 septum purge 및 split flow를 유지할 때는 저렴한 가스를 사용합니다.
헬륨 세이버 기술은 감도에 영향을 주지 않습니다. 다이옥신 분석의 허용 기준을 충족하려면 정량화 및 확인 이온이 0.001분의 보존 시간 오차 내에 있어야 하고, 이온 비율이 15% 이내여야 하며, 평균 상대 반응 시간이 20% 이내여야 합니다. 헬륨 세이버 기술로 이 모든 기준이 충족되었습니다.
캐리어 가스는 시료의 무결성을 유지하면서 신속하게 분리하고 분석합니다. 가스 크로마토그래피(GC)만 사용 시에는, 수소는 단기간 내에 매우 높은 효율을 제공하므로 헬륨의 대체 가스로 사용하기에 적합합니다.
수소는 매우 강력하고 헬륨에 비해 비용이 저렴한 캐리어 가스입니다. 또한 수소는 현장에서 수소 발생기로 생성할 수 있기 때문에 재생 가능하고 실험실에서 즉시 사용할 수 있습니다. 크로마토그래피 관점에서 보면 수소는 점도가 낮고 확산성이 높아 짧은 분석 시간에도 분리 효율이 높습니다. 수소는 짧고 좁은 보어 컬럼과 결합할 수 있는 이상적인 가스입니다. 수소는 FID 및 기타 기존의 검출기와 호환됩니다. 수소를 HeSaver-H2Safer 기술로 사용하면 안전 위험(분할 비율이 높은 경우에도)과 고온의 인젝터에 대한 부반응의 가능성을 없앨 수 있습니다.
HeSaver-H2Safer 기술은 GC 오븐에 수소가 축적되어 발생할 수있는 안전 위험을 제거합니다. 최대 유속이 제한되기 때문에 컬럼이 파손되는 경우에도 캐리어 가스가 위험한 농도에 도달하지 않습니다. 또한 분할 라인 또는 퍼지 라인을 통해 주변 공기로 수소가 배출되지 않으며, 고온의 인젝터의 시료와 상호 작용하지 않습니다.
일반 split/splitless 대신 헬륨 세이버를 사용하면 7.5배의 헬륨을 절약할 수 있습니다. 실험실에서 한 해 동안 연중무휴 하루 종일 분석을 수행한다고 가정할 때 헬륨 실린더는 일반 split/splitless 방법을 사용할 때 3개월 정도 지속되는 반면, 이 기술을 사용하면 1.8년 동안 지속됩니다. 이처럼 상당한 양의 리소스와 비용이 절감됩니다.
필수 항목