이 동영상은 Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템의 유지보수를 수행하는 방법과 원활하게 유지하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
외부 인터넷 연결 없이 해당 장비에서 이 절차에 쉽게 액세스하려면 시스템에 Thermo Scientific Vanquish 사용자 인터페이스를 추가하십시오.
자세한 설명 및 지침은 HPLC 사용 설명서 및 빠른 설치 가이드를 참조하시거나 다운로드할 수 있습니다. 단종된 Thermo Scientific 제품 설명서 또는 추가 문서는 Knowledge Base  를 참조하십시오.
사용 설명서 및 빠른 설치 가이드
니들 또는 시료 루프(sample loop)가 막히거나 손상되면 교체하십시오. 니들 시트(needle seat)는 마모될 때마다 교체해야 합니다.
필수 부품:
  • 새 시료 루프
  • 새 니들 유닛
  • 새 니들 시트
  • 스크류드라이버 Torx T10
젖은 표면이 손상되어 내부 누출의 발생으로 펌프 성능이 저하되거나 압력 센서에 결함이 있는 경우 펌프 헤드를 교체하십시오.
필수 부품:
  • 새 펌프 헤드
  • Spacing tool
  • Size 6 육각 렌치
  • ¼” 렌치
준비 단계:
  1. 퍼지(purge) 기능을 사용하여 적절한 용매로 펌프 헤드를 세척합니다.
  2. 펌프 흐름을 끄고 시스템 압력이 0이 될 때까지 기다립니다.
펌프의 피스톤 씰(seal)은 정기적으로 또는 과도한 씰(seal) 누출로 인해 머무름 시간이 변하고 베이스라인 노이즈가 증가할 때마다 교체하십시오. 펌프 헤드를 제거할 때마다 씰 세척용 씰(seal wash seal)을 교체하십시오. 피스톤 씰을 교체할 때 서포트 링을 교체할 필요는 없습니다. 해당되는 경우에만 서포트 링을 교체하십시오.
필수 부품:
  • 새 피스톤 씰
  • 새 세척용 씰
  • 씰 핸들링 도구
  • isopropanol로 채워진 시린지
준비 단계:
  1. 펌프 헤드를 제거합니다(“펌프 헤드 교체 방법” 참조).
  2. 피스톤을 제거합니다.
  3. 펌프 헤드에서 씰 세척용 플레이트를 제거합니다.
펌프의 체크 밸브는 마모되었거나 손상되었거나 누출이 관찰될 때마다 교체하십시오.
필수 부품:
  • 새 체크 밸브 카트리지
  • 새 체크 밸브 너트(명백히 손상된 경우에만)
  • Size 13 오픈엔드 렌치
  • 집게
준비 단계:
  1. 퍼지(purge) 기능을 사용하여 적절한 용매로 펌프 헤드를 세척합니다.
  2. 펌프 흐름을 끄고 시스템 압력이 0이 될 때까지 기다립니다.
검출기의 플로우 셀이 손상되었거나 새는 경우 이를 교체해야 합니다.
필수 부품:
  • 새 플로우 셀
준비 단계:
  1. isopropanol로 플로우 셀을 세척합니다.
  2. 플로우 셀이 냉각될 때까지 기다립니다.
권장 작동 시간을 초과하거나, 램프 강도가 너무 낮거나, 램프 강도가 변동하거나, 램프에 결함이 있을 수 있는 다른 징후가 보이면 UV 램프를 교체하십시오.
필수 부품:
  • 새 UV 램프
준비 단계:
  1. UV 램프를 끕니다.
  2. 검출기의 주전원 스위치를 끕니다.
  3. 전원 코드를 분리합니다.
  4. UV 램프가 냉각될 때까지 기다립니다.
또한 제품 선택 및 주문, 제품 애플리케이션 및 사용, 장비 지원, 현장 서비스 또는 관심 제품의 대리점을 찾을 수 있도록 도와드립니다.
기술 지원 문의하기 ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
CMD Wide-format style fixes