이온 크로마토그래피 정보
수요 증가에 대처하기 위한 혁신적 이온 크로마토그래피
이온 크로마토그래피(IC) 제품에 적용된 당사의 최신 혁신적 기술을 확인해 보십시오. 고객의 관점에서 개발되어 점점 증가하는 생산성, 성능 및 간편성 요건을 만족하는 첨단 기능을 제공합니다.
전문가에게 문의하기
IC 관련 정보
IC 정보 하위 주제
캐필러리(Capillary) 이온 크로마토그래피
세계 최초의 Dionex HPIC 캐필러리(Capillary) 시스템과 컬럼이 어떤 장점을 제공하는지 확인해 보십시오. 중단없는 연속 작동이 항상 준비된 캐필러리(Capillary) IC를 통해 생산성 향상과 고압 작동의 모든 장점을 얻을 수 있습니다.
이온 크로마토그래피에서 전하 검출
전하 검출은 이온의 전하량 및 농도에 비례하여 이온을 검출하는 막 기반 기술로서 단일 표준물질을 사용하여 알려진 화합물과 알려지지 않은 화합물에 대한 신뢰성 있는 정량 분석을 제공합니다.