Search Thermo Fisher Scientific
고체상 추출은 크로마토그래피 분석 전에 액체 혼합물 내의 특정 화합물을 정제 및/또는 농축하는 데 사용하는 기술입니다. 수성 혼합물 내의 화합물은 고체상에 대한 친화성을 더 많이 또는 더 적게 가지는 물리적 및 화학적 특성을 기준으로 구분합니다. 이 기술은 소변, 혈액, 물, 음료, 토양, 동물 등의 조직에서 성공적으로 사용할 수 있습니다. 추출 과정에서 시료의 특정 부분은 고정상에 결합되고 다른 부분은 통과합니다. 경우에 따라 관심 화합물은 고체상에 대한 친화성이 낮아 다른 화합물이 결합되는 동안 그냥 통과하며, 이 경우 분석에 사용할 액체가 수집됩니다. 또 다른 경우에는 관심 화합물이 고체상에 대한 친화성이 높으며 그 외의 화합물은 그냥 통과합니다. 이 경우 통과한 액체는 버려지고 다른 용출액을 사용하여 고정상에서 화합물을 용출합니다. 그런 다음 이러한 용출물이 분석을 위해 수집됩니다. 어느 경우든 결과적으로 관심 분석물질이 농축된 용액을 얻게 되고 크로마토그램의 백그라운드 노이즈로부터 분석물질이 선명하게 나타나도록 해 줍니다.
자동 고체상 추출은 대량의 물(water) 추출을 자동화하려는 실험실에 이상적입니다. 대표적인 애플리케이션은 PAH, PCB, PCDD, PCDF, 살충제, 제초제, 내연제, 반휘발성 물질, 니트로사민, 스테로이드 등입니다. Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 SPE 시스템에 대한 애플리케이션은 다음과 같은 US EPA methods 및 기타 다양한 SPE 시료 전처리 클린업 방법을 포함합니다.
Dionex AutoTrace 280 SPE 기기는 컨디셔닝, 로딩, 린싱, 용출을 자동화하여 용매의 소비를 줄이고 회수율과 재현성을 향상시킵니다. 2-3시간 내에 시료를 최대 6개까지 처리할 수 있으며 실제 작업 시간은 단 15분입니다.
PFAS 분석용 시료 전처리를 위해 특별히 설계된 Dionex AutoTrace 280 PFAS는 비불소중합체 기반 튜브, 밸브 및 필터를 사용하여 백그라운드 오염의 위험을 줄입니다. US EPA 537, 537.1, 533 규정 준수를 보장합니다.
다양한 화학 성분 및 크기로 제공되는 Thermo Scientific Dionex SolEx SPE 카트리지는 대량의 수성 매트릭스에서 관심 분석물을 포집하고 농축합니다.
* 필수 항목