Accucore Vanquish UHPLC 컬럼
2μm 미만 입자 크기에서의 고형 코어 기술
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ UHPLC 컬럼은 고형 코어 물질의 장점과 입자 크기 1.5μm의 향상된 크로마토그래피 효율을 결합한 차세대 컬럼입니다. 이 제품은 Vanquish UHPLC 시스템과 함께 사용하여 다양한 크로마토그래피 문제를 해결할 수 있도록 설계되었습니다.
고형 코어 기술
고형 코어 기술
2μm 미만 입자 크기 컬럼
절감된 비용으로 고처리량 워크플로우가 필요하십니까? 차세대 UHPLC 컬럼은 고형 코어 물질의 장점과 1.5μm 입자 크기의 향상된 크로마토그래피 효율을 결합하였습니다.
Vanquish UHPLC 시스템과 함께 사용하는 Accucore Vanquish C18+ UHPLC 컬럼은 다음 기능을 제공합니다.
  • 더 나은 분리 성능: 고효율로 매우 복잡한 혼합물의 분리가 가능합니다.
  • 더 많은 결과 산출: 높은 유속에서 고효율을 유지하므로 빠른 분리가 가능합니다.
  • 간편한 상호 작용: 원활한 워크플로우(workflow) 솔루션(컬럼, 시스템 및 데이터 처리가 결합됨)을 통해 간단하고 쉽게 구현할 수 있는 분리가 가능합니다.
차세대 UHPLC 시스템
Vanquish UHPLC 시스템과 Accucore Vanquish UHPLC 컬럼은 다음 성능을 통해 크로마토그래피 과제를 해결하고 사용자에게 도움을 주기 위해 설계되었습니다.
  • 1500 bar의 압력과 적은 분산 용량으로 더 짧은 시간에 더 복잡한 시료 분리
  • 일정한 온도 분포로 인한 피크 모양 유지
  • 향상된 시료 용량으로 빠른 분리 유지
  • 낮은 검출 한계와 향상된 정량 분석으로 시료에 대해 더 많이 알 수 있음
  • 첨단 질량분석기와 함께 사용하여 더 높은 수준의 식별 가능
  • 효율적인 제어, 간편한 사용성, Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ Chromatography Data System을 제공하는 전체 솔루션
주요 UHPLC 동영상
Core Enhanced Technology가 적용된 Accucore HPLC 컬럼 소개
Core Enhanced Technology를 사용하는 Accucore 컬럼은 기존의 큰 완전 다공성 입자에 비해 빠르고 우수한 분해능을 제공하며 UHPLC 2μm 미만 입자보다 낮은 배압을 생성합니다.
낮은 배압에서 최고의 크로마토그래피 성능
Dafydd Milton이 고속, 고분해능 분리를 가능하게 하는 새로운 Accucore HPLC 컬럼 기술을 소개합니다. 이 기술은 UHPLC의 경우보다 낮은 배압을 생성합니다.