Search Thermo Fisher Scientific
현재 이루어지고 있는 단백질 및 단클론 항체(mAb) 치료제의 폭넓은 개발에는 구조적 변형체를 특성화 및 정량화하고, 제품 안정성을 모니터링하고 안전성/효능을 입증하는 혁신적이고 효율적인 도구가 필요합니다. 특수 설계된 Thermo Scientific MAbPac 컬럼은 LC 및 LC-MS에 의한 모든 종류의 고분해능, 고효율 단일 클론 항체(mAb) 분석에 사용 가능합니다.
이제 HPLC 및 LC-MS를 통한 원형 단클론 항체(mAb) 및 단편의 고분해능 분리에 역상 조건을 사용해 보세요.
단일 클론 항체(mAb), mAb 단편, 항체 약물 응집체 및 관련된 생물학적 분리를 위한 컬럼입니다.
세포 배양 수확에서 단클론 항체의 빠르고 정확한 타이터 분석을 위해 이 컬럼을 사용하십시오.
단일 클론 항체(mAb) 및 관련 변형체의 고분해능, 고효율 분석을 위한 컬럼입니다.
단량체, 응집체, 단편의 고분해능 분리를 포함하는 최적의 단일 클론 항체(mAb) 분석을 위한 컬럼입니다.
분석 | 설명 | 컬럼 및 완충액 |
---|---|---|
mAb 포획 및 타이터 분석 |
| |
응집체 분석 | mAb 응집체 및 단편에 대한 일상적 스크리닝 | |
전하 변형체 분석 | 라이신 절단(lysine truncation), 탈아미드화(deamidation) 및 아실화(acylation)를 비롯한 루틴(routine) 전하 변형체 프로파일링/스크리닝 | |
메티오닌 및 트립토판 산화 | 메티오닌 및 트립토판 산화에 대한 표적 분석 | |
항체 약물 콘주게이트(ADC) 분석 | ADC DAR 분석 | |
원형 mAb 및 단편 분석 |
| |
염기서열 및 구조 분석 |
| |
글라이칸 프로파일링 | 분비된 글라이칸 프로파일링 |
이 대화형 도구는 항체 분석 및 정제를 위해 제공되는 제품을 안내합니다. 관련 정보를 표시하려면 관심 영역의 선택부터 시작합니다. 이어서 관심 있는 항목을 선택하십시오.
지난 10년간 임상 평가를 거친 mAb 후보물질의 수는 계속 증가해왔습니다. 이는 특성 분석에 대한 요구를 크게 증가시켰습니다.