Search Thermo Fisher Scientific
이 컬럼은 HPLC 및 UHPLC 실험에 사용됩니다. Thermo Scientific DNAPac 컬럼이 다른 제품들과 다른 점은 이성질체를 비롯한 핵산(+1 및 -1)에 대해 뛰어난 고분해능 분리를 제공한다는 것입니다. 이는 역상 컬럼에서는 불가능합니다. 내경(i.d.)이 큰 컬럼은 핵산의 소규모 정제에 널리 사용됩니다.
HPLC 및 LC-MS에서 긴 이중 가닥(ds) DNA/RNA 단편을 포함한 올리고뉴클레오티드에 대해 더 높은 분해능과 특성 분석을 달성할 수 있습니다.
차세대 DNAPac PA200 UHPLC 컬럼을 이제 8μm 및 4μm 입자 크기로 이용할 수 있습니다. 이 컬럼은 고분해능, 고처리량 분석 및 합성/변형 올리고뉴클레오티드 정제를 위해 강력한 음이온 교환 수지를 사용합니다.
DNAPac PA100 컬럼은 확실하게 자리잡은 큰 입자의 컬럼으로 고분해능 분석과 합성/변형 올리고뉴클레오티드 정제를 위해 강력한 음이온 교환 수지를 적용했습니다.
이 강력한 음이온 교환 컬럼은 DNA 및 RNA 올리고뉴클레오티드에 대한 실험실 규모의 고분해능 정제가 가능합니다. DNASwift SAX-1S 올리고뉴클레오티드 컬럼은 다른 이온 교환 컬럼과 비교해 탁월한 순도와 수율을 제공합니다.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.