Search Thermo Fisher Scientific
최첨단 컬럼 제품군과 기능을 이용하여 분석 데이터의 정확성과 품질에 대한 신뢰도를 높여 보십시오. Thermo Scientific Hypersil GOLD 제품군의 액체 크로마토그래피(LC) 컬럼은 매질(media)과 컬럼 제품 개발 및 제조 분야에서 축적한 40년 간의 경험의 정점에 해당하는 제품입니다.
뛰어난 피크 형태는 우수한 감도로 이어집니다. 피크에 꼬리끌림 현상이 나타내면 피크 높이가 감소하므로 분석 감도가 저하됩니다. Hypersil GOLD 컬럼이 제공하는 높은 대칭도의 피크는 피크 높이를 향상시키고 최적화된 peak integration 계산을 가능하게 합니다. 이는 불순물 어세이(assay)와 같이 존재하는 분석물질(analyte)의 농도가 낮을 때 특히 중요합니다.
상(phase) | 상(phase) 특성 |
---|---|
Hypersil GOLD C18 Selectivity LC 컬럼 | 모든 분석물질 유형에 대하여 탁월한 피크 모양 |
Hypersil GOLD C8 LC 컬럼 | C18 컬럼과 유사한 선택성이 있으나 머무름 시간 짧음 |
Hypersil GOLD C4 LC 컬럼 | C18 및 C8 컬럼과 유사한 선택성이 있으나 머무름 시간 짧음 |
Hypersil GOLD aQ LC 컬럼 | 극성(polar) 엔드캡 처리(endcapped) C18 컬럼, 100% 수성 이동상에서 안정적, 극성 분석물질의 머무름 및 분해능 향상 |
Hypersil GOLD PFP LC 컬럼 | 대체 선택성을 제공하는 Perfluorinated phenyl 컬럼. 페닐 고리 주위의 불소 원자는 방향족 분자와의 pi-pi 상호반응을 향상시킵니다. |
Hypersil GOLD Phenyl LC 컬럼 | 방향족 분석물질에 대한 탁월한 머무름 및 고유의 선택성 |
Hypersil GOLD Cyano LC 커럼 | 낮은 소수성의 대체 선택성, 정상 분리에도 사용 가능 |
Hypersil GOLD Amino LC 컬럼 | 역상, 정상, 이온 교환 및 HILIC 모드에서 사용할 수 있으며 특히 탄수화물 분리에 유용함 |
Hypersil GOLD AX LC 컬럼 | 작은 단백질, 펩타이드, 음이온 화학종 및 극성 분자의 분리 |
Hypersil GOLD SAX LC 컬럼 | 수성 이동상에서 작은 극성 유기 분석물질을 분리하는데 이상적인 4급 아미노 이온 교환 리간드 |
Hypersil GOLD Silica LC 컬럼 | 정상 크로마토그래피에 의한 비극성 및 중간 극성 유기 화합물의 분리 |
Hypersil GOLD PEI HILIC LC 컬럼 | 역상 컬럼을 사용하여 문제가 되는 극성 및 친수성 분석물질의 머무름 향상 |
Hypersil GOLD 컬럼은 개선된 고순도 실리카와 알킬 사슬 화학을 사용하는 특허받은 유도체화 및 엔드캡핑 절차를 기반으로 합니다.
수많은 화학, 다양한 입자 크기 및 하드웨어 형태를 가진 이 최첨단 컬럼 제품군은 현재 크로마토그래피의 문제를 해결합니다.