Search Thermo Fisher Scientific
희석 산(dilute acid) 이동상을 사용하여 탄수화물을 분리하는 컬럼이 필요하십니까? 이 고분자 리간드 교환 컬럼은 다양한 상대 이온을 활용하여 탄수화물, 유기산 및 당알코올의 분석에 필요한 감도를 제공합니다. Thermo Scientific HyperREZ XP HPLC 컬럼은 H+, Ca+2, Pb+2 및 Na+ 형태로 제공됩니다.
컬럼 | 입자 크기 | 공극율 | 애플리케이션 |
---|---|---|---|
HyperREZ XP Carbohydrate Ca2+ LC 컬럼 | 8μm | 8% 가교 |
|
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC 컬럼 | 8μm | 8% 가교 |
|
HyperREZ XP Carbohydrate H+ LC 컬럼 | 8μm | 8% 가교 |
|
HyperREZ XP Carbohydrate Na+ LC 컬럼 | 10μm | 4% 가교 |
|
HyperREZ XP 탄수화물 컬럼은 4 또는 8% 디비닐벤젠 함량의 단순 분산 수지를 기반으로 탄수화물 및 유기산 분석에 이상적인 매질(medium)을 제공합니다. 실리카 기반의 컬럼과 달리 낮은 pH에서 안정적이므로 희석 산(dilute acid)을 이동상으로 사용할 수 있습니다. 이 컬럼은 고온에서 실행할 수 있어 분석 속도를 높이고 일부 근접 용리 분석물의 분해능을 향상시킵니다. 이 컬럼은 늘어난 컬럼 수명을 위해 쉽게 재생할 수 있습니다. 선택성 차이는 분석 분자에서 하이드록실기가 있는 각기 다른 상대 이온 형태의 상호작용으로부터 발생합니다.
당류 | H+ | Ca2+ | Pb2+ |
---|---|---|---|
아도니톨(Adonitol) | 11.5 | 14.9 | 20.4 |
아라비노스(Arabinose) | 11.4 | 13.6 | 19.4 |
에리스리톨(Erythritol) | 12.7 | 15.6 | 20.3 |
프룩토스(Fructose) | 10.6 | 13.5 | 19.3 |
푸코스(Fucose) | 12.2 | 13.7 | 17.1 |
갈락토스(Galactose) | 1.07 | 12.2 | 15.6 |
글루코스(Glucose) | 9.9 | 11.1 | 13.9 |
글리세롤(Glycerol) | 14.1 | 16.1 | 19.5 |
락토스(Lactose) | 8.6 | 9.7 | 12.8 |
말토스(Maltose) | 8.4 | 9.5 | 12.5 |
말토트리오스(Maltotriose) | 7.7 | 8.7 | 11.9 |
만니톨(Mannitol) | 11.0 | 17.3 | 28.9 |
만노스(Mannose) | 1.5 | 12.5 | 16.7 |
라피노스(Raffinose) | 8.2 | 8.6 | 11.4 |
소르비톨(Sorbitol) | 11.1 | 20.7 | 해당없음 |
수크로스(Sucrose) | 9.8 | 9.4 | 11.9 |
자일로스(Xylose) | 10.6 | 12.0 | 15.0 |
HyperREZ XP 탄수화물 컬럼은 4 또는 8% 디비닐벤젠 함량의 단순 분산 수지를 기반으로 탄수화물 및 유기산 분석에 이상적인 매질(medium)을 제공합니다. 실리카 기반의 컬럼과 달리 낮은 pH에서 안정적이므로 희석 산(dilute acid)을 이동상으로 사용할 수 있습니다. 이 컬럼은 고온에서 실행할 수 있어 분석 속도를 높이고 일부 근접 용리 분석물의 분해능을 향상시킵니다. 이 컬럼은 늘어난 컬럼 수명을 위해 쉽게 재생할 수 있습니다. 선택성 차이는 분석 분자에서 하이드록실기가 있는 각기 다른 상대 이온 형태의 상호작용으로부터 발생합니다.
당류 | H+ | Ca2+ | Pb2+ |
---|---|---|---|
아도니톨(Adonitol) | 11.5 | 14.9 | 20.4 |
아라비노스(Arabinose) | 11.4 | 13.6 | 19.4 |
에리스리톨(Erythritol) | 12.7 | 15.6 | 20.3 |
프룩토스(Fructose) | 10.6 | 13.5 | 19.3 |
푸코스(Fucose) | 12.2 | 13.7 | 17.1 |
갈락토스(Galactose) | 1.07 | 12.2 | 15.6 |
글루코스(Glucose) | 9.9 | 11.1 | 13.9 |
글리세롤(Glycerol) | 14.1 | 16.1 | 19.5 |
락토스(Lactose) | 8.6 | 9.7 | 12.8 |
말토스(Maltose) | 8.4 | 9.5 | 12.5 |
말토트리오스(Maltotriose) | 7.7 | 8.7 | 11.9 |
만니톨(Mannitol) | 11.0 | 17.3 | 28.9 |
만노스(Mannose) | 1.5 | 12.5 | 16.7 |
라피노스(Raffinose) | 8.2 | 8.6 | 11.4 |
소르비톨(Sorbitol) | 11.1 | 20.7 | 해당없음 |
수크로스(Sucrose) | 9.8 | 9.4 | 11.9 |
자일로스(Xylose) | 10.6 | 12.0 | 15.0 |
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.