Search Thermo Fisher Scientific
물과 유기용매의 혼합물에 시료가 녹지 않습니까? 당사는 친유성 화합물의 머무름 및 분리에 이상적인 다양한 결합/비결합 정상 컬럼을 제공합니다.
정상 크로마토그래피를 사용해 이성질체를 분리해야 합니까? 이 비결합 실리카 컬럼은 비극성 및 적정 극성 이성질체 화합물을 분리하기 위한 강력하고 효율적인 도구입니다.
수성(aqueous) 정상 크로마토그래피를 사용하십니까? 정상(normal phase) 애플리케이션에서 아미노 상(amino phase) 컬럼은 실리카에 대해 대체 선택성을 제공합니다. 이 제품은 특히 탄수화물의 머무름과 분리에 유용합니다.
기울기(gradient) 용리액을 사용한 정상 크로마토그래피를 원하십니까? 시아노 컬럼은 대체 선택성이 있고 더욱 빠르게 평형 상태를 이루며, 비결합 실리카 컬러에 비해 정상 그래디언트 분리에 더욱 적합합니다.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.